血液からの迅速で効率的なDNA抽出
ジェノタイピングは、薬理ゲノミクス研究のための臨床試験におけて必要不可欠なアプリケーションとなってきています。 優れた薬理ゲノミクスセンターの出現により、多くの血液サンプルから高品質のゲノムDNAを精製する必要性が高まってきています。 サンプルは世界各地で収集および発送されるため、すべてのサンプルがそれぞれ異なる保存および発送条件をもっています。 お客様のニーズと期待される結果を考慮して、適切なゲノムDNA抽出法を選択することが重要です。 Lifetechnologiesでは、お客様の必要とされる純度とスケールに合うようデザインされた幅広い種類の血液、血清用DNA抽出キットをご用意しております。
お客様のアプリケーションに最適なDNA Extraction From Blood Kitはどちらですか?
高い費用対効果、血液および血清用 | 短時間で迅速な処理でDNAの抽出が可能 | 最高の汎用性、様々なタイプのサンプルに対応 | 大量のサンプルに対応(10 mL)、頑強なサンプルや劣化したサンプルに理想的 | |
---|---|---|---|---|
推奨: | 最も多く引用されている | 最速のプロトコール | 販売実績が最も多い | |
血液サンプルのタイプ | 全血(新鮮血)、血清 | 全血(新鮮血、冷凍血または処理済(例:EDTA、クエン酸、ACD、ヘパリン)血液) | 全血(新鮮血、冷凍血または処理済(例:EDTA、クエン酸、ACD、ヘパリン)血液)、バフィーコウト、骨髄 | 全血(新鮮血、冷凍血、凍結/融解を繰り返した保存血または処理済血液(例:EDTA、クエン酸、ACD、ヘパリン)および劣化サンプル) |
Starting Material | 500 μLの血液 | 10~20 μLの血清 50~100 μLの血液 | 200 μL以下の血液**(シングルパス) 1 mL以下の血液(マルチプルパス) | 3~10 mLの血液 |
収率 | 10~20 μgのDNA | 600 ng以下のDNA | 200 μL用に3~10 μgのDNA | 60~300 μgのDNA |
プロトコル時間 | 30~60分 | <15 min | <20 min | 40 min.@ |
単離技術 | 有機溶媒 | ChargeSwitch® Chemistry、ビーズ、96-ウェルプレート | シリカスピンカラム | 磁性ビーズ |
ハイスループット対応性 | いいえ | はい | いいえ(オプション有) | いいえ(オプション有) |
ハイスループット/自動化 | ChargeSwitch® Direct 96 gDNAキット | PureLink® Pro 96 Genomic DNA Purification Kit | GeneCatcher™ gDNA Automated Blood Kit(96 × 10 mL) | |
入手可能なキットサイズ | 100 mL | 50反応、血液 960反応、血液 50反応、血清 | 10反応 50反応 250反応 | 96反応(0.3~1 mLのサンプル用) 200 mL(3~10 mLのサンプル用) |
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
* 3 mLのサンプルに対して
**200ul以上の血液サンプルを処理する場合には、Pro KおよびPurelink Genomic Lysis/Binding Bufferが別途必要となります。
リソース | |
その他の製品 DNAおよびRNA抽出用製品に加えて、Life Technologiesでは組織および培養細胞のゲノムDNAの解析および定量のための製品およびProtocolを提供しております。 | プロトコル |
研究目的の使用のみとなっております。 診断にはご使用になれません。