高品質でインタクトなDNAを入手することは、多くの場合基本的な分子生物学の種々の分野、例えばDNA クローニング、シーケンシング、PCRおよび電気泳動 等において、初めの最も重要なステップになります。 インタクトなDNAを組織サンプルから抽出する操作について、組織の物理的および生化学的性質により異なりますが、非常に困難なケースもあります。 例えば肝臓のような組織においては、どのDNA抽出法を用いても問題なく抽出することが可能ですが、心臓のような線維質の組織、脳のような脂肪組織および脾臓のようなヌクレアーゼの豊富な組織においては、DNAの抽出は非常に困難になります。 当社ではInvitrogen®ブランドの組織からのDNAを抽出するキットを幅広い種類でご用意しております。加えてほとんどすべての種類の組織からインタクトをDNAを高い終了で得られるようなサポートも提供しております。
お客様のアプリケーションに最適なGenomic DNA Extraction From Tissue Kitはどちらですか?
量多い組織からDNAを抽出する | 短時間で迅速な処理でDNAの抽出が可能 | 最も汎用的で、様々なタイプのサンプルに使用可能 | |||
---|---|---|---|---|---|
推奨 | 最も引用件数が多く、コスト効率が良い | 最適な価格帯 | 販売実績が最も多い | ||
サンプルタイプ | 細胞、組織 | 組織 | 細胞、組織、血液、細菌 | ||
プロトコル時間 | 10~30分 | <15 min | 15 min.@ | ||
収率 | 組織1mgあたりから最大5 μgのDNA | Micro:最大5 μgのDNA Mini:最大30 μgのDNA | 組織から最大5~9 μgのDNA | ||
Starting Material | 25~50 mgの組織 | Micro(3~5 mgの組織) Mini(10~25 mgの組織) | 最大25 mgの組織 | ||
単離技術 | 有機溶媒 | ChargeSwitch® chemistry、磁性ビーズ | シリカ スピン カラム | ||
ハイスループット対応 | いいえ | いいえ(オプション有) | いいえ(オプション有) | ||
ハイスループット/自動化 | NA | iPrep™ ChargeSwitch® gDNAキット | PureLink® 96 Genomic DNA Kit Plate | ||
生産サイズ | 100 mL | 25 プレップ | 10反応 50反応 250反応 | ||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |
![]() | ChargeSwitch® gDNA Mini Tissue Kitを使用して抽出したDNAサンプルの高効率PCR。異なるタイプのマウス組織由来のDNAからマウスβ-グロブリン遺伝子(PCR産物大きさ186 bp)をPCR増幅により増幅ました。(各組織につき2回抽出をした)。 PCR産物を1.8% のアガロースゲルで泳動し、エチジウムブロマイドで可視化しています。 ポジティブコントロール(+):50 ngマウスゲノムDNAコントロール;ネガティブコントロール(-):バッファーのみ. |
リソース | |
その他の製品 DNAおよびRNA抽出用製品に加えて、Life Technologiesでは組織および培養細胞のゲノムDNAの解析および定量のための製品およびProtocolを提供しております。 | プロトコル |
研究目的の使用のみとなっております。 診断にはご使用になれません。