エレクトロコンピテントセルは、エレクトロポレーションによる形質転換に用います。 エレクトロポレーションは高電圧パルスにより細胞膜に穿孔を形成します。その結果遺伝物質が穿孔から細胞内に導入され、高効率の形質転換が可能です。Invitrogenでは、高効率なクローニングのために、様々な種類のエレクトロコンピテントセルE. coliをご提供しています。加えて、便利なパッケージングフォーマットや様々なエレクトロポレーションキュベットが、お客様のニーズを満たします。
エレクトロポレーション用キュベット
![]() | ご使用になられている細胞株に適切なエレクトロポレーション用キュベットをご選択下さい。
|
エレクトロコンピテントセル一覧
菌株 | 特徴 | アプリケーション | 形質転換効率 | |
---|---|---|---|---|
MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ Cells![]() | Electrocomp™ cellは最も形質転換効率の高いエレクトロコンピテントセルです 追加の詳細は以下をご覧下さい。 | ライブラリ構築に最適 | >3 x 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
ElectroMAX™ DH10B™ T1 R Cells![]() | DH10B™ 細胞由来の高形質転換効率細胞株。 tonA T1およびT5ファージ耐性原核生物および真核生物のゲノムDNAクローニング | 真核生物ゲノムからの効率的なプラスミドレスキュー | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
ElectroMAX™DH10B™ Cells | DH10B™ 細胞由来の高形質転換効率細胞株 バルクフォーマットもご利用可能です。 | 原核生物および真核生物のゲノムDNAの効率的なクローニング、真核生物ゲノムからの効率的なプラスミドレスキュー | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
ElectroMAX™ DH5α-E™ Cells | DH5α™ 細胞株由来 エレクトロポレーションによる形質転換に適しています。 | cDNAライブラリ構築またはDNAインプット量が限られている場合 | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
One Shot® TOP10 Electropcomp™ Cells | DH10B™ 細胞株と遺伝的に類似しています。 一回使いきりのためのOne Shot® パッケージフォーマットもご利用可能です。 | 常的なクローニングワークに最適。多くのTOPO® クローニングキットでも使用されている株です。 | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
TOP10 Electropcomp™ Cells | DH10B™ 細胞株と遺伝的に類似しています。 | 日常的なクローニングワークに最適。多くのTOPO® クローニングキットでも使用されている株です。 | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
TOP10F’ Electropcomp™ Cells | 信頼性のあるF’遺伝子型の DH10B™ 細胞株と遺伝的に類似しています。 | 日常的なクローニングワークに最適 | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
ElectroMAX™ DH12S™ Cells | DH10B™ からの派生型でエレクトロポレーションによる形質転換に適しています。 | endA+なのでdsDNAのコンタミの少ないssDNAが得られます。 | >1 × 1010 cfu/μg | 今すぐ注文する |
ElectroMAX™ Stbl4™ Competent Cells | 他の大腸菌で不安定なインサート(ダイレクトリピートまたはレトロウイルス由来の配列)のクローニング。大きなコスミド(~50kbp), P1クローン(100-200kb)の導入。 | >5 × 109 cfu/μg | 今すぐ注文する |
最高形質転換効率のエレクトロコンピテントセル
MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ Cells は、現在入手可能なコンピテントセルの中で最も効率の高いエレクトロコンピテントセルであり(図1)、1形質転換当たり3倍多いコロニー数が確実に得られます (>3 x 1010 cfu/μg of pUC control DNA)。クローニングはもちろんのこと、特にライブラリ構築アプリケーションに最適です。MegaX細胞は、汎用性の高いDH10B™ T1R細胞株と同一の遺伝子型を有しており、tonA 遺伝子を有するため、T1およびT5溶菌性ファージ感染を防ぎ、貴重なクローンおよびライブラリを保護します。バルクサイズでもご利用いただけます。
![]() | 図1: MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ 細胞のパフォーマンスは安定的に競合他社の製品のパフォーマンスを上回っています。 |