ケミカルコンピテントセルは、塩化カルシウムによる処理を施され、プラスミドDNAが細胞膜へ接着しやすくなっています。 また、コンピテントセルにはウォーターバス中でヒートショックを加えます。その結果、細胞膜に穴が開き、プラスミドが細胞内へ取り込まれます。 ケミカルコンピテントセルは一般的なクローニングおよびサブクローニングに最適です。
柔軟なパッケージフォーマット
実験にはそれぞれ独自の要望があります。Invitrogenのコンピテントセルの多くは幅広い包装形態を取りそろえております。
ケミカルコンピテントセルのオプション:
- One Shot®—形質転換およびリカバリーを、1つのチューブ中で行えます。
- MultiShot™ StripWell™—12ストリップ、8チューブの96ウェルフォーマットで、様々な検体数に柔軟に対応できます。
- MultiShot™—96ウェルフォーマットで、自動化フォーマットに対応します。
- 標準 – 経済的なオプション
菌株 | F'エピソームを含む | T1ファージ耐性株 | 遺伝子型 | |
---|---|---|---|---|
DH10Bac™ | ジェノタイプ (遺伝子型) | オーダー | ||
DH5α™ | はい | ジェノタイプ (遺伝子型) | ||
INVαF'™ | はい | ジェノタイプ (遺伝子型) | ||
MC1061/P3 | ||||
Stbl3™ | ジェノタイプ (遺伝子型) | |||
TOP10™ | ジェノタイプ (遺伝子型) | |||
TOP10/P3 |
菌株 | F'エピソームを含む | T1ファージ耐性株 | 遺伝子型 | |
---|---|---|---|---|
DH5α™ | ジェノタイプ (遺伝子型) | |||
INV110 | はい | ジェノタイプ (遺伝子型) |