シングルユースかつハイスループットのエレクトロコンピテントおよびケミカルコンピテント E. coli の包括的コレクション
クローニングアプリケーションおよびワークフローに最適なコンピテントセルを選択することは、成功に欠かせません。コンピテント E. coli 株を選択する際に考慮すべき要素としては、以下が挙げられます。
- トランスフェクションの方法 – ケミカルかエレクトロポレーションか
- 形質転換効率 – 細菌株および遺伝子型
- ダウンストリームアプリケーション – タンパク質発現、ライブラリ作成、一般的なクローニング
実験を始めるために必要な製品が見つかります
お客様のアプリケーションと予算に合うコンピテントセル株がすぐに見つかります。研究に合った適切な株をお探しください。各大腸菌株は、お客様が常に先を進めるように特別に設計されています。
アプリケーション | 大腸菌株 | 高効率として使用可能
|
---|---|---|
ルーチンクローニング/サブクローニング | Dh5α ファミリー* | > 1 x 109 |
DH10B ファミリー* | > 1 x 109 | |
TOP10 ファミリー* | > 1 x 109 | |
OmniMax 2 T1R* | > 5 x 109 | |
Mach1 T1R* | > 1 x 109 | |
タンパク質発現 | BL21 ファミリー* | 該当なし |
不安定 DNA のクローニング | Stbl2、Stbl3*、Stbl4 | Stbl2:> 1 x 109 Stbl4:> 5 x 109 |
ライブラリ作成 | DH10B ファミリー⚡ | > 1 x 1010 |
Stbl4 ⚡ | > 5 x 109 | |
OmniMax 2 T1R | > 5 x 109 | |
ssDNA 増殖 | DH12S ⚡ | > 1 x 1010 |
バクミド作成 | DH10Bac | 該当なし |
Cre-lox 組み換え | PIR1/PIR2 | PIR1:> 1xx 1010 |
一本鎖 DNA の単離 | TOP10 F’/TOP10 F' ⚡ | TOP10 F':> 1 x 109 TOP10 F'(LB):> 5 x 109 |
INVαF' | 該当なし | |
最高の効率 | MegaX DH10B T1R ⚡ | > 3 x 1010 |
SupF 含有ベクターのプラスミド前処理 | TOP10/P3 | > 1 x 109 |
MC1061/P3 | 該当なし | |
dam または dcm メチル化感受性制限酵素のプラスミド精製 | INV110 | 該当なし |
Gateway ベクターおよび ccdB 遺伝子を含むプラスミドとの使用 | ccd B Survival T1R | > 1 x 109 |
*このファミリーの一部の大腸菌株は、ハイスループット構成で提供されます。 ⚡ = エレクトロコンピテントセル。 |
使用可能なコンピテントセルフォーマット
当社のコンピテントセルは、お客様のニーズに合わせたカスタムフォーマットなど、さまざまなパッケージフォーマットで提供しています。
MultiShot 製品ラインの概要
リソース
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションに関する
ヒント、トラブルシューティングヘルプおよびリソースが見つかります。
コンピテントセルのリソース
コンピテントセルまたは形質転換についてご質問がありますか? 下のリンクをクリックして、概要、動画、遺伝子型ガイド、エジュケーションリソースにアクセスできます。
関連する製品およびサポート