OminMAX™およびDH10B™コンピテントセルではmcrA、mcrBC、mrrおよびhsdRMSの制限システムを除去しているため、ゲノムライブラリを構築に使用できます。
お客様に最適なコンピテントセルはどちらですか?
ゲノムDNAおよびプラスミドレスキュー | 逆方向反復配列、直接反復配列、レトロウイルスベクター | 高効率 | ロングインサートに最高の効率 | 最高効率のケミカルコンピテントセル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形質転換効率(pUC19で評価) | 1×1010 cfu/μg以上 | 5×109 cfu/μg以上 | 1×1010 cfu/μg以上 | >3x1010 cfu/µg (highest) | 5×109 cfu/μg以上 | ||||
プラスミドサイズ | >20 kb | >100 kb | >20 kb | >100 kb | 20 kb以上 | ||||
コンピテントセルのタイプ | エレクトロコンピテント | エレクトロコンピテント | エレクトロコンピテント | エレクトロコンピテント | ケミカルコンピテントセル | ||||
T1およびT5ファージ耐性(ton A遺伝子型) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
一本鎖DNAの生成(F'エピソームを含みます) | ![]() | ![]() | |||||||
不安定なインサートのクローニング | ![]() | ||||||||
One Shot®フォーマット | ![]() | ||||||||
ブルー/ホワイトスクリーニング | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
キットに含まれるチューブの本数と容量 | 100μLのチューブ5本 | 100μLのチューブ5本 | 100μLのチューブ5本 | 100μLのチューブ5本 | 50μLのチューブ20本 | ||||
今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する | 今すぐ注文する |