スペクトル解析と従来型補正の両方が可能な構成には、5~9本のレーザーと最大60個のパラメーターがあり、従来型補正のみが可能な構成には、4本または5本のレーザーと最大35個のパラメーターがあります。レーザーと検出器以外の仕様は、すべての構成で共通です。
Bigfoot Cell Sorterのすべての構成には、表に示されている蛍光チャンネルに加えて2つ以上の前方および側方の散乱チャンネルを使用できます。
レーザー | 付属レーザーの蛍光検出チャンネル数 | 散乱検出器 | 総検出チャンネル数 | カタログ番号 | ||||||||
UV | バイオレット | 青紫 | 青 | 緑 | 黄緑 | 赤 | 遠赤 | 近 | ||||
5 | 12 | 12 |
| 7 |
| 12 |
| 5 |
| 5 | 53 | |
6 | 12 | 12 |
| 7 |
| 12 |
| 5 | 3 | 5 | 56 | |
6 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| 12 |
| 5 |
| 5 | 57 | |
7 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| 12 |
| 5 | 3 | 5 | 60 | |
9 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 5 | 3 | 5 | 60 |
*532 nmおよび594 nmレーザーはスペクトル分析には使用されませんが、蛍光検出器はすべて使用されます。
励起レーザー | 349 nm、405 nm、445 nm、488 nm、532 nm、561 nm、 594 nm、640 nm、785 nm |
レーザー出力 | 349 nm(100 mW)、405 nm(100 mW)、445 nm(200 mW)、488 nm(125 mW)、532 nm(100 mW)、561 nm(100 mW)、594 nm(100 mW)、640 nm(100 mW)、785 nm(100 mW)のフリースペース伝送 |
ビームアライメント | 固定、空間的に離れた7個のピンホール |
検出パラメーター | 最大55蛍光 + 5散乱 |
散乱パラメーター | 標準FSCおよびSSC 488 nm;微粒子FSC 405 nm;偏光FSCおよびSSC 488 nm |
散乱分解能 | <微粒子検出器により、バックグラウンドから0.2 µmの散乱分解能 |
パルス測定 | 各チャンネルのサンプル投入および放出のピーク、面積、および幅を同時測定 |
蛍光感度 | FITC、PE、APCで<100 MESF |
ノズル | 70、100、120、および150 µmのセラミックノズルチップ、圧力設定を調整可能 |
サンプル投入チューブのタイプ | 1.5 mL、5 mL、および15 mL |
温度制御 | サンプルおよびコレクションポートにおいて4℃~37℃で制御可能 |
攪拌 | サンプルローディングに使用するチューブタイプに応じて自動攪拌 |
イベント速度 | >全60パラメーターで100,000イベント/秒の取得 |
ソーティング速度 | 全パラメーターを有効にした場合、>70,000イベント/秒* |
ソーティング機器 | 最大6-wayソーティング。設定可能なチューブホルダーには、1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mLのチューブが含まれます。標準的な設置面積が1,536ウェルまでのMicrowellプレートは、直接ロードしてストレートダウンソーティングが可能です。96ウェルプレートへの4-wayソーティング、384ウェルプレートへの4-wayソーティングが可能です。すべてのソーティング培地で4℃~37℃の温度制御。 |
* 70,000 epsで実行すると、実験条件やソーティング条件によって効率が低下する場合があります。ソーティング速度は、特定の実験用に常に最適化する必要があります。
準拠試験 | Bigfoot Spectral Cell Sorterバイオセーフティーエンクロージャーは、クラス II BSC製品と同様に作業員と製品を保護します。NSF49およびEN12469規格で規定されている検査手順および基準を使用して、性能を実証できます。 |
サイズ | 幅99 cm x 奥行99 cm x 高さ170 cm(幅39インチ x 奥行39インチ x 高さ67インチ) |
流路系カート | なし |
重量 | 1,433 lbs(650kg) |
モニター | 32インチ、4k |
電源 | 100~240 VAC 50/60 Hz |
消費電力 | 最大800 W(機器、PC、およびモニター) |
相対湿度 | 20~60%相対湿度 |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。