Bigfoot Spectral Cell Sorterを連続的に使用するためのアクセサリには、交換可能なノズル、QCビーズ、およびシース液などがあります。さまざまな蛍光色素や機能色素から選択して、細胞集団を同定、ソーティング、および分析できます。Sasquatchソフトウエアをアップグレードすることで、スペクトルフローサイトメトリーの高度な解析に対応できます。スペクトル分解機能は、構成によっては利用できない場合があります。オプションについては、営業担当者にお問い合わせください。
Bigfoot Spectral Cell Sorterでは、70、100、120、および150 µmのセラミックノズルチップから選択でき、圧力設定も調整可能です。チップ交換ウィザードはノズルチップの設定を簡素化します。
マルチサンプルローダー内の専用バイアルに収納されたBigfoot QC Beadsは、Bigfoot Spectral Cell Sorterの日常的なQCに不可欠です。Bigfoot Sheath Fluidは、流体力学的な流れを集中させるために使用します。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、複数の製品ファミリーで、フローサイトメトリーに適した試薬を多数提供しています。目的のマーカーに結合したさまざまな蛍光色素や、生存率、DNA含有量、アポトーシス、細胞周期、増殖などを明らかにする幅広い機能性色素から選択できます。
当社は、 ハイパラメーターパネルで優れた性能を発揮するBrilliant Ultra Violet™やBrilliant Violet™ Polymer Dyesを幅広く提供しています。当社のポリマー色素を使用すると、UVおよびバイオレットチャンネルのニーズを完全に対応できます。
当社のNovaFluor色素製品ラインは、ハイパラメーター免疫表現型決定パネルの高解像度に特別に対応対応するよう特別に設計されており、励起範囲が狭いため、最小限のクロスレーザー励起を実現します。これらの色素は従来の実験における補正の必要性を低減し、スペクトルフローサイトメトリー実験におけるパネルの複雑さを軽減できます。
使用法、利点、および目的のアプリケーションに基づいた、利用可能な蛍光色素
| ファミリー | Type | Benefit | Invitrogen蛍光色素 |
|---|---|---|---|
| 有機色素— 小さい、安定 分子 | オリジナル | • FITCはコスト効率が高い | FITC |
| Pacific色素 | • もっとも薄暗いタイプの色素 | Pacific Blue Pacific Orange | |
| Alexa Fluor色素 | • 可視スペクトル全体に対応する光安定色素 • フローサイトメトリーおよびイメージングに使用 • 励起波長にちなんだ名称 | Alexa Fluor 405 Alexa Fluor 488 Alexa Fluor 532 Alexa Fluor 561 Alexa Fluor 647 Alexa Fluor 660 Alexa Fluor 700 | |
| eFluor有機色素 | • フローサイトメトリーでの検出用に設計 • 発光波長にちなんだ名称 | eFluor 450 eFluor 506 eFluor 660 | |
| 大きい、タンパク質ベース 高分子 | オリジナル | • 高いコスト効率 • もっとも明るいタイプの色素 | APC PE PerCP |
| タンデム色素 | • 色素はドナー分子と異なるチャンネルを占有しており、より大きなパネルの構築に使用可能 | APC-Cyanine5 APC-Cyanine7 PE-Cyanine5 (TRI-COLOR) PE-Cyanine5.5 PE-Cyanine7 PE–Texas Red PerCP-Cyanine5.5 PE–Alexa Fluor 610 PE–Alexa Fluor 700 APC–Alexa Fluor 750 PE–eFluor 610 PerCP–eFluor 710 APC–eFluor 780 | |
| ポリマー色素 | Super Bright色素とそのタンデム | • 405 nmのバイオレットレーザーで励起 • 他のチャンネルへのスピルオーバーが最小限 • 2種類以上のポリマー色素を使用する場合、バックグラウンドレベルを低減するためにSuper Bright Complete Staining Buffer(カタログ番号SB-4401-42)を追加 | Super Bright 436 Super Bright 600 Super Bright 645 Super Bright 702 Super Bright 780 |
| ポリマー色素— 最新の色素 革命 | Invitrogen eBioscience Brilliant Violet™およびBrilliant Ultra Violet™色素 | • バイオレットおよびウルトラバイオレットレーザーで励起 • 2種類以上のポリマー色素を使用する場合、バックグラウンドレベルを低減するためにInvitrogen Brilliant Stain Buffer(カタログ番号00-4409-75)を追加 | Brilliant Ultra Violet 395 Brilliant Ultra Violet 496 Brilliant Ultra Violet 563 Brilliant Ultra Violet 615 Brilliant Ultra Violet 661 Brilliant Ultra Violet 737 Brilliant Ultra Violet 805 Brilliant Violet 421 Brilliant Violet 480 Brilliant Violet 650 |
| 量子ドット | • 狭域発光 • 大きなストークスシフト | Qdot 605 Qdot 655 Qdot 705 Qdot 800 | |
| NovaFluor色素 | DNAナノ構造ベースの色素 | • 独特なスペクトル特徴 • 可変輝度 • 低クロスレーザー励起 • 励起レーザーおよび発光スペクトルにちなんだ名称 | NovaFluor Blue 510 NovaFluor Blue 530 NovaFluor Blue 555 NovaFluor Blue 585 NovaFluor Blue 610-30S NovaFluor Blue 610-70S NovaFluor Blue 660-40S NovaFluor Blue 660-120S NovaFluor Yellow 570 NovaFluor Yellow 590 NovaFluor Yellow 610 NovaFluor Yellow 660 NovaFluor Yellow 690 NovaFluor Yellow 700 NovaFluor Yellow 730 NovaFluor Red 660 NovaFluor Red 685 NovaFluor Red 700 NovaFluor Red 710 |
スペクトルフローサイトメトリー用の蛍光色素、アッセイ、および試薬の選択に関する詳細情報(Webセミナー、試薬選択ガイド、お選びのレーザーのインタラクティブスプレッドマトリックスなど)は、当社記事スペクトルフローサイトメトリーのアッセイと試薬をご確認ください。
Sasquatchソフトウエア(SQS)はすべてのBigfoot Spectral Cell Cytometerに付属します。
また、SQSのスペクトルソーティングおよび解析は、スペクトルフローサイトメトリー用のオプションのソフトウエアアップグレードです。このモジュールは、最大55個の蛍光検出器を使用して、30色以上の分解能を実現するスペクトルソーティング機能を提供します。
Brilliant Ultra Violet™およびBrilliant Violet™はBecton, Dickinson and Company、またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されます。
Not for resale.Super Bright Polymer Dyesは、Becton, Dickinson and Companyのライセンスの元で販売されています。
研究用途にのみご使用ください。診断用には使用いただけません。