">
紫外可視分光光度計アクセサリー
紫外可視分光光度計用のアクセサリーは教育ラボ、研究、あらゆる産業におけるルーチン分析のニーズにあわせて、アプリケーションの柔軟性を提供します。シングルセルおよびマルチセルサンプルホルダー、試験管用アクセサリー、温度制御ユニット、シッパーシステム、光ファイバープローブ、インターフェースケーブル、交換用ランプ、性能検証用スタンダードなどをご用意しています。すべての分光光度計用アクセサリーを参照し、Thermo Scientific Evolutionシリーズ、GENESYSシリーズ、SPECTRONIC 200可視分光光度計とのアクセサリー互換性表をチェックするか、下にスクロールして以下の説明をご確認ください。
紫外可視分光光度計アクセサリーのリスト
Evolution
GENESYS
SPECTRONIC 200
一般的なアクセサリー
Evolution水銀ランプアクセサリー(c)
X
液体サンプリングアクセサリー
Evolution光ファイバープローブ(b)
X
Evolution光ファイバーカプラー(i)
X
6 mm光ファイバープローブ、10 mmチップ付き
X
­Evolution Smartシッパーアクセサリー
X
Evolution Smart温調リニア8セルチェンジャーアクセサリー
X
Evolution Smart温調7セルロータリーチェンジャー
X
Praying Mantis拡散反射測定アクセサリー
X
Evolution分光光度計用高速ミキシングアクセサリー
X
GENESYS40-180、BioMate 160分光光度計用シッパーシステム
X
分光光度計試験管キュベット
X
X
X
VERSA光ファイバープローブ
X
固体用サンプリングアクセサリー
Evolution ISA-220積分球アクセサリー
X
Evolution正反射アクセサリー
X
バリデーションツールおよびキャリブレーションスタンダード
キャリブレーションバリデーションカルーセル(a)
重クロム酸カリウムスタンダード溶液、2個セット(g)
X
迷光用スタンダード(f)
X
X
酸化ホルミウム検証スタンダード溶液(h)
X
ホルミウムおよびジジミウムガラススタンダード(j)
X
X
SPECTRONIC分光光度計スタンダード(l)
X
X
ヘキサン中トルエンスタンダード溶液(m)
X
X
紫外可視分光光度計用のバリデーションツール
X
X
X
その他アクセサリー
GENESYSおよびBioMate 160分光光度計用シングルセルサンプルホルダー(d)
X
SPECTRONIC 200可視分光光度計用アクセサリー(e)
X
SPECTRONIC 200用SPECTRONIC感熱式プリンター(k)
X
Evolutionペルチェ温調アクセサリー(n)
X
製品情報
a:紫外可視分光光度計キャリブレーションバリデーション用カルーセル(CVC) - Thermo Scientific紫外可視分光光度計性能検証用スタンダードです。CVCの利用により、時間やコストを節約しながら、データの精度と信頼性を確保できます。CVCはスタンダードサンプルを内蔵し、ハンズフリーでThermo Scientific分光光度計のパフォーマンス検証を実行します。
b:紫外可視分光光度計用Evolution光ファイバープローブ - サンプルのキャリーオーバーを最小限に抑えながら、サンプルの完全性を維持します。Thermo Scientific Evolution用光ファイバープローブを使って、離れた場所のサンプルを直接測定することができます。大型の容器やステンレスを腐食する溶媒を用いた測定には、VERSAプローブをご使用ください。また、少量または小型容器での測定には、マイクロプローブをご使用ください。いずれのプローブもライフサイエンスアプリケーションで一般的に使用される、PCRチューブや遠沈管などの小さな容器で使用するために設計されています。
c:Evolution紫外可視分光光度計用水銀ランプアクセサリー -  Thermo Scientific水銀ランプアクセサリーは、Evolution紫外可視分光光度計用の装置キャリブレーションおよび自動性能試験を実現します。極めて狭い水銀の輝線を用いて、波長精度、波長再現性、およびバンド幅精度の性能を試験します。これらの輝線は、認証や再校正を必要としない基本的な一次スタンダードであり、お客様の時間と費用を節約します。
d:GENESYSおよびBioMate 160分光光度計用のシングルセルサンプルホルダー - すべてのサンプルを最大限に活用できます。GENESYS紫外可視分光光度計用アクセサリーは業務を効率化、省力化できるように設計されています。お客様のニーズやアプリケーションに合わせて幅広いオプションをご用意しています。ケーブルなしで簡単に取り付けられるため、アクセサリーの交換が容易に行えます。
e:SPECTRONIC 200可視分光光度計用アクセサリー -  SPECTRONIC 200可視分光光度計用アクセサリー
f:紫外可視分光光度計用の迷光検証スタンダード -  Thermo ScientificのNISTトレーサブルなスタンダードは、分光光度計の迷光を検証します。
g:紫外可視分光光度計用の重クロム酸カリウムスタンダード溶液  -Thermo Scientific重クロム酸カリウムスタンダード溶液は、NISTトレーサブルで、装置性能の適格性を確認できます。NISTトレーサブルなThermo Scientific重クロム酸カリウムスタンダード溶液を使用すれば、お使いの分光光度計の測光精度が適正であることを確認できます。
h:紫外可視分光光度計用酸化ホルミウム検証スタンダード溶液 -  Thermo ScientificのNISTトレーサブルな酸化ホルミウム溶液標準は、紫外可視分光光度計の波長精度を検証します。
i:紫外可視分光光度計Evolution用光ファイバーカプラー -  光ファイバープローブを使用すると、サンプルの完全性を確保し、さらにリモートサンプリングを可能にします。Thermo Scientific Evolution用光ファイバーアクセサリーは、当社の光ファイバープローブや標準のSMAコネクタが付いているサードパーティ製プローブが使用できるようになります。プローブの利用により、サンプルをキュベットや試験管に分注する時間を節約できます。
j:紫外可視分光光度計用ホルミウムおよびジジミウムガラススタンダード -  Thermo Scientific波長校正フィルターセットは、国際規格にトレーサブルなホルミウムおよびジジミウムフィルターで構成されています。
k:SPECTRONIC 200可視分光光度計用SPECTRONIC感熱式プリンター - SPECTRONIC 200/200E用外部感熱式プリンター
l:SPECTRONIC分光光度計スタンダード- Thermo Scientific SPECTRONIC分光光度計スタンダードを用いて、ラボでお使いの分光光度計の性能や精度が正しいことを確認できます。標準キュベット同様の使い勝手で扱いやすく、以下のスタンダードを含みます。
  • 0.3 A、0.5 A、1 A、1.5 Aの公称値で測光精度をチェックするためのキャリブレーション済みND(減光)ガラススタンダード
  • 400 nm、522 nm、777 nmの公称波長で波長精度をチェックするためのキャリブレーション済みスタンダード
  • 220 nmで紫外可視分光光度計の迷光をチェックするためのフィルター
  • 400 nmで可視分光光度計の迷光をチェックするためのフィルター
m:紫外可視分光光度計用ヘキサン中トルエンスタンダード溶液 - Thermo Scientificトルエンスタンダード溶液は、分光光度計の分解能を検証することで、正確な波長と吸光度の結果を確保します。
n:紫外可視分光光度計Evolution用ペルチェアクセサリー -  温度制御およびサンプルスターラーは、多くの紫外可視分光測定で利用されます。ペルチェ温調機能付きアクセサリーは、従来の温調装置よりも優れた性能を発揮し、コンパクトな一体型設計、簡単なセットアップ、迅速で正確な温度制御を実現します。Evolutionシリーズ用ペルチェアクセサリーは、0℃~110℃の範囲で正確に温度を制御した温調と昇温・降温プログラムを提供します。