堅牢で、かつ簡単に操作できる装置が必要とされる実験室や教室での使用を実際に想定して開発されたThermo Scientific GENESYSシリーズ分光光度計は、ルーチン分析だけではなく幅広いアプリケーションに対応します。高い操作性と柔軟性を備え、さらにお客様のさまざまな分析ニーズに合わせたアクセサリーを揃えているため、より簡単に実験が可能です。
また、GENESYSシリーズ分光光度計の紫外可視モデル*にはキセノンランプ光源を採用しており、電源投入後のウォームアップが必要ありません。測定が必要な際に、速やかに分析結果を取得することができ、時間を無駄にすることなく研究の生産性向上に貢献します。
(* GENESYS 50 / GENESYS 150 / GENESYS 180 / Biomate 160 が対象)
メソッドをタップ、呼び出し、実行固定波長測定、定量分析、スキャン、カイネティクス、ライブディスプレイ用のオンボードソフトウェアアプリケーションが使用できます。
スキャン
定量分析
固定波長測定
オプションソフトウェアによりGENESYSシリーズ分光光度計の機能をさらに拡張
教育現場から実験室でのルーチン測定、さらに将来のブレイクスルーにつながる化合物の発見に至るまで、GENESYSシリーズ分光光度計は、現代のラボのニーズを満たすよう入念に設計されています。
お客様のニーズを満たすための設計
お客様の測定ニーズに合わせて紫外および可視領域をカバーする製品を用意しています。機種によって適合する波長範囲や目的、仕様が異なります。以下の紫外可視分光光度計タブと可視分光光度計タブをクリックすると当社製品の比較表がご覧いただけます。
堅牢な構造、使いやすさ、高機能のソフトウェアを求める教育ラボ、研究ラボ、製造業の品質管理向け | より高いスループットと温度制御を必要とするアプリケーションに対応、教育ラボからR&D用途まで。 | より高いスループットと温度制御を必要とするアプリケーションに対応、教育ラボ、R&D用途まで。ライフサイエンスアプリケーション標準装備モデル。 | リファレンスセルポジションによるダブルビームを必要とするラボ向け。 | ||
装置の名称をクリックすると、詳細な情報と仕様をご確認になれます。 | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
特長: | |||||
スペクトル範囲 | 紫外可視分光 | 紫外可視分光 | 紫外可視分光 | 紫外可視分光 | |
光学系 | デュアルビーム | デュアルビーム | デュアルビーム | ダブルビーム | |
ディスプレイ | 7インチタッチスクリーン | 7インチタッチスクリーン、角度調整可能 | 7インチタッチスクリーン、角度調整可能 | 7インチタッチスクリーン、角度調整可能 | |
試験管に対応 | ✓ | ||||
取り外して洗浄可能なサンプルコンパートメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4セルおよび8セルチェンジャーに対応※1 | シングルセルのみ | ✓ | ✓ | ✓ | |
シッパー、ペルチェ、光ファイバープローブに対応 |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
吸光度、透過率、濃度 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
定量、固定波長、ライブ表示、OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
カイネティクス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Thermo Scientific VISIONliteソフトウェアへの対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wi-Fi USBアダプター利用可 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
スナップオンプリンター利用可 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ライフサイエンスメソッド - 核酸A260、タンパク質A280およびA205、各種タンパク質比色定量 |
|
| ✓ | ||
サンプルコンパートメント |
| 対応(オプション):
| 対応(オプション):
|
| |
保証 | 2年間 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
※2ご登録されることで、保証が3年間に延長されます
堅牢な構造、使いやすさ、高機能のソフトウェアを求める教育ラボ、研究ラボ、製造業の品質管理向け | 堅牢な構造、使いやすさ、高機能のソフトウェアを求める教育ラボ、研究ラボ、製造業の品質管理向け | より高いスループットと温度制御を必要とするアプリケーションに対応、教育ラボ、R&D用途まで。 | |||
装置の名称をクリックすると、詳細な情報と仕様をご確認になれます。 | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
特長: | |||||
スペクトル範囲 | 可視分光 | 可視分光 | 可視分光 | ||
光学系 | シングルビーム | デュアルビーム | デュアルビーム | ||
ディスプレイ | 5インチカラースクリーン | 7インチタッチスクリーン | 7インチタッチスクリーン、角度調整可能 | ||
試験管に対応 | ✓ | ✓ | |||
取り外して洗浄可能なサンプルコンパートメント | ✓ | ✓ | |||
4セルおよび8セルチェンジャーに対応※1 | シングルセルのみ | シングルセルのみ | ✓ | ||
シッパー、ペルチェ、光ファイバープローブに対応 |
| ✓ | |||
吸光度・透過率・濃度 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ||
定量、固定波長、ライブ表示、OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
カイネティクス | ✓ | ✓ | |||
Thermo Scientific VISIONliteソフトウェアに対応 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wi-Fi USBアダプター利用可能 |
| ✓ | ✓ | ||
スナップオンプリンター装着可 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ライフサイエンス分析法 - 核酸A260、タンパク質A280およびA205、タンパク質比色分析法 |
| ||||
サンプルコンパートメント |
|
| 対応(オプション):
| ||
保証 | 2年間 | 2年間 | 2年間 |
※2ご登録されることで、保証が3年間に延長されます
| GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||
光学系 | デュアルビーム | ダブルビーム | ||||
スペクトルバンド幅 | 2 nm | |||||
光源(標準寿命) | キセノンフラッシュランプ(通常>5年以上、3年間保証) | |||||
検出器 | デュアルシリコンフォトダイオード | |||||
波長 | 範囲 | 190~1,100 nm | ||||
精度 | ±0.5 nm | |||||
繰り返し精度 | <±0.2 nm | |||||
スキャンスピード | 低速、中速、高速(最高1,600 nm/min) | |||||
データインターバル | 0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | 0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | ||||
測光 | 範囲 | -2 A~+3.5 A | ||||
表示 | -3 A~+5 A | |||||
精度 | ±0.002 A(0.5 A時) ±0.004 A(1.0 A時) ±0.008 A(2.0 A時) | |||||
測光繰り返し精度1 | ±0.001 A(1 A時) | |||||
ノイズ2 | ≤0.00020 A(0 A、260および500 nm時) ≤0.00030 A(1 A、260および500 nm時) ≤0.00040 A(2 A、260および500 nm時) | |||||
ベースライン安定度3 | <0.0005 A/時 | |||||
迷光 | <1.0%T(198 nm)(KCl)、<0.05%T(220 nm時)(NaI)、<0.03% T(340 nm時)(NaNO2) | |||||
ベースライン平坦度 | ±0.002 A | |||||
ディスプレイ | 7インチカラータッチスクリーン(固定)、高解像度、800×1,280ピクセル | 7インチカラータッチスクリーン(チルト式)、高解像度、800×1,280ピクセル | ||||
キーパッド | タッチスクリーン | |||||
サンプルコンパートメント | • 上部、前面、側面からのアクセス可能 • 光路長100 mmまでのセルに対応 • 最大直径25 mm、高さ150 mmの試験管用ホルダーオプション • 取り外し可能、洗浄可能なサンプルコンパートメント。磁石付きで正確な位置を保持 | 対応(オプション): • 8ポジションセルチェンジャー • 4ポジションセルチェンジャー(長光路セル用) • ペルチェ温調用セルホルダー(20~60℃) • シッパーアクセサリー • 光ファイバープローブカップラー | • 8ポジションセルチェンジャー(標準搭載) その他の対応オプション: • 4ポジションセルチェンジャー(長光路セル用) • ペルチェ温調用セルホルダー(20~60℃) • シッパーアクセサリー • 光ファイバープローブカップラー | |||
プリンター | スナップオンプリンター装着可 | |||||
インターフェース | • USB-Aポート1個:フラッシュデバイスにメソッドとデータを保存 • USB-Aポート2個:リモートコントロール用のオプションソフトウェアをインストールしたWindowsコンピュータに接続して、キーボードとマウスで操作 • イーサネットまたはWi-Fi経由でデータをネットワークやPCにエクスポート • USB、イーサネット、Wi-Fi経由で印刷 | |||||
言語 | 英語(他の言語:スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語、タイ語) | |||||
電源 | 外部AC/DCコンバータ100~240V:、50–60 Hz(自動切換) | |||||
サイズ(W × D × H) | 35.5 × 38.5 × 19.5 cm | |||||
重量 | 7.5 kg | |||||
保証 | 2年 |
| GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | |
光学系 | シングルビーム | デュアルビーム | ||
スペクトルバンド幅 | 5 nm | 5 nm | ||
光源(標準寿命) | タングステンハロゲン(>1,000時間) | タングステンハロゲン(>1,000時間) | ||
検出器 | シリコンフォトダイオード | デュアルシリコンフォトダイオード | ||
波長 | 範囲 | 325 nm~1,100 nm | ||
精度 | ±2 nm | ±0.5 nm | ||
繰り返し精度 | <±1 nm | <±0.2 nm | ||
スキャンスピード | 自動—最高1,200 nm/min | 自動—最高1,800 nm/min | ||
データインターバル | 1 nm | 0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm | ||
測光 | 範囲 | -3 A~+3 A | -3 A~+3.5 A | |
表示 | –3 A~+3 A、 | -3 A~+5 A | ||
精度 | ±0.002 A(0~0.3 A) 吸光度読み取り値の0.5% (0.301 A~2.5 A) | ±0.002 A(0.5 A時) ±0.004 A(1.0 A時) ±0.008 A(2.0 A時) | ||
繰り返し精度1 | ±0.002 A | ±0.001 A(1 A時) | ||
ノイズ2 | ≤0.001 A(0 A時) ≤0.001 A(1 A時) ≤0.002 A(2 A時) | ≤0.00020 A(0 A、260および500 nm時) ≤0.00030 A(1 A、260および500 nm時) ≤0.00040 A(2 A、260および500 nm時) | ||
ベースライン安定度3 | <0.002 A/時 | <0.0010 A/時 | ||
迷光 | <0.1%T(340 nmおよび400 nm時) | <0.05%T(340 nmおよび400 nm時) | ||
ベースライン平坦度 | <0.003 A | ±0.005 A | ||
ディスプレイ | 対角5インチ、32ビットカラーディスプレイ、800×480ピクセル | 7インチカラータッチスクリーン(固定)、高解像度、800×1,280ピクセル | 7インチカラータッチスクリーン(チルト式)0、高解像度、800 × 1,280ピクセル | |
キーパッド | 23個のラバー製キー(10キー付き) | タッチスクリーン | ||
|
| 対応(オプション):
| ||
プリンター | スナップオンプリンター装着可 | |||
|
|
| ||
言語 | 英語(他の言語:スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語、タイ語) | |||
電源 | 外部AC/DCコンバータ100~240V: 50–60 Hz(自動切換) | |||
寸法(W × D × H) | 35.5 × 38.5 × 19.5 cm | |||
重量 | 7.5 kg | |||
保証 | 2年 |
詳細 | 製品番号 |
GENESYS 30可視分光光度計 | |
GENESYS 40可視分光光度計 | |
GENESYS 50紫外可視分光光度計 | |
GENESYS 140可視分光光度計 | |
GENESYS 150紫外可視分光光度計 | |
GENESYS 180紫外可視分光光度計 | |
BioMate 160紫外可視分光光度計 |