最先端のソフトウエアでお使いの紫外可視分光光度計の能力を最大限に活用
装置に搭載されたソフトウエア、およびオプションのソフトウエアパッケージは、測定の効率化、データの取得、ルーチン分析および複雑な分析の実行を支援します。これらの使いやすいソフトウエアパッケージと直感的なインターフェースは、当社のどの紫外可視分光光度計においても信頼性の高い正確な結果を得るのに役立ちます。
現代のラボでは、教育現場や、さまざまな産業分野におけるルーチン測定や品質管理、あるいは研究成果をあげるために、多機能ソフトウエアを備えた使いやすい装置が求められています。データ取得、分析、レポート作成のためのもっとも基本的なツールから高度なツールまで、当社のソフトウエアは、お客様の分析上の課題に対処するようサポートします。
SPECTRONIC 200
コンピューターからのリモート操作にはオプションのVISIONlite 5ソフトウエアをご利用になれます
GENESYS
コンピューターからのリモート操作にはオプションのVISIONlite 5ソフトウエアをご利用になれます
Evolution
21 CFR part 11に準拠するオプションのInsight Proセキュリティソフトウエアを利用できます
Thermo Scientific Evolution One、One Plus、Pro紫外可視分光光度計用のThermo Scientific Insight Proソフトウエアを使用すると、シンプルなものから複雑、高度なものまでさまざまなルーチンおよびワークフローを合理化できます。ステップバイステップのワークフローにより、サンプリングおよび測定エラーを防止します。さらにThermo Scientific Insight Proセキュリティソフトウエアを追加することで、現行のFDA 21 CFR Part 11規制に準拠し、FDA規制対象の研究に従事する製薬、バイオテクノロジー企業、および学術研究者に必要な科学データの完全性を確保できます。
据付および稼働時適格性評価(IQ/OQ)が必要な場合、Insight Proソフトウエア用のThermo Scientific Validatorは、Evolutionシリーズ紫外可視分光光度計に関するIQ/OQを実施するために必要なすべての文書および参考資料を提供します。
最新ソフトウエアで手元の装置を最新の状態に保つことで、Thermo Scientific Evolution紫外可視分光光度計にそのフル機能を発揮させることができます。お客様からのご提案に基づいて紫外可視ワークフローに最適なソフトウエアを提供するため、当社は常にソフトウエアを更新しています。
当社の最新のアップデートをダウンロードして、お客様のコンピューターに直接インストールできます。複数のファイルを検索する必要はなく、Insight Proフォルダ中にある「Start」ファイルを特定するだけです。
ソフトウエアをダウンロードする前に、お使いの装置を登録してください。1度登録しておけば、お客様の装置用の新規ソフトウエアが利用可能になった時点で通知されます。登録は保証状況の確認にも役立ちます。
Thermo Scientific™ GENESYS™ Smart QCソフトウエアの利用は、紫外可視分析をよりスムーズかつシンプルなものにします。
GENESYS Smart QCソフトウエアは、紫外可視分光法の分析サンプルに関する判定を極めてシンプルな方法で行うことを可能にします。
GENESYS Smart QCソフトウエアを用いて紫外可視分析メソッドをカスタマイズすることで、各自に固有のガイドラインに基づいたシンプルな合否評価を行うことが可能になります。これにより、データ解釈を誤るリスクが低減され、あらゆるレベルのユーザーの意思決定ポイントをスリム化することで、アクションまでに要する時間が短縮されます。
紫外可視分光光度計は、サイズや簡便性およびオペレーションのコスト効率に優れており、適用可能な検査範囲の観点からも、産業用QA/QCラボにとって理想的な機器であり、これは特に食品および飲料の分析を行う場合に顕著です。こうした紫外可視分析装置に適切なソフトウエアを組み合わせることで、装置の適合性をさらに高めることができます。
コンパクトな装置設計、簡単操作、運用コストの効率性も高く、さらに多様な検査に対応できるので、ビールの分析には最適な装置です。国際的なビール企業の間では、紫外可視分光法は、ビールの分析や醸造成分の評価のための信頼できる分析手法として認識されています。
Thermo Scientific BeerCraftアプリケーションソフトウエアを使用すると、それぞれ独自の醸造物の一貫性を簡単に確保することができるため、複雑な計算をすることなく迅速に回答を得ることができます。あらかじめプログラムされたメソッドにより、ボタン1つで20種類を超えるビール特性を迅速かつ簡単に測定でき、ビールの特性と銘柄の評判を維持できます。GENESYS 50またはGENESYS 150紫外可視分光光度計を使用します。
Thermo Scientific VISIONlite 5ソフトウエア(PC用)は、当社の紫外可視分光光度計の機能を拡張し、分光光度計を最大限に活用し、実験および分析結果を簡単に表示およびレポートできます。Thermo Scientific SPECTRONIC 200およびGENESYS 30可視分光光度計にVISIONliteソフトウエアを適用することで、お客様の分析ニーズに最適化されたスキャン、レート、固定、定量アプリケーションを実現できます。(Evolution One/One PlusおよびPro紫外可視分光光度計用INSIGHT Proの代わりに使用できるソフトウエアです)。
※SPECTRONIC 200およびGENESYS 30では、マルチセルカイネティクスをパラレルモードまたはシリアルモードで測定します。
追加のソフトウエアパッケージを利用すると、比色分析や、酵素測定ワインやジュースの測定が容易に行えます。
Thermo Scientific VISIONlite ColorCalcソフトウエアは、さまざまなアプリケーションに対し比色分析を実行する機能を追加できます。必要な透過スペクトルまたは反射スペクトルを記録し、色の三刺激値(XYZ)、CIE L* a* b*、複数の光源(イルミナント)、および2°および10°の測定角度の色パラメーターを自動的に計算します。
Thermo Scientific VISIONlite EnzLabソフトウエアは、酵素測定キット(クエン酸、乳酸、D-グルコース、D-フルクトース、エタノール、ラクトースなど)用に事前設定されたメソッドと操作手順を提供し、酵素測定を自動化、正しい計算を確保し、適切な分析レポートを提供します。
Thermo Scientific VISIONliteワイン分析ソフトウエアは、ワインやジュース分析に一般的な、光度測定、比色分析、酵素分析の幅広い手順が事前に設定されており、シンプルなユーザーインターフェース、信頼性の高いデータ記録、包括的なレポート上でエラーのない結果の評価を実現します。
これらのVISIONliteソフトウエアパッケージは、一部のThermo Scientific GENESYS、BioMate、およびEvolution分光光度計でご利用になれます。ご注文ページの仕様に記載されている互換性情報をご確認ください。
使いやすいタッチスクリーンインターフェースにより、メソッドの選択、パラメーターの設定、装置のキャリブレーション、アクセサリーの設定、ブランクの測定、実験の実行、データの分析などを行えます。サンプルを調製し、サンプルコンパートメントに挿入するだけで、後はソフトウエアに任せられます。
GENESYS 40/50/140/150/180およびBioMate 160分光光度計を最大限に活用するために、最新バージョンの装置搭載ソフトウェア、リリースノート、ソフトウエアユーザーガイドをダウンロードしてください。