メソッド開発やその展開には、さまざまなユーザーやアプリケーションのニーズを満たすように設計されたソフトウェアツールが必要です。当社は、ケモメトリックスモデル開発からワークフロー設計に対して、最適化されたソフトウェアソリューションを提供しています。必要に応じて、システムの完全な適格性評価とデータセキュリティパッケージにより、より厳しい規制遵守要件を満たすこともできます。
実験室で使用中の実験条件を製造現場や倉庫での測定へメソッドを適用させるためには、プロセス測定用に開発されたThermo Scientific RESULTソフトウェアが最適です。お客様のアプリケーションがアットライン、オンライン、インラインにおける分析であったり、またはそれらの開発およびサポート業務であっても、RESULTソフトウェアは、メソッド開発およびメソッドの移行、測定手順設定やシステムセキュリティ、ルーチン分析などのプロセスニーズに対応します。
Thermo Scientific TQ Analyst Proffesionalソフトウェアの直感的なアプローチにより、サンプルの同定から、検証、定量・定性分析に至るまで、NIRの潜在能力を最大限に引き出します。
TQ Analyst Proffesionalソフトウェアは、あらゆる経験値のお客様が使用できるように設計されており、堅牢な定量モデルを開発するための性能と柔軟性を備えた、包括的なメソッド開発プラットフォームです。スペクトル測定、分類、および定量分析用の完全なツールセットを提供します。
近赤外アナライザー用Thermo Scientific ValProシステム適格性評価ソフトウェアは、cGMPおよびFDAの規制への準拠を実現します。このパッケージには、Thermo Scientific Antaris近赤外アナライザーのDQ、IQ、OQ、PQ試験用のツール一式が含まれており、ソフトウェアおよび広範囲をカバーしたドキュメント、NIST™トレーサブルおよびUSP推奨のスタンダードサンプルを含むバリデーションホイールが含まれています。