Thermo Scientific Antaris近赤外(NIR)アナライザーは、医薬品、食品および飲料、化学、ポリマー業界向けの完全に統合されたソリューションを提供します。すべてのAntarisアナライザーは、共通のプラットフォームを使用して、様々なプロセスに適合したアプリケーションニーズに対応するように開発されています。すべてのモデルは、ソフトウェア、適格性評価プロトコルおよびツール、設計および製造の基準、さらにサポートチームを共有しており、お客様にとっての導入効率が向上し、優れた投資対効果が得られます。
当社の近赤外アナライザーは、優れた波長精度と正確さ、高いスペクトル分解能、およびプロセス環境でのご使用においても安定性を実現するダイナミックアライメント機能を備えており、信頼性と再現性の高い結果を提供するように設計されています。FT-NIR法は分散型NIR測定に比べ、明確な利点がいくつかあります:
サーモフィッシャーサイエンティフィックの近赤外アナライザーは、システム間の再現性、卓越したメソッド移行性を実現するための厳格な許容範囲での性能試験、および装置間マッチングのための優れたエンジニアリングを提供します。すべてのThermo Scientific Antaris近赤外アナライザーは、高性能なFT-NIR分光計です。恒久的にアライメントされたピンインプレイス構造の光学系と最先端のハードウェアコンポーネントにより、Thermo Scientific近赤外アナライザーの優れた設計と装置精度は、再現性の高い結果を実現します。
Thermo Scientific 近赤外アナライザーは、容易にキャリブレーションデータベースを転送できるため、既存のあらゆる近赤外装置のメソッドを移行できます。サンプリング技術を決定した後は、別の近赤外アナライザーにもメソッドを簡単に転送できます。追加のAntarisシステムは、お客様が開発したメソッドに必要な特定のサンプリング技術で構成されており、アットラインの品質管理業務へ合理的な展開が可能です。さらに、すべてのモジュールが同じビーム経路を使用するため、各 Antaris システムは同一のアライメントと性能結果を有しており、メソッドとキャリブレーションの移行を容易に実現できます。
Thermo Scientific近赤外アナライザー製品は、当社のグローバルアプリケーションおよびプロセスサポートチームによってサポートされています。世界中のほとんどの国や地域に専用サポートを実現しており、優れたカスタマーサポート体制を提供します。また、近赤外分析およびプロセス分析用に特化した製品およびサポートプランを提供しています。サポートに関する詳細は、当社にお問い合わせください。