">
プロセスモニタリングと製品の品質保証を確実にするための信頼性の高い手法
近赤外分光法の利用により、非常に容易なオペレーションで、製造プロセスを管理し、製品を規格内に収めることができます。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ソフトウェア、検証機能、手法、およびサポートにおいて共通のプラットフォーム要素を備えた近赤外(NIR)アナライザーのフルラインアップを提供し、お客様が求める品質を達成するためのサポートをします。これらの使いやすい統合ツールと当社のサポートを組み合わせることで、医薬品、ポリマー、化学薬品、食品および飲料のいずれのアプリケーションにおいても、お客様の材料のキャリブレーションの作成、実施、維持が可能になります。
近赤外分光法(NIR)は、時間がかかり、溶媒を大量に使用する湿式化学法やクロマトグラフィー技術の代替として広く使用されている高速分析法です。NIRを導入することで、原材料受入れ試験の迅速な確認、反応の進行状況のモニタリングや、最終製品の定量確認を容易に行うことができます。また、近赤外(NIR)分析は、サンプル調製が不要です。非破壊測定、正確で信頼性の高い分析、コスト削減、サンプルスループットの向上など、従来の手法に比べてさまざまな利点があります。さらに、光ファイバープローブによる遠隔サンプリングは、オンラインプロセスモニタリングに最適なオプションです。
Thermo Scientific FT-NIRを採用する4つの理由
当社FT-NIRが採用される理由がここにあります。 Thermo Scientific Antaris II近赤外アナライザーを用いた近赤外キャリブレーションメソッドの開発やメソッド移行がいかに容易であるかをご確認ください。
近赤外分光法の機能
共通プラットフォームの利用により、お客様の課題を解決
直感的な操作と、性能、能力、サポートの組み合わせにより、Thermo Scientific近赤外(NIR)アナライザーは、プロセスおよび品質管理分析のスタンダードを確立します。
信頼性の高い性能を実現する精密なエンジニアリングおよび製造
ハードウェアの優れた設計と品質により、メソッドの移行においても再現性の高い結果が得られます。
お客様の分析ニーズを満たす強力なソフトウェア
分光分析、メソッド開発、ルーチン使用、プロセス分析など、Thermo Scientific近赤外(NIR)アナライザーには、お客様のアプリケーションや環境に適したソフトウェアが用意されています。
さまざまなアプリケーションに対応するトータル近赤外ソリューション
Thermo Scientific Antaris近赤外アナライザーは、業界のキーオピニオンリーダーからの意見を取り入れて開発されており、お客様固有のニーズを満たします。 
柔軟なサポートとサービス
サポートプランの提供により、機器のダウンタイムを短縮し、ラボの円滑な運営を維持できます。
医薬品の生産効率とコスト削減を実現
近赤外(NIR)分光法は、医薬品開発からQA/QCラボまで、またアットライン、オンライン、または連続製造プロセスにおいてソリューションを提供する非破壊測定ツールです。医薬品製造のバリューチェーンにおけるその可能性は、現在もまだ拡大しています。
">