">
拡大した実験性能により、もっとも難易度の高いバイオマーカー検証にも対応
Thermo Scientific Stellar質量分析計はさまざまなデータ取得機能を備えており、広範囲のダイナミックレンジでさまざまな分析種に対して堅牢かつ再現性のある定量を実現します。
システムの概要
図をクリックして拡大
より多くの化合物に対して、より高いLC流量におけるイオン化効率を向上させます 
Stellar質量分析計にはThermo Scientific OptaMax Plusイオン源が搭載されているため、分析スケール流速の液体クロマトグラフィーで分離される幅広い化合物に対して、より高い気化器温度を実現し、脱溶媒効率とイオン化効率を向上させることができます。
図をクリックして拡大
装置のセットアップ時間を削減し、研究に集中できます
統合されたAuto-Readyイオン源により、LC-MSシステムを中断することなく、オンデマンドで、またはスケジュールに従ってシステムキャリブレーションをリモートで実施できます。
図をクリックして拡大
新しいコリジョンセルの機能を拡張することにより、イオン利用率を向できます
イオン集束ルーティング多重極(ICRM)は、ビームタイプフラグメンテーション(HCD)とプリカーサー/生成イオン蓄積機能の両方を実行する湾曲したコリジョンセルで、ダイナミック自動ゲイン制御(AGC)と、高圧リニアイオントラップへの同期イオンパケット放出により制御され、ダウンストリームでの操作や検出に利用できます。
図をクリックして拡大
イオン集団を効率的に管理して、高速で高感度の分析を実現できます
超高速のデュアルプレシャーリニアイオントラップ質量分析計は分析機能を拡張しながら、迅速で高品質のデータ取得を最大化します。
高圧および低圧リニアイオントラップで維持される中位差圧は、高次操作や高速で高感度のイオン放出のために最高220 kDa/Sのスキャン速度でイオンを調整しますが、通常は125 kDa/Sで動作し、堅牢なデータ取得を実現します。
図をクリックして拡大
ラボの生産性を向上させる拡張された分析機能
高圧リニアイオントラップはイオンパケット操作を最大化して、SIM、より高次のMSn、SPS MS3、またはデータ非依存分析(data-independent acquisition:DIA)の解離または排出用のマルチノッチRF励起を可能にするため、もっとも困難な定量実験に対応します。 
図をクリックして拡大
シングルイオン検出感度を活用して、もっとも困難な定量要件に対応できます
効率的かつ高感度のイオン検出は、大規模の定量性能を向上させます。光電子増倍管と結合させたデュアル変換ダイノード構成は、トラップされたイオンの約84%を検出して、シングルイオンの感度を実現します。
図をクリックして拡大
自動インテリジェンスがtMSnの取得を管理します
tMSnメソッド作成やデータ取得管理を合理化できますPRM Conductorソフトウエアは、堅牢なターゲット定量メソッドを効果的かつ効率的に作成し、再現性のあるデータ取得と処理を管理します。
図をクリックして拡大
Adaptive RTルーチンでデータの完全性を最大化できます
Adaptive RTルーチンを使用することにより、研究サンプルに適するようにRTキットを最適化するコストと時間を排除し、時間指定/計画的なデータ取得性能を向上できます。
この手法は新しいリアルタイムマッピングルーチンを利用して、より狭い時間間隔で時間指定/計画的なデータ取得ウィンドウをダイナミックに調整し、データ品質を損なう欠損値をなくします。 
図をクリックして拡大
業界をリードする極性切換え速度はラボの生産性を向上させます
高度にマルチプレックスされた代謝物定量分析の作成と導入に関連する時間、コスト、および課題を削減できます。高速の極性切り替え速度は、+ESIおよび-ESIの包括的な化合物調査を、すべてのMSnで、LCの時間スケールで可能にします
図をクリックして拡大
環境にやさしいドライポンプは、エネルギー使用量とメンテナンスを低減します
2つのオイルベースの前方ポンプから1つのドライポンプに変更することで、熱出力を22%削減し、メンテナンスを低減します。
また、シングルドライポンプを使用することで、オイル蒸気を排除し、オイルのチェックや交換が不要になります。
Stellar MS:これまでにないスケールの検出から検証