">
実験スケールの拡大とサンプルスループットの向上
バイオマーカーパネルの同定と検証に重点を置いたトランスレーショナル研究では、実験スケールを拡大しサンプルスループットを向上させながら、より高い特異性で定量できる、効率的で効果的なLC-MSnワークフローソリューションが要求されます。
Thermo Scientific Stellar質量分析計は新しいパラダイムを構築して、比類ないラボの生産性を実現する、大小の分子のターゲット定量ソリューションを提供します。
比類ないスケールの、バイオマーカーの探索から検証への移行
「私が新しいターゲットバイオマーカーアッセイを開発するとしたら、このようなプラットフォームを使います。素晴らしいトリプル四重極だからです。」
Brian Searle氏
助教
オハイオ州立大学メディカルセンター
単位時間あたりより多くの分析種を確実に定量できる、大規模での優れた定量性能
発見から検証へと移行させ、ターゲット定量を活用するトランスレーショナル研究は、多数の推定バイオマーカーを同定できます。高い感度と定量精度を活用するには、LC-MS/MSワークフローには高速の取得速度とリアルタイムのデータ管理が必要です。Stellar質量分析計は、超高速の取得速度(最大140 Hz)と、ダイナミック保持時間調節を実現する適応RTを備えたフルスキャンMS2取得を利用し、感度と特異性によって再現性のある測定を確保することで、包括的なサンプルカバレッジを実現しています。
初期の研究では、元々は非標的発見実験で評価された細胞外小胞から標的定量が作成されました。約2,000のタンパク質に相当する合計8,686のトリプシンペプチドサロゲートが再現され、60分で正確に定量されました。定量されたタンパク質をReactome経路マッピングを使用して評価し、シグナル伝達経路を評価しました。大きなタンパク質セットを、1回の実験で複数の経路を評価することができました。
「Stellar質量分析計は、ほとんどの人々の想像を超えるスケールで堅牢なターゲット定量を可能にするでしょう。」
Michael J. MacCoss氏
ゲノムサイエンス教授
ワシントン大学
プロテオミクスの大衆化:生体液の高度マルチプレックスターゲット分析
このWebセミナーでは、PRMアッセイの開発や、血漿中の>1,500のペプチドを使用して>700のタンパク質を新しいハイブリッド公称質量分解能タンデムMSでどのようにして測定できるかについて詳細を紹介します。
図をクリックして拡大
Stellar MSは、60分間のグラジエントを使用して、約9,000のペプチドをカバーできるターゲットペプチド定量の規模を拡大します。 合計7,666のペプチドが変動係数<20%で測定されました。
図をクリックして拡大
Fabregat A, et al.Reactomeダイアグラムビューア:パフォーマンスを向上させるデータ構造と戦略。Bioinformatics (Oxford, England).2018 Apr;34(7) 1208-1214. doi: 10.1093/bioinformatics/btx752.PubMed PMID: 29186351.PubMed Central PMCID: PMC6030826.
拡大する実験スケールに対応するには、より速いデータ取得速度が必要です
大規模な研究サイズを活用して生物学を究明するトランスレーショナル研究者にとって、ターゲット代謝物定量には課題があります。サンプルスループットを向上させるために、定量精度とメソッドの標準化を向上させることを目的として、内因性代謝物およびその同位体濃縮標準のターゲット定量分析により高速のクロマトグラフィーグラジエントが使用されます。重/軽ペアをターゲットにすると、単位時間あたりのターゲット容量が増加し、負荷サイクルが短縮するため、定量性能が損なわれる可能性があります。
Stellar質量分析計の高速取得速度により、キャピラリー電気泳動を使用した場合の1秒幅のピーク幅に対しても高品質の定量データを提供できます。この結果は、幅広い濃度範囲(1~500 µM)を網羅する124種類の化合物を2分以内で正確かつ高精度に定量できることを示しており、NIST参照標準に対する正確性と同調しています。
図をクリックして拡大
図をクリックして拡大
非除去血漿プロテオミクスにおける定量的バイオマーカー解析の課題を克服します
PQ500ペプチドリファレンスキットを、カラムに0.003~100 fmolに系列希釈した非除去血漿消化物に添加しました。799の重標識ペプチドと、対応する内因性(軽)ペプチドの両方について、ターゲットMS2スキャンイベントを作成しました。Stellar質量分析計は、重標識ペプチドにおいて96.6%の高精度の定量(CV ≤ 20%)を達成し、中央CVは4.72%でした。一方以前の論文では、重標識ペプチドのみを標的とした時に、2倍長いグラジエントを使用した場合で、重標識ペプチドの定量精度は97.9%で、中央CV6.1%でした。
線形定量曲線は、添加範囲全体で重/軽領域値の比が正確であることを示しています。挿入図は、1 fmolの添加レベルにおける重(青)および軽(赤) tMS2の結果の比較XICを示しています。強度レベルが低くピーク幅が狭いもかかわらず、両ペプチド類似体について7つのデータポイントを取得し、カラムで約0.033 fmolまでのペプチドELLDTVAPQKを確実に定量できました。
図をクリックして拡大
シングルセルの感度と堅牢な定量
ターゲットタンパク質をStellar質量分析計で定量すると、定量感度がゼプトモルレベルまで向上し、サンプルのスループットが改善されます。
Stellar質量分析計は迅速なtMS2取得を実行し、300を超えるタンパク質をカバーするターゲットペプチドリストを拡大します。これは、細胞開発やその他の重要な生物学的機能で重要となる可能性があります。 
図をクリックして拡大
図をクリックして拡大
穿刺機能関連ネットワーク探索と、赤丸で囲まれたタンパク質で示される、初期実験からの対応カバレッジ。      
選択性と特異性を向上させ、定量ダイナミックレンジを拡大します
リン酸化タンパク質は、生物学的反応や摂動を決定するために分析する主要な細胞経路機能のシグナル伝達ノードを表します。リン酸化タンパク質内の部位特異的リン酸化をターゲット定量することで、占有率に基づいて活性を測定できます。
IMACまたはTiO2を濃縮した場合でも、マトリックスペプチドに対するターゲットリン酸化ペプチドの相対量は、tMS2取得の定量効果を損なう可能性があります。Stellar質量分析計はPRM Conductorソフトウエアを活用してtMS3取得メソッドを理論的に設計し、驚くべき感度で高速Synchronous Precursor Selection MS3(SPS MS3)データを取得できるため、ターゲットリン酸化ペプチド実験の価値を高めます。 
リン酸化プロテオミクス研究用の新しい公称ハイブリッド質量装置を使用した開発スケールでの並列反応モニタリングアッセイの評価
図をクリックして拡大
プラットフォームの汎用性は、代謝物定量のためのメソッド作成を迅速化します
低分子用にメソッドを最適化する際、高感度で特異的なデータを取得するために、多くの場合分析物ごとの重要なタンデムMSパラメーターを決定する必要があります。これは時間がかかり、1つのタイプの解離メカニズムによって制限される可能性があります。
Stellar質量分析計の高速の極性切り替えとMSn取得速度により、数時間や数日ではなく、1回または2回のLC-MSn実験で包括的な分析種の特性評価を実現できます。ビームタイプのHCDの取得や共鳴上CIDフラグメンテーションは、代替の定量戦略を作成し、特異性がより低いSIM定量を使用する必要がなくなります。検証済みタンデムMSスペクトルをThermo Scientific mzCloud質量スペクトルライブラリからインポートして確認することもできます。 
食事介入研究のための包括的な糞便代謝物LC-MSライブラリの開発と導入
図をクリックして拡大
図をクリックして拡大
困難な脂質バイオマーカーの定量に、高速のtMS3取得を活用できます
代謝に関与する重要な脂質クラスであるトリアシルグリセリド(TAG)は、健康評価のために定量されます。異性体タグは、標準的なクロマトグラフィー分離法を用いると共溶出することが多く、各異性体の定量に必要な特異性を取り入れるためにMS3断片化が必要になります。
Stellar質量分析計は、高速tMS2およびtMS3のデータをそれぞれ140 Hzおよび40 Hzまで取得するため、1回の実験で定性および定量タグ分析を実現できます。 
図をクリックして拡大
その他の研究サポートのためのソリューション
トランスレーショナルプロテオミクス
Stellar質量分析計は、大規模でのより高い定量性能を実現bする特異性の向上により、トランスレーショナルプロテオミクスに新しい可能性をもたらします。
定量的プロテオミクス
Stellar質量分析計を使用することにより、正確かつ精密な定量が可能になり、ラベルフリーでTMTマルチプレックスのサンプル分析戦略を実現できます。
メタボロミクスおよびリピドミクス
分析機能が拡張してるため、より高速の液体クロマトグラフィーグラジエントを使用して、より多くの代謝物や脂質をより高い特異性で定量し、ラボの生産性を向上させます。