Thermo Scientific VanquishオンラインSPE HPLC/UHPLCシステムを使用して、複雑なサンプル分析の信頼性を向上できます。これらのシステムは、自動化された反復可能なワークフローを使用することにより分析種の事前濃縮とサンプルのクリーンアップを行い、オフラインのサンプル調製手順と比べて溶媒と時間を節約します。このシステムはVanquish Core HPLC、Vanquish Flex UHPLC、Horizon UHPLCシステムのモジュールを使用して構成されており、Vanquish LCプラットフォームの優れた性能、堅牢性、操作性をすべて継承しています。
自動化されたオンライン固相抽出(SPE)は、サンプルを分析カラムにロードする前に分析種をトラップして濃縮し、塩類やその他の汚染物質を取り除くことにより、困難なサンプルでも最大限の再現性と信頼性を提供します。
Vanquish LCシステムはモジュール方式であるため、アプリケーション要件に最適なシステムを容易に構築できます。また、より困難な分析に対応する必要がある場合に、標準的なHPLC装置をより高度な2D-LC構成にアップグレードすることも簡単です。
自動化ワークフローと、装置メソッドにあらかじめ設定されたトラップと溶出ステップにより、無人のサンプル分析を可能にするとともに、オフラインアプローチと比べて人為的ミスを抑制し、時間とベンチスペースを節約します。
VanquishオンラインSPE HPLC/UHPLCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish HPLC/UHPLCシステムは、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)とシームレスに統合でき、規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能を提供します。
オンラインSPEシステムでは、サンプルのクリーンアップを自動化して、サンプルが分析カラムで溶出されて分離される前に、双方向トラップカラムを介してサンプルマトリックスを除去できます。
このフロースキームは、サンプルのロードと溶出を行うために、6ポートバルブをどのように使用してトラップカラムに切り替えるかを示しています。
次の表は、標準セットアップ時におけるVanquishオンラインSPE HPLC/UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。仕様は、選択したシステムコンポーネントによって異なる場合があります。詳細は、コンポーネント仕様書をご確認ください。
カテゴリー | VanquishオンラインSPE HPLC/UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 700、1,000、1,500 bar(システム構成による) |
流量範囲 | 0~5、0~8、0~10 mL/min(選択したポンプによる) |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35、200、400 µL) デュアル(679 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応、システム構成による |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり(システム構成による) |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり(システム構成による) |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:最大0.01~25または0.01~100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
サンプル冷却 | あり、4~40℃ システム構成に依存 |
サンプル容量(標準) | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~120℃、選択したカラムコンパートメントによる |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり 選択したカラムコンパートメントによる |
検出器の選択肢 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
標準的なVanquishオンラインSPE HPLC/UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Vanquish HorizonオンラインSPE UHPLCシステム | Vanquish FlexオンラインSPE UHPLCシステム | Vanquish CoreオンラインSPE HPLCシステム | |
ポンプ
|
2つのVanquishバイナリポンプH または 1つのVanquishバイナリポンプH および 1つのVanquishクォタナリポンプF |
2つのVanquishバイナリポンプF または 2つのVanquishクォタナリポンプF または 1つのVanquishバイナリポンプF および 1つのVanquishクォタナリポンプF または 1つのVanquishデュアルポンプF |
2つのVanquishバイナリポンプC または 2つのVanquishクォタナリポンプC または 1つのVanquishバイナリポンプC および 1つのVanquishクォタナリポンプC または 1つのVanquishデュアルポンプC |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーHT | VanquishスプリットサンプラーFT | VanquishスプリットサンプラーC または VanquishスプリットサンプラーCT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー (オプション) |
||
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | VanquishカラムコンパートメントC |
|
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
|
Viper UHPLCフィッティング | ||
検出器
|
HPLC/UHPLC検出器のページを見る |