">
HPLC/UHPLC用チューブ、キット、アクセサリ
Thermo Scientific Viper/nanoViperフィンガータイトフィッティングを使用すると、LCモジュール、バルブ、およびカラムを迅速に接続でき、液漏れのないHPLC/UHPLC接続を実現できます。これにより、デッドボリュームを最小限に抑え、クロマトグラフィーの結果を向上できます。ViperおよびnanoViperフィンガータイトフィッティングは、取り付けにツールが不要で、狭小な接続部(10ポートバルブなど)にも適合します。また再利用可能で、シンプルさと高い性能を兼ね備えています。
最適なHPLC/UHPLCシステムを構築しましょう
どのViperまたはnanoViperフィンガータイトフィッティングを選択すべきか?
ViperおよびnanoViperフィンガータイトフィッティングは、最大1,500 barの圧力をサポートし(タイプによる)、ステンレススチール(SST)、またはMP35N、PEEK、PEEKシールド付きフューズドシリカなどのバイオコンパチブル素材で製造されています。
HPLC/UHPLC用チューブ、キット、アクセサリをご確認ください
Viper/nanoViperフィンガータイトフィッティングのカテゴリー
チューブ
キット
アクセサリ
概要
ステンレススチール製、またはバイオコンパチブル素材のMP35N、PEEK、PEEKシールド付きフューズドシリカ製のViperおよびnanoViperキャピラリ。 組立て済みキットには、HPLCおよびLC-MSシステムで標準または高度なワークフローを実行するために必要な、すべてのHPLCコネクターとキャピラリーが含まれます。 Viperフィンガータイトフィッティングテクノロジーを採用したコネクター、プラグ、フィルター、プレヒーター、ポストカラムクーラー。
ViperおよびnanoViperフィンガータイトフィッティングが従来のフィッティングより優れている点は?
従来のフィッティング
従来のフィッティングでは、フェラルの位置が正しくないか、高圧下でキャピラリーがフェラルを通ってスリップすることで、余分なカラム容量が生まれることがよくあります。クロマトグラムは、わずか600 bar(8,700 psi)の背圧でキャピラリーのスリップによるピーク形状の劣化を示します。
Viperフィンガータイトフィッティング
Viperフィンガータイトフィッティングはフェラルを使用せず、設計上余分なカラム容量を最小限に抑えることができます。クロマトグラムのオーバーレイは、上図の従来のフィッティングで使用したのと同じ条件下で、一貫したピーク形状を示しています。
ビデオ
Viper/nanoViperフィンガータイトフィッティングの主要コンポーネント
1 - 手締め
手締めによる簡単な取り付けで最大1,500 barに対応。
2 - 取り外し可能な   ローレット
容易につかむことができ、取り外しが簡単で、スペースを節約して、狭い隙間にも適合します。
3 - IDカラーコード
素早いID識別を実現。
4 - 識別タグ
パーツナンバー、材質、長さ、IDなどの重要な情報をすばやく確認可能。
5 - 堅牢性
最高120℃の耐熱性を有し、バイオコンパチブル素材でも提供。
6 - 追加オプション
ほぼすべてのシステムやアプリケーションで使用できる、さまざまな材質とサイズ(長さおよびID)。
7 - ユニバーサル接続
ほとんどのカラムおよびバルブに適合し、10ポートバルブなどのきわめて狭いスペースにも適合。
8 - 実質ゼロのデッド  ボリューム
チューブ先端でシールし、余分なカラム容量を最小限に抑え、効率と精度を向上。
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
">