Chromeleon CDS ソフトウェアリソース
このソフトウェアを強力で使いやすくしている機能セットに関するリソース集です。
IC-ICP-MS は、サンプルの安全性や毒性の判断に重要な分子種を特定するための理想的な手法です。
スペシエーションとは、化合物の異なる分子種を分離・定量するプロセスです。さまざまな毒性など、異なる生理化学特性を明らかにできます。
スペシエーション分析は、元素の合計量を単に測定することだけでは不十分な食品、環境、医薬品業界で重要になっています。さまざまな元素種を特定し、その濃度を明らかにすることで、特定のサンプルに関連する環境や健康関連の影響をより深く理解できます。有毒種の濃度に応じて、臨床的または環境的アプローチは大きく異なります。たとえば、有毒無機ヒ素(亜ヒ酸塩およびヒ酸塩)への暴露は、毒性の弱い有機ヒ素種への暴露よりもはるかに重要な問題です。逆に、有機水銀種は無機水銀種より毒性が高いため、メチル水銀またはエチル水銀はより深刻な健康リスクをもたらします。
IC-ICP-MS は、スペシエーション分析用の完全な無機元素分析ソリューションを提供します。
メタルフリー IC(および高分解能イオン交換カラムとシンプルなオンライン接続性)と高感度 ICP-MS や包括的ソフトウェアを併用することは、迅速かつ効率的な金属スペシエーションを実現するための最強の組み合わせです。
Thermo Scientific Dionex IC システムの任意モデルと iCAP RQ ICP-MS システムを併用できます。
このソフトウェアを強力で使いやすくしている機能セットに関するリソース集です。