Chromeleon CDS ソフトウェアリソース
このソフトウェアを強力で使いやすくしている機能セットに関するリソース集です。
新たな性能水準。当社 IC システムの各コンポーネントは、高背圧でも容易に動作するよう製造されています。HPIC 高圧イオンクロマトグラフィーシステムは、労力に見合う速度と分解能を達成します。
Dionex HPIC システムは、Reagent-Free(RFIC)システムとして構成した場合、最大 5000 psi で連続運転が可能で、イオンクロマトグラフィーの利用に変革をもたらす製品です。この機能により、新たに高効率の粒子径 4 μm のカラムを利用することができ、性能がさらに高まります。
当社のお客様はさらに高い分解能を求める方も多いため、IC カラムの粒子径を小さくすることにより、分解能を大幅に向上できます。粒子径を 8 µm から 4 µm にすることにより、カラム効率は 2 倍になり、より小さい粒子径により、カラム圧力は 4 倍になります。Dionex HPIC 高圧イオンクロマトグラフィーシステムは、高背圧でも快適に動作するよう設計されています。
Dionex IonPac 4 µm カラム、その機能と用途。
当社の 4 µm カラムにはキャピラリー(0.4 mm)、マイクロボア(2 mm)、標準ボア(4 mm)の内径があります。長さも幅広く取り揃えているため、分解能とスループットの最適なバランスをお選びいただけます。
統合されたプラグアンドプレイ方式の高圧イオンクロマトグラフィーシステム | |
---|---|
Dionex Integrion HPIC システム | 使いやすくて信頼性の高い、統合 IC システムを使用して、ルーチンのイオン分析ニーズに対応 |
Dionex ICS-4000 キャピラリー HPIC システム | 高分解能のイオンクロマトグラフィーをすばやく、低コストで実施 |
モジュール式でさまざまな構成が可能な高圧イオンクロマトグラフィーシステム | |
Dionex ICS-6000 キャピラリー HPIC システム | このモジュール式キャピラリー高圧イオンクロマトグラフィーシステムにより、時間と溶離液を節約しながら、クラス最高の分離能、スピード、感度を実現 |
Dionex ICS-6000 スタンダードボア/マイクロボア HPIC システム | 標準ボア/マイクロボアカラム用のこの高圧モジュール式 IC システムは、分解能とスループットを大幅に改善 |
Dionex ICS-6000 ハイブリッド HPIC システム | 難易度の高い IC x IC メソッドや微量分析でさえ簡単に。デュアルチャンネル高圧システムでクラス最高レベルの分解能、感度、スループットを実現 |
Thermo Scientific Dionex IonPac 粒子径 4 μm IC カラム | ||
---|---|---|
IC カラム | アプリケーション | フォーマット |
Dionex IonPac AS28-4 µm | 微量の低分子量有機酸(グリコール酸、酢酸)および無機陰イオンを高速、高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac AS23-4 µm | 多様なマトリクス中のオキシハライドと無機陰イオンを高分解能で分離 | 標準&マイクロボア |
Dionex IonPac AS19-4 µm | 複合サンプルマトリクス中のオキシハライドと無機陰イオンを高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac AS11-HC-4 µm | 複合サンプルマトリクス中の有機酸および無機陰イオンを高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac AS18-4 µm | 多様なマトリクス中の無機陰イオンを高速、高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac CS19-4 µm | 多様なマトリクス中の陽イオンと低分子極性アミンを高速、高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac CS16-4 µm | 短鎖アミンの高分解能分離とナトリウムおよびアンモニアの異種濃度比 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac CS16 高速 4µm | ナトリウムイオンとアンモニウムイオンの分析に適した高速高分離カラム | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac CS12A-5 µm | 一価および二価陽イオンの高効率、高速の分析 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex CarboPac SA10-4µm IC カラム | バイオ燃料と食品サンプル中の非誘導体化糖鎖を最小のサンプル調製でパルスアンペロメトリック検出を使って直接定量 | 標準&マイクロボア |
Dionex CarboPac SA10-Fast-4 µm IC カラム | バイオ燃料と食品サンプル中の非誘導体化糖鎖を最小のサンプル調製でパルスアンペロメトリック検出を使って高速に直接定量 | 標準&マイクロボア |
Dionex IonPac AS18-4 µm | 無機陰イオンを高速、高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac AS22-Fast-4 µm | 一般的な無機陰イオンを高速、高分解能で分離 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
Dionex IonPac CS12A-5 µm | 一価および二価陽イオンの高効率、高速の分析 | 標準、マイクロボア、およびキャピラリー |
もちろん、あります。各種化学特性を持つ IC カラムのほとんどを HPIC 装置で実行できます。装置とカラムの基本的な互換性は以下のとおりです。
このソフトウェアを強力で使いやすくしている機能セットに関するリソース集です。