水を加えるだけで溶離液生成
Dionex イオンクロマトグラフィー製品は継続的に革新されており、各種機能を統合して、イオン分析能がさらに向上しています。溶離液生成とサプレッサー技術の進歩により、さらに幅広いアプリケーションへの対応と生産性の向上が実現しています。当社の試薬フリー IC(RFIC)に溶離液生成を組み合わせたシステム(RFIC-EG)は、自動溶離液生成装置と電解再生サプレッサーを備え、必要な溶離液と IC アプリケーションで使う再生液を電解生成します。脱イオン化したクリーンな水源に接続するだけで、残りの作業は RFIC-EG システムが自動的に処理します。詳細は、以下を参照してください。
RFIC-EG とは
溶離液生成を備えた試薬フリー IC(RFIC-EG)は、Dionex EGC 溶離液ジェネレーターカートリッジを使用して、高純度の水酸化物、炭酸塩、重炭酸塩、メタンスルホン酸(MSA)溶離液を自動的に電解生成します。RFIC-EG システムで必要なものは、高純度の脱イオン水だけです。このシステムは指定した濃度の溶離液を自動的に生成し、アイソクラティックまたはグラジエントメソッドに対応します。つまり、アイソクラティックポンプを使用してグラジエント分析を実行できます。溶離液は、Dionex CR-TC 連続再生トラップカラムを使用してインラインで精製され、再生液を調製することなく、検出前に電解的に抑制されます。
RFIC-EG 機能を備えるシステム
- RFIC-EG 機能は、Dionex ICS-6000 HPIC、ICS-4000 キャピラリー IC、Integrion RFIC システムに統合されています。
- その他の Dionex ICS システムは、Dionex RFC-30 試薬フリーコントローラーを追加すると、RFIC-EG に構成できます。
- RFIC-EG システムの動作を制御するには、Dionex Chromeleon クロマトグラフィーデータシステム(CDS)ソフトウェアが必要です。
RFIC-EG のメリット
RFIC-EG の最も明らかなメリットは、時間と手間の節約です。さらに、溶離液が電解生成されるため、IC がよりシンプルになり、性能と効率が向上します。手作業による溶離液調製に比べると、RFIC-EG は、ベースラインシフトの防止、感度の増強、分解能の向上、一貫したピーク積分を実現するため、卓越した結果を提供します。そのため、システムの信頼性がさらに高まります。
- 溶離液や再生液の手作業による調製不要
- 時間短縮
- 手作業による溶離液調製に伴うミスやばらつきを低減
- 有害な化学物質へのオペレータの曝露を低減
- 日ごと、システム間、およびラボ間の分析の一貫性と再現性を向上
- 常にオンの状態で分析に対応
- 始動時間と平衡時間を排除
- 均一で非常に安定した溶離液濃度
- ピーク保持時間またはエリアのばらつきがほとんどない再現性の高い結果を提供
- キャリブレーションの必要性が低減
- チェック基準を実行するだけでシステム性能をすばやく検証
- アイソクラティックポンプを使用してグラジエント分離が可能
- 水使用は 1 日わずか 15 mL、年間 5.2 L
- 脱イオン化(DI)水のみを使用するため、ポンプ保守の必要性低減
- キャピラリー規模の流量で溶離液と EGC 消費量低減
RFIC-EG の動作原理
Dionex EGC III KOH 溶離液ジェネレーターカートリッジの内部
Dionex EGC III KOH 溶離液ジェネレーターカートリッジは、KOH 生成チャンバーと陽イオン交換コネクターにより接続された K+ 電解リザーバーで構成されます。高圧コネクターにより、K+ 電解リザーバーから電解チャンバーまで K+ イオン経路ができます。
RFIC-EG システムの略図
Dionex EGC カートリッジを取り付け、水を加えるだけで、アイソクラティックまたはグラジエントにより高純度の水酸化物、炭酸塩、メタンスルホン酸溶離液が電離生成されます。溶離液は、Dionex CR-TC 連続再生トラックカラムを使用して、オンラインで精製されます。このトラップカラムラインにより混入物質が除去されるため、炭酸塩などの微量のイオン不純物を溶離液流から排除します。このトラップには、オフラインのクリーンナップ手順は不要です。Dionex CR-ATC および Dionex CR-CTC トラップカラムは、それぞれ陰イオンおよび陽イオン混入物質を除去します。溶離液は、検出の直前に電解的に抑制されるため、再生液の調製は不要です。
利用できる溶離液ジェネレーターカートリッジ
Thermo Scientific Dionex EGC 溶離液ジェネレーターカートリッジの選択 | ||||
---|---|---|---|---|
機器 | 陰イオン | 陽イオン | ||
グラジエントまたはアイソクラティック水酸化物 EG | アイソクラティック炭酸塩 EG | アイソクラティック炭酸塩/重炭酸塩 EG | グラジエントまたはアイソクラティック MSA EG | |
Dionex Integrion RFIC | Dionex EGC 500 KOH または EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex ECG 500 MSA または EGC III MSA カートリッジ |
RFIC システム用の Dionex ICS-6000 | Dionex EGC 500 KOH または EGC III KOH、NaOH+、LiOH+ | Dionex EGC 500 K2CO3 | Dionex EGC 500 K2CO3 + EPM 500 | Dionex ECG 500 MSA または EGC III MSA カートリッジ |
Dionex ICS-4000 および Dionex ICS-6000 キャピラリー | Dionex EGC KOH(キャピラリー) | 使用不可 | 使用不可 | Dionex EGC MSA(キャピラリー) |
Dionex RFC-30 | Dionex EGC III KOH | 使用不可 | 使用不可 | Dionex EGC III MSA |