ワクチン開発を促進する取り組みの一環として、新型コロナウイルス(COVID-19)関連プロジェクトは納期を短縮してお届けします。
サービスの詳細を見る
応用性、柔軟性、感度など多様なニーズに対応した製品群
コロナウイルス科には、ヒトに感染するウイルス株が存在し、しばしば重篤な呼吸器疾患を引き起こすことがあります。2019 年 12 月に発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の大流行は急速に世界中に広がり、各国に影響を及ぼしています。世界保健機関(WHO)は、この新しいウイルス感染症を「coronavirus disease (COVID-19)*」と名付けました。
*感染症名:COVID-19/ウイルス名:SARS-CoV-2
現状の新型コロナウイルス感染症の流行における最新の情報は世界保健機関(WHO)または米国疾病予防管理センター(CDC)より紹介されております。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、病原体の検出を目的とした包括的なエンドツーエンドソリューションや、科学的な経験、現在のアウトブレイクに対する充実したサポート体制も備えており、業界をリードする世界規模で信頼を得られるパートナーです。私たちは、CDC や WHO のプロトコールに準拠した方法で即時に使用可能な工程が備わった qPCR や構成製品により、お客様が新型コロナウイルス感染症の流行に対し迅速にご対応いただけるように取り組んでおります。
利用可能な当社のソリューション
研究用試薬
N501Y、E484K、K417N、など最大22種類の変異を高感度に検出可能なSNPジェノタイピングアッセイです。
キットの詳細を見る
研究用試薬
SARS-CoV-2の危機と呼吸器感染症ウイルスの流行が重なるシーズンにおいて、ウイルス病原体検出研究に相応しい高感度のマルチプレックスリアルタイムPCRキットが新たに加わりました。
キットの詳細を見る
体外診断用医薬品
新型コロナウイルス(COVID-19)RNAを検出する弊社の最先端技術を駆使したリアルタイム PCR キットを販売いたします。
キットの詳細を見る
ウイルス検出のワークフロー(動画)
ウイルスにはRNAウイルスとDNAウイルスの2種類があり、それぞれ適切な抽出方法を選択することが重要となります。また、目的遺伝子を検出する際には、RNAから逆転写反応によるcDNA合成が必要となり、最近ではコンタミネーションのリスクを回避しつつ、迅速に検出ができるリアルタイムPCRが多用されています。 この動画では、リアルタイムPCRを用いたウイルス検出のワークフロー全体の流れと注意点をわかりやすくご説明いたします。
精度管理に関する動画コンテンツ
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)などのPCR検査実施施設において、実施された検査の精度をどのように担保・管理していくかが課題となってきています。
このコンテンツでは、下記2つについて、それぞれのポイントをプレゼンテーション動画にてわかりやすく紹介しています。
- 日々の検査の精度管理におけるコントロールの重要性
- リアルタイムPCR装置の精度管理
TaqPath 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)リアルタイム PCR 検出キット(体外診断用医薬品)について
サーモフィッシャーサイエンティフィックの新型コロナウィルス用キットが4月20日付で薬事承認を取得いたしました。本キットはApplied Biosystems TaqPath Assayテクノロジーにより、約1時間でリアルタイムPCRを完了します。また、ウイルスの遺伝子変異の影響を軽減するために、新型コロナウイルスに特有なORF-1ab、SおよびN遺伝子上の各領域を三つ同時に認識します。
体外診断用医薬品の製品のご案内はプレスリリースをご覧ください。
リアルタイム PCR を始めたばかりの方やこの技術の基本原理について学びたい方にうってつけのハンドブックです。 この第 3 版は、全 70 ページ、6章で構成されており、実験デザイン、データ解析、リアルタイム PCR のコツ、トラブルシューティングなどのトピックが含まれています。
公開されている2019-nCoVリアルタイムPCRプロトコールで参照されている当社製品
Organization/protocol | マスターミックス | 機器 |
---|---|---|
国立感染症研究所(NIID) | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix AgPath-ID One-step RT-PCR Reagents | Applied Biosystems® 7500 Fast Real-time PCR System (その他の当社機器についてはお問い合わせください) |
米国疾病予防管理センター(CDC) | TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG | Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR System* Real-time PCR plastics |
Charité, Berlin | Platinum Taq DNA ポリメラーゼを含む SuperScript III One-Step RT-PCR システム | Not specified—see below for Applied Biosystems real-time PCR system information Real-time PCR plastics |
香港大学 | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix | ViiA 7 Real-Time PCR System Real-time PCR plastics |
Ministry of Public Health, Thailand | SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit | Not specified |
* For In Vitro Diagnostic Use.
関連製品
Real-time PCR and PCR 1-step マスターミックス
製品 | 説明 | カタログ番号 |
---|---|---|
TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix |
| 4444434 |
TaqPath 1-Step RT-qPCR Master Mix, CG | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix plus の利点:
| A15299 |
SuperScript III Platinum One-Step qRT-PCR Kit |
| 11732020 |
SuperScript III One-Step RT-PCR system with Platinum <247>Taq DNA Polymerase |
| 12574018 |
カスタム TaqMan アッセイ、プライマー、プローブ
二重標識された Applied Biosystems TaqMan プローブと非標識のオリゴから PCR プライマーをお選びいただけます。TaqMan MGB プローブ、TAMRA、QSY カスタムプローブは二重標識され、お客様のすべてのリアルタイム PCR 研究アプリケーションにお使いいただけます。 詳細を見る ›
ウイルス核酸の単離
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit および KingFisher 精製装置を使用して、コロナウイルスから RNA を迅速かつ効率的に単離します。
MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
このキット使用して、高品質の DNA および RNA を単離します。
- KingFisher Flex および KingFisher Duo Prime システム用に設計された自動化対応プロトコール
- 迅速な手順により、96 サンプルを 30 分未満で処理できます
- 柔軟なプロトコールで、200 µL から 2 mL の血液、尿、スワブ、洗浄液、および Universal Viral Transport medium、Eswab 保存液などのさまざまなサンプルに対応します。
- 気管支肺胞洗浄およびその他の呼吸器サンプルにも適合
- 50 ~ 100 µL の溶出量
KingFisher Flex system
24 または 96 サンプルの DNA および RNA を同時に精製、自動化できる、研究室で最も汎用性の高いベンチトップ装置です。
- 1 回あたり 24 ~ 96 サンプルを同時処理可能なハイスループット精製
- インストールと実施が簡単(10 分以内にスタート可能)
- 幅広い容量範囲(20 ~ 5,000 µL)に対応する 2 種類のプレートフォーマットから選択
- ライブラリから既存のプロトコールをダウンロード、または BindIt ソフトウェアを使用し、プロトコールを簡単にカスタマイズ可能
関連ページ