Applied Biosystems® 7500リアルタイムPCRシステムは、研究のあらゆる場面で、高性能なマルチプレックスPCRを可能にします。結果が30分以内で得られる7500Fast、およびスタンダードの7500システムからお選びください。7500シリーズは、医療機器として登録したアプライドバイオシステムズ7500 Fast Dxもご用意しております。
全てのApplied Biosystems® 7500シリーズは、信頼のあるデータを得るために必要なる、確かな性能と柔軟性を持っています。
- 5色に対応した96ウェルフォーマット
- 高速サイクリングにより、1ラン30分以内で完了
- 安定したhigh-resolution melting解析が可能
7500 FastリアルタイムPCRシステムについてさらに詳しく
- 5色に対応した96ウェルフォーマット
7500リアルタイムPCRシステムについてさらに詳しく
製品 | カタログ番号 | サイズ |
---|---|---|
7500 FastリアルタイムPCRシステム | ||
High Resolution Melt (HRM) Software v2.0 | 4397808 | 1 ソフトウエア |
7500 Fast リアルタイムPCR System with Dell™ Notebook | お問い合わせ | 1式 |
7500 Fast リアルタイムPCR System with Dell™ Tower | お問い合わせ | 1式 |
7500 Fast System Upgrade Kit | 4362143 | 1式 |
Notebook Computer Kit for 7300/7500/7500 Fast リアルタイムPCR Systems | 4359286 | 1 キット |
Tower Computer Kit for 7300/7500/7500 Fast リアルタイムPCR Systems | 4359284 | 1 キット |
7500 Fast System SDS v1.4 21 CFR Part 11 Module | 4377355 | 1 キット |
7500リアルタイムPCRシステム | ||
7500 Fast System Upgrade Kit | 4362143 | 1式 |
7500 リアルタイムPCR System with Dell™ Notebook | お問い合わせ | 1式 |
7500 リアルタイムPCR System with Dell™ Tower | お問い合わせ | 1式 |
Notebook Computer Kit for 7300/7500/7500 Fast リアルタイムPCR Systems | 4359286 | 1 キット |
Tower Computer Kit for 7300/7500/7500 Fast リアルタイムPCR Systems | 4359284 | 1 キット |
7500 System SDS v1.4 21 CFR Part 11 Module | 4377354 | 1 キット |
Literature
Applied Biosystems 7500 and 7500 Fast Real-Time PCR Systems
Getting Started Guide: Relative Quantitation Using Comparative CT
Compare data on standard and 7500 Fast Real-Time PCR Systems