体細胞から人工多能性幹細胞へのリプログラミングは幹細胞研究において重要であり、多くの時間を要する可能性のあるステップです。そのため当社では、お客様の研究やリソースのニーズに適した、遺伝子組み換えを使用しないリプログラミング技術とサービスを提供しています。そのうち、CTS ブランドの製品は、臨床研究やトランスレーショナルリサーチの用途に適しています。また、各種サービスも提供しています。お客様ご自身でリプログラミングすることも、当社が代わって実施することも可能です。
リプログラミング製品 およびサービス セレクションガイド
Order | Order | Order | Order | Inquire | |
Episomal iPSC Reprogramming Vectors* | Epi5 Episomal iPSC Reprogramming Kit** | CytoTune-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit | CTS CytoTune-iPS 2.1 Sendai Reprogramming Kit | CellModel サービス – 幹細胞リプログラミング | |
---|---|---|---|---|---|
製品概要 | ウイルスフリー iPSC 作製のための実績ある技術 | 小分子を必要としない高効率のウイルスフリーシステム | 最も効率のよい遺伝子組み換えのないリプログラミングシステム | 臨床研究用の高効率のリプログラミングシステム | 目的の遺伝子バックグラウンドを持つ多能性幹細胞、および世界標準のサポートをお届けします |
リプログラミング効率 | 0.002 ~ 0.08% | 0.04 ~ 0.3% | 0.02 ~ 1.2% | 0.01 ~ 0.6% | 0.02 ~ 1.2% |
使用遺伝子 | Thomson/ Yamanaka 因子 | Yamanaka 因子 +Lin28 | Yamanaka 因子 | Yamanaka 因子 Klf4、Oct4、Sox2、L-myc | Yamanaka 因子 |
トレーニングと専門性の必要性 | 中 | 中 | 低 | 低 | なし;熟練の幹細胞研究者がお客様に代わり細胞株を作製 |
ゲノム遺伝子挿入フリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ウイルスフリーリプログラミング | ✓ | ✓ | ✓ | ||
血液細胞リプログラミング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
トランスフェクション製品 | Neon Transfection System または同等の機器 | Neon Transfection System または Lipofectamine 3000 | None | None | None |
レポーター | N/A | N/A | CytoTune-EmGFP Sendai Fluorescence Reporter | CytoTune-EmGFP Sendai Fluorescence Reporter | CytoTune-EmGFP Sendai Fluorescence Reporter |
*Commercialized in Partnership with Cellular Dynamics International.
**Designed by Dr. Okita in the laboratory of Professor Yamanaka at the Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University.
関連する e-learning を視聴する
Episomal iPSC Reprogramming Vectors による幹細胞研究細胞リプログラミングの進展
思索リーダーの見解 - iPS 細胞で心血管疾患を解明