間葉系幹細胞(MSC)研究の進歩により、これらの幹細胞が将来、免疫調節療法 (すなわち、移植片体宿主病の予防またはクローン病の治療等)、および骨や軟骨等の間葉系組織の細胞補充療法を含めたさまざまな臨床応用に使用される可能性が存在することが明確に示されています。
当社は間葉系幹細胞集団用に最適化された特別な製品をさまざまに取りそろえており、その多くは動物由来成分を含まず、CTS ブランドによりサポートされています。
間葉系幹細胞研究用製品の Step-by-Step ガイド
![]() | Gibco 培地は、間葉系幹細胞集団用に最適化された特別な製品を幅広く提供しており、これらの多くは動物由来成分を含んでいません。 これらの培地は、適応時間を最小限に抑えて細胞の性能を最大限に引き出すよう設計されています。 詳細を見る: |
推奨製品
細胞
|
![]() | これらのツールは、分化の方法または疾患特異的な遺伝子の影響を研究することを目的として、間葉系幹細胞を操作するために使用することが可能です。 詳細を見る: | 推奨製品 |
詳細を見る: | 間葉系幹細胞(MSC)分化キットは、ヒト MSC を脂肪細胞、軟骨細胞、および骨芽細胞に確実に導入するために使用します。 これらのキットは、StemPro MSC SFM XenoFree、StemPro MSC SFM、MesenPRO RS Medium、MSC-Qualified FBS 含有細胞増殖システムを補完します。キットは cGMP 準拠で製造されており、各ロットのパフォーマンスは PCR で検証され、ヒト、マウス、ラットの MSC の分化をサポートする能力についても検証されています。分化キット(基本培地およびサプリメント)から再構成された培地は、1 ヵ月間安定です。 当社は、間葉系幹細胞の分化をターゲットにした数多くの高品質な成長因子およびサイトカインを提供しています。これらのタンパク質は、高い生物学的活性、高純度、凍結融解への安定性評価および構造の均一性を確保するための厳格な試験が行われています。 | 推奨製品
|
間葉系幹細胞の多能性を確認し、目的の細胞種へ分化することを検証することは、研究における重要なステップとなります。 TaqMan アレイでは、定量的 PCR により 96遺伝子の発現レベルを同時に分析できます。TaqMan タンパク質アッセイでは、限られた数の幹細胞からタンパク質マーカーを定量できます。 詳細を見る: | 推奨製品
|
![]() | 当社は、プロトコル(冊子および動画)、製品引用、ヒントとコツ、およびテクニカルサポートなど、幹細胞研究に役立つ包括的なリソースを提供しています。 | テクニカルインフォメーション
書籍 |
![]() | Gibco 培地は、間葉系幹細胞集団用に最適化された特別な製品を幅広く提供しており、これらの多くは動物由来成分を含んでいません。 これらの培地は、適応時間を最小限に抑えて細胞の性能を最大限に引き出すよう設計されています。 詳細を見る: |
推奨製品
細胞
|
![]() | これらのツールは、分化の方法または疾患特異的な遺伝子の影響を研究することを目的として、間葉系幹細胞を操作するために使用することが可能です。 詳細を見る: | 推奨製品 |
詳細を見る: | 間葉系幹細胞(MSC)分化キットは、ヒト MSC を脂肪細胞、軟骨細胞、および骨芽細胞に確実に導入するために使用します。 これらのキットは、StemPro MSC SFM XenoFree、StemPro MSC SFM、MesenPRO RS Medium、MSC-Qualified FBS 含有細胞増殖システムを補完します。キットは cGMP 準拠で製造されており、各ロットのパフォーマンスは PCR で検証され、ヒト、マウス、ラットの MSC の分化をサポートする能力についても検証されています。分化キット(基本培地およびサプリメント)から再構成された培地は、1 ヵ月間安定です。 当社は、間葉系幹細胞の分化をターゲットにした数多くの高品質な成長因子およびサイトカインを提供しています。これらのタンパク質は、高い生物学的活性、高純度、凍結融解への安定性評価および構造の均一性を確保するための厳格な試験が行われています。 | 推奨製品
|
間葉系幹細胞の多能性を確認し、目的の細胞種へ分化することを検証することは、研究における重要なステップとなります。 TaqMan アレイでは、定量的 PCR により 96遺伝子の発現レベルを同時に分析できます。TaqMan タンパク質アッセイでは、限られた数の幹細胞からタンパク質マーカーを定量できます。 詳細を見る: | 推奨製品
|
![]() | 当社は、プロトコル(冊子および動画)、製品引用、ヒントとコツ、およびテクニカルサポートなど、幹細胞研究に役立つ包括的なリソースを提供しています。 | テクニカルインフォメーション
書籍 |
技術リソース
サポート