フィーダー層上で細胞を培養する場合でも、あるいはより臨床的なアプリケーションのためにフィーダーフリーかつゼノフリーの条件が必要とされる場合でも、Gibco 製品はお客様の多能性幹細胞を適切な環境で培養するのに必要なあらゆる選択肢を取りそろえています。当社は、以下を満たすようにデザインされた細胞外マトリックス (ECM) を提供しています:
- 馴化時間を最小限に抑える
- 細胞パフォーマンスを最大化
- 規制に関わるサポートを提供
フィーダー層上で細胞を培養する場合でも、あるいはより臨床的なアプリケーションのためにフィーダーフリーかつゼノフリーの条件が必要とされる場合でも、Gibco 製品はお客様の多能性幹細胞を適切な環境で培養するのに必要なあらゆる選択肢を取りそろえています。当社は、以下を満たすようにデザインされた細胞外マトリックス (ECM) を提供しています:
製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る | |
最も一般的に使用されている、ESC および iPSC 培養のための基底膜マトリックス | 最も一般的に使用されている基底膜の簡便なソリューション | Essential 8 培地との使用に最適 | オンフィーダーからフィーダーフリーへのスムーズな移行に最適 | |
---|---|---|---|---|
製品名 | Geltrex LDEV-Free hESC Qualified | Geltrex hESC Qualified, Ready-To-Use | Vitronectin(VTN-N) | Laminin 521 |
CTS ブランド製品 | 現在のところ、提供しておりません | CTS CELLstart Substrate | CTS Vitronectin (VTN-N) Recombinant Human Protein | 現在のところ、提供しておりません |
推奨アプリケーション | フィーダー培養およびフィーダーフリー培養 | フィーダー培養およびフィーダーフリー培養 | フィーダーフリーかつゼノフリーの培養 | フィーダーフリーかつゼノフリーの培養 |
推奨される培地の組み合わせ | StemPro hESC SFM または StemFlex 培地 | StemPro hESC SFM または StemFlex 培地 | StemFlex 培地 または Essential 8 Flex 培地 | StemFlex 培地 または Essential 8 Flex 培地 |
原料の由来 | マウス EHS 腫瘍細胞培養物、組成不明 | マウス EHS 腫瘍細胞培養物、組成不明 | ヒト(リコンビナント)、組成既知 | ヒト(リコンビナント)、組成既知 |
保管温度 | 冷凍(-20 ~ -80℃) | 冷蔵(2 ~ 8℃) | 冷凍(-20 ~ -80℃) | 冷凍(-20 ~ -80℃) |
培地の調製時間 | 氷上で解凍し、冷蔵庫に一晩おいて 1:100 希釈する | 開封後すぐに使用可能(Ready to use) | 室温で解凍し、1:100 希釈する | 2 ~ 8℃で解凍し、1:50 希釈する |
製品サイズ | 1 mL または 5 mL | 50 mL | 1 mL | 1 mL または 10 mL |
コーティングできるプレート数 | 16 x 6 ウェルプレート(1 mL サイズ製品を 1:100 希釈) | 8 x 6 ウェルプレート | 16 x 6 ウェルプレート(1 mL サイズ製品を 1:100 希釈) | 3 x 6 ウェルプレート(1 mL サイズ製品) |
Attachment Factor 0.1% Gelatin (製品番号 S006100) は、フィーダー層への接着用に使用可能です。