36本以上のsiRNAを同時にご注文される場合は、任意のsiRNAで構成されたカスタムライブラリ-(プレートタイプで納品)としてのご注文が可能です。
- 推奨濃度はわずか5 nM - siRNAの使用量が多いほど起こるオフターゲット効果と細胞毒性を低減
- デザインアルゴリズムを大幅に改良 - 抑制効果の高いsiRNAの予測精度が従来よりも25%以上向上
- 高度なバイオインフォマティクス処理 - オフターゲット効果のリスクの高い配列を削除
- 修飾型siRNA - LNA修飾によりセンス鎖が原因となる擬陽性反応を排除
- カスタム分注 - ご希望に応じて、小分け分注、プール状態での提供、Well位置の変更に対応
Silencer® セレクト siRNA とは何ですか?
Silencer セレクト siRNA は次世代の Ambion siRNA です。 これらのsiRNAは、最新の技術に基づいた デザイン、オフターゲット効果予測アルゴリズム、化学修飾による効果的な配列の生産性、効力、および特異性が改善されています。 そのため siRNA スクリーニング アプリケーションでは、不十分なサイレンシングによる偽陰性やオフターゲット効果による偽陽性が減少します。 すなわち Silencer Select siRNAs を使用すると、より明確で再現性のある一次スクリーニングのデータが得られるため、少ない時間と資源で真のバリデーション済みターゲットが得られます。 これにより、不十分な抑制による実験結果を減少させ、偽陰性、偽陽性の少ない、より一貫した表現型データをもたらします。 データや製品パンフレット、ウェブセミナー、FAQ などの詳細情報については、Silencer Select Information のページをご覧ください。
厳しい品質管理による高い信頼性
ライフテクノロジーズは、すべての siRNA を自社施設で合成し、品質基準を厳守しています。 幅広くバリデーションされ、厳しく管理された手順による合成および精製の後、各 RNA オリゴヌクレオチドを MALDI-TOF(matrix-assisted laser desorption ionization—time-of-flight)装置で評価し、siRNA の合成精度と品質を確認します。 アニーリングの後、各 siRNA 二本鎖を未変性ゲル電気泳動で分析し、アニーリングが正しく行われていることを確認します。 また、独自の最先端のトラッキング・システムを使用し、各 siRNA を受注から発送まで管理します。 その結果、お客様から信頼される卓越した品質の siRNA を提供できます。
納品フォーマットをカスタマイズ
Silencer Select siRNAでは、 96 または 384 ウェル プレートに、お客様からご指示頂いたポジションに各siRNAを分注して提供します。 こうしたsiRNA libraryでは、特定の機能に関わる遺伝子群、またはお客様が選択された遺伝子群の発現をまとめてノックダウンすることにより、フェノタイプの変化をハイスループット解析することが可能となります。
siRNAライブラリの価格・お見積りにつきましては、弊社営業担当者または契約販売店様までお問い合わせください。
既成のsiRNA libraryのご注文
以下のヒト由来の遺伝子セットに対しては、既成セットの 0.25 nmol Silencer® Select siRNA Libraries を提供しています。
- キナーゼ
- ホスファターゼ
- GPCRs (non-olfactory)
- イオン・チャネル
- Nuclear hormone receptors
- プロテアーゼ
- Genome
- Druggable genome
- Extended druggable genome
これらの siRNA ライブラリを構築するにあたり、ライフテクノロジーズのバイオインフォマティクス チームは、PANTHER(www.pantherdb.org)と Gene Ontology™ のアノテーション情報をもとに、ターゲット遺伝子のアップデートをしています。アップデートされた遺伝子をターゲットとするsiRNAは、プレートフォーマットでご注文することが可能で(1nmolスケール以上)、既存のlibraryをアップデートすることができます。また個々のお客様のご目的に合わせてカスタマイズすることも可能です。 お客様のライブラリに siRNA を追加しませんか? 面倒なことはまったくありません。 また siRNA は、96 ウェル または 384 ウェル プレートのフォーマットで提供することもできます。さらに複数枚のプレートに小分け分注したり、プレート上のsiRNAの配置をカスタマイズしたり、さらには各遺伝子に対するsiRNAを個別に提供することも、プール状態で提供することも可能です。
(もっとも人気の高い製品は、プレート済みの0.25 nmolスケールのlibraryで、ご注文後直ちに出荷可能です)
カスタム siRNA ライブラリ—柔軟性を最大限に発揮
siRNA ライブラリのターゲットとなる、お客様独自のヒト遺伝子リストをお持ちですか? お好みのヒト遺伝子に対して、カスタムのSilencer Select siRNA libraryを提供致します。 siRNAをトータルで36個以上をまとめてご注文頂く必要があります。 必要なものは、NCBI の Entrez Gene ID または RefSeq mRNA のアクセション番号を明記した遺伝子または転写産物のリストのみです。 このオプションでは、siRNA のプレート上の配置の指定やsiRNA スケール(1 nmol 以上)、siRNAの小分け分注の有無、および各ターゲットあたりの siRNA の数の指定が可能です。 各遺伝子に対するsiRNAを個別に提供することも、プール状態で提供することも可能です。
研究を加速する情報
すべての Silencer Select siRNA Library (既存のプレート済みlibrary、カスタムlibraryともに)には、すべてのsiRNAの配列情報が添付されます。またValidated siRNA(検証済みsiRNA)が含まれる場合は、検証実験の情報も提供されます。 siRNA libraryには、製品とともにCDが添付されており、この中に遺伝子シンボル、遺伝子名、別名、NCBI Entrez Gene ID、 RefSeq mRNA アクセション番号、その他のアクセション番号など、遺伝子のアノテーション情報が保存されています。 Libraryを構成する各プレートにはバーコードが貼られており、このバーコード番号が、siRNAおよび遺伝子の情報の中に記載されています。