- Citations (9)
説明
Silencer® Select siRNA は、最新のsiRNA設計、オフターゲット効果の予測アルゴリズム、さらには最先端の化学的新技術を取り入れた21-mer siRNAです。 Silencer® Select siRNAs には、Pre-Designed と Validated の 2 種類があります。 Silencer® Select Pre-Designed siRNAs は、実証研究を重ね設計によって先駆的な保証をご提供しております。Silencer® Select Validated siRNAs は、ターゲット遺伝子の発現を抑制することが機能実験で証明されています。 さらにハイスループット スクリーニング用 Silencer® Select siRNA Libraries も、tubeまたはPlateのフォーマットで提供しています。 Silencer® Select Positive およびNegative Control RNAもsiRNAの実験に必要となります。別途ご用意ください。
Silencer® Select siRNA製品特徴、メリット
- 性能—既存の siRNA に比べ、最高 100 倍の有効性を発揮し、オフターゲット効果を削減
- 特異性が高い—LNA® 化学修飾によってオフターゲット効果を最高 90 % 削減
- 信頼性—表現型データの再現性と信頼性の向上を立証
- 保証—サイレンシング効果を業界最高の 100 % 保証
資料
製品の関連資料
siRNAの保管温度について
siRNA製品は 安定な凍結乾燥の状態で出荷されるため、常温で配送しています。 ただし お客様のお手元に届きましたら-20℃以下で保管を行ってください。このとき霜取り機能の無い冷凍庫のご使用をお願いします。 なお、siRNAを一旦 Nuclease-free waterなどに溶解した場合は、siRNAは不安定となり分解しやくなりますので、-20℃以下での保存が必須になります。