スルフヒドリル(-SH)基は生物学的な研究において、2番目に一般的な修飾ターゲットとなっており、タンパク質やペプチド中の露出システインとして観察されます。アプリケーションによっては、スルフヒドリル(-SH)基に対するビオチン標識は有効です。。例えばタンパク質の活性部位にアミン基がある場合、アミン基への標識を避けて、スルフヒドリル(-SH)基に標識を行う事により、タンパク質の活性に損なわずに標識することができます。
お客様の実験に適したスルフヒドリル(-SH)基ビオチン標識試薬をお選びください。
製品カテゴリ | 製品 | 製品の特長 | スペーサーアーム(Å) | 水溶性 | 切断可能 | 細胞膜透過性 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMCC-ビオチン | EZ-Link BMCC-Biotin | 長鎖シクロヘキサンのスペーサーアームを持つシステイン-ビオチン標識試薬 | 32.6 | なし | 不可能 | あり |
HPDP-ビオチン | EZ-Link HPDP-Biotin | システインのスルフヒドリル(-SH)基を可逆的にビオチン標識 | 29.2 | なし | 可能 | あり |
ヨードアセチル-LC-ビオチン | スルフヒドリル(-SH)基標識のための、ハロアセチルで活性化したビオチン標識試薬 | 27.1 | なし | 不可能 | あり | |
ヨードアセチル-PEG2-ビオチン | スルフヒドリル(-SH)基標識のための、ハロアセチルで活性化した水溶性ビオチン標識試薬 | 24.7 | あり | 不可能 | なし | |
マレイミド-PEG11-ビオチン | カラムによる、抗体のビオチン標識やクリーンナップが可能 | 59.1 | あり | 不可能 | なし | |
マレイミド-PEG2-ビオチン | スルフヒドリル(-SH)基を特異的に標識する水溶性ビオチン標識試薬 | 29.1 | あり | 不可能 | なし | |
マレイミド固相用ビオチン標識キット | EZ-Link Maleimide-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - Prepacked Column | カラムベースのアプローチで、抗体のビオチン標識やクリーンナップが可能 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |
マレイミド固相用ビオチン標識キット | EZ-Link Maleimide-PEG Solid-Phase Biotinylation Kit - Mini-Spin Columns | カラムによる、抗体のビオチン標識やクリーンナップが可能 | 非該当 | 非該当 | 非該当 | 非該当 |