当社は、タンパク質、抗体、およびペプチドの架橋、ビオチン化、PEG 化、および蛍光標識用の広範囲な製品を提供しています。これらのバイオコンジュゲート試薬は一般的に、タンパク質の構造と相互作用の研究、イムノアッセイの構築、タンパク質溶解性の向上、または分子の表面への接着に使用されます。当社の架橋またはビオチン化試薬選択ツールを使用して、お客様のアプリケーションに最適な試薬を検索したり、バイオコンジュゲートの結果の向上に役立つ当社のテクニカルハンドブックにアクセスできます。
よく使用されるタンパクの標識と架橋製品
注目のタンパク質標識と架橋のカテゴリー
10 μg ~ 1 mg のタンパク質または抗体用の、Invitrogen Alexa Fluor およびその他の色素を直接結合する便利な標識キットおよび反応色素。
タンパク質および抗体の特定官能基に対する反応性末端を含む試薬で、タンパク質の機能と相互作用の研究用に 2 つ以上の生体分子の共有結合を可能にします。
抗体、タンパク質、ペプチドを特定のアミノ酸官能基部位でビオチンまたはデスチオビオチンにより化学的に標識して、ストレプトアビジンによる結合、精製、および検出のための標識抗体または他のプローブを作製するための試薬およびキット。
1 ~ 2 mg の量の試薬を架橋、標識、および還元するための独自のシングルユースパッケージフォーマットで、少量の乾燥または粘着性の化学薬品を計量する必要性を省きます。
タンパク質の機能と相互作用を研究するために、ジスルフィドを架橋、断片化、切断、変性、還元したり、官能基を結合することでタンパク質を修飾するための試薬。
長期的に一貫した性能、および堅牢な化学薬品のキャラクタリゼーションと情報管理を必要とする架橋、標識、および還元用試薬。
ペプチドやタンパク質を一級アミンやスルフヒドリル基を介して PEG 化および PEG 修飾して、溶解性の向上、安定性の長期化、および免疫原性の低減を実現する、ポリエチレングリコール(PEG)の活性化直鎖状および分岐状誘導体。