最適なビオチン標識試薬の選択
ビオチン標識試薬選択ツールは、標的官能基、スペーサーアーム長および溶解性など特定の基準を満たすThermo Scientific EZ-Linkビオチン試薬のリストを表示します。
必要な条件を選択して検索を行ってください。検索結果のリストには、スペーサーアーム長の順で製品が表示され、各製品の詳細ページにリンクできるようになっています。。または、ビオチン標識試薬に関する弊社の全取扱製品をご覧ください。
検索条件に適合するデータが見つかりませんでした。
もう一度検索を試みるか、ビオチン標識試薬に関する弊社の全取扱製品をご覧ください。
Biotinylation reagent name | Catalog no. | Spacer arm length | Reacts with | Cleavable | Membrane permeable | Water soluble |
---|---|---|---|---|---|---|
Sulfo-SBED | 33033 | 14.3 | Other | Yes | No | Yes |
Hydrazide-Biotin | 21339 | 15.7 | Carbohydrates | No | Yes | No |
Hydrazide-LC-Biotin | 21340 | 24.7 | Carbohydrates | No | Yes | No |
Hydrazide-PEG4-Biotin | 21360 | 31.3 | Carbohydrates | No | No | Yes |
Hydrazide-Biocytin | 28020 | 19.7 | Carbohydrate | No | No | Yes |
Pentylamine-Biotin | 21345 | 18.9 | Carboxyls | No | No | Yes |
Amine-PEG2-Biotin | 21346 | 20.4 | Carboxyls | No | No | Yes |
Amine-PEG3-Biotin | 21347 | 22.9 | Carboxyls | No | No | Yes |
Biocytin | 28022 | 20.1 | Other | No | No | Yes |
Psoralen-PEG3-Biotin | 29986 | 36.9 | Nonselective | No | No | Yes |
NHS-Biotin | 20217 | 13.5 | Primary amines | No | Yes | No |
Sulfo-NHS-Biotin | 21217 | 13.5 | Primary amines | No | No | Yes |
Sulfo-NHS-SS-Biotin | 21331 | 24.3 | Primary amines | Yes | No | Yes |
Sulfo-NHS-LC-Biotin | 21335 | 22.4 | Primary amines | No | No | Yes |
NHS-LC-Biotin | 21336 | 22.4 | Primary amines | No | Yes | No |
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | 21338 | 30.5 | Primary amines | No | No | Yes |
NHS-LC-LC-Biotin | 21343 | 30.5 | Primary amines | No | Yes | No |
NHS-SS-Biotin | 21441 | 24.3 | Primary amines | Yes | Yes | No |
PFP-Biotin | 21218 | 9.6 | Other | No | Yes | No |
Iodoacetyl-LC-Biotin | 21333 | 27.1 | Sulfhydryls | No | Yes | No |
Iodoacetyl-PEG2-Biotin | 21334 | 24.7 | Sulfhydryls | No | No | Yes |
HPDP-Biotin | 21341 | 29.2 | Sulfhydryls | Yes | Yes | No |
BMCC-Biotin | 21900 | 32.6 | Sulfhydryls | No | Yes | No |
Maleimide-PEG2-Biotin | 21901 | 29.1 | Sulfhydryls | No | No | Yes |
TFPA-PEG3-Biotin | 21303 | 33.4 | Nonselective | No | Yes | No |
NHS-PEG12-Biotin | 21312 | 56 | Primary amines | No | No | Yes |
NHS-PEG4-Biotin | 21362 | 29 | Primary amines | No | No | Yes |
NHS-SS-PEG4-Biotin | 21442 | 37.9 | Primary amines | Yes | Yes | No |
Maleimide PEG11-Biotin | 21911 | 59.1 | Sulfhydryls | No | No | Yes |
TFP-PEG3-Biotin | 21219 | 32.6 | Primary amines | No | No | Yes |
Alkoxyamine-PEG12-Biotin | 26139 | 55.4 | Carbohydrates | No | No | Yes |
Alkoxyamine-PEG4-Biotin | 26137 | 27 | Carbohydrates | No | No | Yes |
Alkoxyamine-PEG4-SS-PEG4-Biotin | 26138 | 56.6 | Carbohydrates | Yes | No | Yes |
Amine-PEG11-Biotin | 26136 | 53.2 | Carboxyls | No | No | Yes |
What is our definition of water soluble?
例外はあるものの、ほとんどすべてのビオチン試薬は、DMSO、DMF、アセトニトリルなどの有機溶媒に溶解します。標準プロトコールでは、まず有機溶媒で10倍濃度のストックを作成してから、水性の反応液に添加する指示になっています。しかし、有機溶媒は特定のアプリケーションに適しません。このような場合は、水溶性の試薬を選択し、直接水性の溶液に溶解してください。ツールから水溶性の試薬が確認できます。水または水性のbufferに直接溶解して使用する場合は、必要に応じて1~5倍の濃度のストックを作成してください。
ヘルプが必要な場合
技術サポートまでご連絡ください。お客様がタンパク質標識の実験を計画なさるのを、弊社のサイエンティストがお手伝いいたします。ビオチン標識試薬に関する弊社の全取扱製品もご覧ください。