Bac-to-Bac® HBM TOPO® Secreted Expression Systemで、ミツバチのメリチン(HBM)分泌シグナルを介したタンパク質の分泌発現を可能にします。本発現系は、毒性タンパク質および糖タンパク質(グリコシル化の分泌シグナルが必要)の研究に最適です。また、バキュロウイルスから分泌された糖タンパク質は、 in vitroでは容易に脱グリコシル化(タンパク質結晶化の重要な特長)されます。ほかにも以下のようなメリットがあります。
- TOPO® Cloning―最も信頼でき、最も参考にされた、最速のクローニング技術
- Saves time by eliminating multiple rounds of plaque purification to purify recombinant baculoviruses
- Supplied with Cellfectin® II Reagent to ensure easy and efficient transfections
- Strong polyhedrin promoter generates high levels of expression in a variety of insect cell lines, such as Sf9, Sf21, and High Five™
Bac-to-Bac® HBM 分泌発現システムキット
弊社のBac-to-Bac® HBM TOPO® Secreted Expression Systemでは2つのフォーマットをご用意しております。
The Expression System format includes the pFastBac™ HBM TOPO® cloning vector, fast competent cells for cloning, specialized competent cells for bacmid generation, and CellFectin® II transfection reagent.
We also offer a Cloning Kit format, which contains the pFastBac™ HBM TOPO® vector and competent cells for cloning the gene of interest.