- 豊富な選択肢—多様なタンパク質-核酸相互作用を解析するため、またダウンストリーム解析のニーズに合わせるための様々な手法をご用意しています
- キット化された製品—アッセイに必要なコントロールおよび試薬が全て含まれています
- 高速—全てのキットは、アッセイの準備およびサンプル処理の時間を最短になるよう設計されています
お客様に最適なタンパク質-核酸相互作用アッセイ製品は?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
LightShift Chemilumin- escent DNA EMSA | MAGnify™ Chromatin Immunopre- cipitation System | Pierce Agarose ChIP Kit | LightShift Chemilumin- escent RNA EMSA | RNA Protein Pull-Down Kit | |
Target | Protein-DNA interaction | Protein-DNA interaction | Protein-DNA interactions | Protein-RNA interaction | Protein-RNA interaction |
Interaction conditions | In vitro | In vivo | In vivo | In vitro | In vitro |
Nucleic acid labeling method | Biotin | NA | NA | Biotin | Desthiobiotin (included in kit) |
Base bead | NA | Dynabeads® Protein A/G Magnetic beads | ChIP-grade Protein A/G Plus Agarose | NA | Pierce Nucleic Acid-Compatible Streptavidin Magnetic Beads |
Primary advantage | Non-radioactive detection | Quantitative | Quantitative | Non-radioactive detection | Enrichment of low-abundance targets |
Detection method | Western blot | qPCR | qPCR | Western blot | Western blot or mass spectrometry |
Preparation and sample processing time | 4.5–5 hrs | 5.5 hrs | 7.5 hrs | <8 hrs | 3 hrs (hands-on time only) |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
タンパク質-核酸相互作用アッセイ製品に関する主なデータ
DNA-タンパク質複合体4種の化学発光EMSA。
長さは21~25 bpの二本鎖ターゲットをビオチンで標識します。EBNAの反応には2.5% グリセロールおよび0.05% NP-40、AP1の反応には10%グリセロールが含まれています。転写因子Oct-1、AP1およびNF-κBはHeLa細胞の核抽出物に由来するものです。EBNA-1抽出物はコントロールとしてキットに含まれています。未標識の特異的な競合配列(使用した場合)は、標識されたターゲットに対してモル比で200倍を加えました。X線フィルムへの露光時間はEBNA、Oct-1およびAP1では2分間、NF-κBでは5分間です。 | ![]() |
Thermo Scientific ChIP Pierce Grade Protein A/G Agarose Beadを使用してChIPを行った場合、他社製品のChIP用プロテインGアガロースビーズと比べて、特異的なシグナルが増加し、バックグラウンドシグナルが低減します。
ホルムアルデヒドによる架橋の後、Pierce ChIP Assay KitのChromatin Prep Moduleを使用してHeLa細胞ライセートの調製を行いました。免疫沈降は、抗RNAポリメラーゼII(RNA Pol II)抗体または正常 Rabbit IgG(IgG)を用いて行いました。続いて、ブロック済みまたは未ブロックのPierce Protein A/G Plus Agarose Bead、または他社2社のChIP-用プロテインGアガロースビーズを使用して、抗体-抗原複合体の回収を行いました。ChIPアッセイにおけるその他全ての実験ステップはPierce ChIP Assay Kitを使用して行いました。定量PCRは、ヒトGAPDHプロモーターの近位プロモーター領域を増幅するプライマーを使用して行いました。
DNA-タンパク質複合体4種の化学発光EMSA。
長さは21~25 bpの二本鎖ターゲットをビオチンで標識します。EBNAの反応には2.5% グリセロールおよび0.05% NP-40、AP1の反応には10%グリセロールが含まれています。転写因子Oct-1、AP1およびNF-κBはHeLa細胞の核抽出物に由来するものです。EBNA-1抽出物はコントロールとしてキットに含まれています。未標識の特異的な競合配列(使用した場合)は、標識されたターゲットに対してモル比で200倍を加えました。X線フィルムへの露光時間はEBNA、Oct-1およびAP1では2分間、NF-κBでは5分間です。 | ![]() |
Thermo Scientific ChIP Pierce Grade Protein A/G Agarose Beadを使用してChIPを行った場合、他社製品のChIP用プロテインGアガロースビーズと比べて、特異的なシグナルが増加し、バックグラウンドシグナルが低減します。
ホルムアルデヒドによる架橋の後、Pierce ChIP Assay KitのChromatin Prep Moduleを使用してHeLa細胞ライセートの調製を行いました。免疫沈降は、抗RNAポリメラーゼII(RNA Pol II)抗体または正常 Rabbit IgG(IgG)を用いて行いました。続いて、ブロック済みまたは未ブロックのPierce Protein A/G Plus Agarose Bead、または他社2社のChIP-用プロテインGアガロースビーズを使用して、抗体-抗原複合体の回収を行いました。ChIPアッセイにおけるその他全ての実験ステップはPierce ChIP Assay Kitを使用して行いました。定量PCRは、ヒトGAPDHプロモーターの近位プロモーター領域を増幅するプライマーを使用して行いました。
関連製品
Thermo Scientificでは、DNAおよびRNAプローブを0.5~2時間で非放射性I標識できる完全・簡便なキットの他、タンパク質-核酸相互作用の単離、調製、および検出用の試薬も販売しております。