ファージディスプレイ法1では、 バクテリオファージゲノム内で実験的に改変した外被タンパク質遺伝子が、バクテリオファージの表面に特定のリガンド結合ドメインを「ディスプレイ(提示)」する生成物をコードします。その結果生じる、遺伝子型と表現型がリンクしたバクテリオファージは、in vitroでの表現型の選択(バイオパニング)のための効果的なツールとなります。Dynabeads® 磁気ビーズは、ファージディスプレイのバイオパニングの固相担体用としても、SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment)2用としても使用できます。治療3、診断マーカー4での研究ターゲットの同定や創薬でのリード化合物の生成5の一助として使用されます。
Dynabeads®磁気ビーズを用いたバイオパニングの利点は以下のとおりです。
- リガンドを直接ビオチン化し、結合ドメインの方向性を補正
- 固定化したターゲットの構造変化を最小化
- 飽和したファージ溶液のパニングのための増大された表面積
- 自動化されたハイスループットのパニングを採用
参考文献
- Nord K. et al.(2001).Recombinant human factor VIII-specific affinity ligands selected from phage-displayed combinatorial libraries of protein A. Eur. J. Biochem. 268:4269-4277
- Ellington, A.D., Szostak, J.W., (1990).In vitro selection of RNA molecules that bind specific ligands.Nature 346:818–822
- Biroccio A. et al.(2002).Selection of RNA aptamers that are specific and high-affinity ligands of the hepatitis C virus RNA-dependent RNA polymerase.J. Virol. 76(8):3688-3696
- Legendre D. et al.(1999).Engineering a regulatable enzyme for homogenous immunoassays.Nature Biotech. 17:67-72
- Lev A. et al.(2002).Isolation and characterization of human recombinant antibodies endowed with the antigen-specific, major histocompatibility complex-restricted specificity of T-cells directed toward the widely expressed tumor T-cell epitopes of the telomerase catalytic subunit.Cancer Res. 62(11):3184-3194