High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit(旧 High Capacity cDNA Archive Kit)はトータル RNA から非常に高品質の一本鎖 cDNA を作成します。 このキットは、短期または長期のアーカイブ用に cDNA を合成するようデザインされています。20 μL の反応で 0.02 ~ 2 μg のトータル RNA(100 μL の反応では最高 10 μg RNA)から定量可能な逆転写産物を生産します。 リアルタイム PCR、スタンダード PCR、およびマイクロアレイ解析のためのラベリングなどのダウンストリームアプリケーションに利用できます。
高性能な cDNA 合成を実現するには、Invitrogen SuperScript IV Reverse Transcriptase をご確認ください。お客様の研究ニーズに合ったスタンドアローン酵素、一本鎖 cDNA 合成キット、qRT-PCR アプリケーション用マスターミックス、およびワンステップ RT-PCR システムを提供しています。
以下のメリットがあります:
- 高効率–最高 100 倍高い cDNA 収量
- 高感度–RT-qPCR で 8 サイクル早い増幅(Ct 値低下)
- 高堅牢性–分解されたサンプルや反応阻害物質を含む RNA サンプルでも転写可能
- 超高速–反応時間は 10 分
リアルタイム PCR の最適なパフォーマンス
High Capacity RNA-to-cDNA Kit は、TaqMan Gene Expression Master Mix、Power SYBR Green PCR Master Mix、およびその他の PCR 試薬との使用で最適な性能が得られるように設計された、効率的な逆転写(RT)キットです。 このキットに含まれている 2 本のチューブを混合することで、幅広いテンプレート量で高感度かつ高特異性の逆転写を可能にします。 High Capacity RNA-to-cDNA Kit の組成は RT の時間を少なくとも半分に短縮し、ピペッティングのステップ回数の減少と高 cDNA 収量を実現します。
High Capacity RNA-to-cDNA Kit は RT 反応のコンポーネントを 2 本のチューブ(2 x RT バッファーおよび RNase 阻害剤含有 20 x 酵素ミックス)に集約しています。 これらのコンポーネントは、リアルタイム遺伝子発現解析のための優れた cDNA アーカイブ性能を提供するよう最適化され、試薬を添加する回数を最小限に抑えることで効率化したワークフローを実現します。