当社のSterilin高品質シングルユース製品ラインは、当社の微生物学、ライフサイエンス、およいび臨床ラボ用消耗品を強化します。
関連するSterilinラボ用消耗品カテゴリー
オートクレーブバッグは汚染廃棄物の廃棄用に設計されています。食品グレードのホモジナイザーバッグは、微生物分析の前に食品サンプルをホモジナイズするのに最適です。
液漏れ防止Sterilinコンテナは、通常病院の航空輸送システムの厳しい条件下にある貴重なサンプルや危険なサンプルの両方を収容するのに使用します。
これらにはベンチガード、計量ボート、ループおよびスプレッダー、ピペットチップ、バルブおよび試験管ホルダー、漏斗およびフラスコ用コーンなどがあります。
プラスチック製およびガラス製ピペットはいずれも、安全かつ正確な液体移送に最適で、ラボでの一般的な使用、保存、および輸送に適しています。
無菌的に製造されたSterilinペトリディッシュには30~140 mmのさまざまなサイズがあり、ほとんどのアプリケーションに適合します。
黒色の96ウェルプレートは蛍光を使用する実験に最適で、白色の96ウェルプレートは生物発光研究に最適です。
Sterilinスワブは、臨床および環境アプリケーションにおける微生物試料の採取、輸送、維持、および保存を簡素化します。
Sterilinシリコンチューブ、ストッパー、およびディスクは、温度範囲-50~+200℃の医療、製薬、および食品アプリケーションでの使用に適しています
Sterilin培養チューブ、遠心分離チューブ、およびシンチレーションバイアルは、強度と耐薬品性を有し、さまざまなアプリケーションに適するよう精密に製造されています。
Sterilinポリスチレン製およびポリエチレン製水サンプリングボトルは、塩素水と非塩素水のいずれでも、微生物分析用にサンプリングするのに便利な方法です。
- テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションに関するお問合せは、当社テクニカルサポートまでご連絡ください。