Nalgeneチューブ製品には、さまざまなサイズと材質の幅広いプレミアムラボ用チューブがあります。柔軟なチューブが必要なアプリケーションには、ポリ塩化ビニル(PVC)、シリコン(SI)、またはポリウレタン(PUR)をお選びください。ある程度の硬性と優れた化学的適合性が必要な場合は、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)または当社のフッ素樹脂(FEPまたはPFA)組成をお選びください。物理的および化学的特性、推奨アプリケーション、および寸法許容範囲の包括的な比較は、以下の表またはNalgeneチューブ選択ガイドをご参照ください。
Nalgeneチューブの選択
PVCチューブ | SIチューブ | PURチューブ | LLDPEチューブ | FEPチューブ | PFAチューブ |
コンデンサー冷却水の循環、化学物質の移送、廃棄ライン、プロセス材料の移送に推奨される汎用ラボ用 チューブ。現在、 非フタル酸系可塑剤を使用して提供。 | 製薬、ラボ、およびバイオプロセス製造など、ポンプおよび移送アプリケーション用に設計された高純度の低結合性 チューブ。 | ペリスタポンプアプリケーションに最適。摩耗、低温、屈曲に対する優れた耐性。オゾン、脂肪族炭化水素、および石油製品に適合。 | 経済的な価格。 食品アプリケーションに推奨。無毒性。臭いや味はなし。 | 広い温度範囲と低い吸水性。食品パッケージングに最適。卓越した非粘着性と耐化学物質性。 | クロマトグラ フィー、微量金属分析、汚染サンプリング、反応性や腐食性の高い手順、製薬作業、熱酸腐食、または結合/吸着が問題の場合に使用。卓越した非粘着性と耐化学物質性。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
柔軟 | 柔軟 | 柔軟 | 半硬質 | 半硬質 | 半硬質 |
ショア60~65(A) | ショア50~65(A) | ショア85(A) | ショア50(D) | ショア58(D) | ショア60(D) |
有刺フィッティングに対応 | 有刺フィッティングに対応 | 有刺フィッティングに対応 | 圧縮フィッティングに対応 | 圧縮フィッティングに対応 | 圧縮フィッティングに対応 |
透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
わずかな臭い | 臭いなし | わずかな臭い | わずかな臭い | 臭いなし | 臭いなし |
無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
非フタル酸系またはフタル酸系可塑剤** | 可塑剤不使用 | 可塑剤不使用 | 可塑剤不使用 | 可塑剤不使用 | 可塑剤不使用 |
食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | |
オートクレーブ可* | オートクレーブ可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ不可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
**フタル酸系可塑剤に関する警告:がんおよび生殖系危害 www.p65warnings.ca.gov/
化学適合性チャート
PVC チューブ | Si チューブ | PUR チューブ | LLDPE チューブ | FEP チューブ | PFA チューブ | |
酸(希釈/ 弱酸) | E | E | F | E | E | E |
酸(濃縮/ 強酸) | F | G | N | E | E | E |
アルコール (脂肪族) | G | G | N | E | E | E |
アルデヒド | N | N | F | G | E | E |
塩基(弱) | E | E | G | E | E | E |
塩基(強) | G | G | F | G | E | E |
エステル | N | F | N | G | E | E |
脂肪族炭化水素 | F | N | E | F | E | E |
芳香族炭化水素 | N | N | N | F | E | E |
ハロゲン化炭化水素 | N | N | N | N | E | E |
ケトン | N | N | N | G | E | E |
強酸化剤 | F | G | N | F | E | E |
化学物質別およびアプリケーション温度別のより詳細な化学耐性ガイドは、化学耐性ガイドを参照するかポスターをリクエストしてください。またはNalgeneテクニカルサポートまでお問い合わせください。
E | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷がない |
G | 20℃で30日間の常時曝露後も損傷はほとんど、または全くない。 |
F | 20℃で7日間の常時曝露後に多少の影響あり。 |
N | 推奨しない。即座に損傷が生じることがあります |
^酸化性酸を除いて、「強酸」を参照してください。
Nalgene PVCチューブ
Nalgene PVCチューブには、さまざまなメートル法サイズ、真空定格サイズ、および高圧アプリケーション用の編組み強化チューブなど、幅広いサイズと仕様があります。 すべての種類が透明かつ柔軟で、米国農務省(USDA)食品グレードです。
非フタル酸系 クリアPVC チューブ | 180クリアPVC | メートル法表示非フタル酸系クリアPVC チューブ | 非フタル酸系クリアPVC真空 チューブ | 180クリアPVC真空チューブ | 980編組みクリアPVCチューブ |
冷却水の循環、化学物質の移送、廃棄ライン、プロセス材料の移送に推奨される汎用ラボ用チューブ。非オルトフタル酸系可塑剤 | コンデンサー冷却水の循環、化学物質の移送、廃棄ライン、プロセス材料の移送に推奨される汎用ラボ用 チューブ。 | メートル法寸法。非フタル酸系クリアPVC チューブと同様の汎用ラボ用 チューブ。非オルトフタル酸系可塑剤 | 真空アプリケーション向けの厚肉PVCチューブ。非オルトフタル酸系可塑剤 | 真空アプリケーション向けの厚肉PVCチューブ | 高圧アプリケーション向けの編組み補強 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tygon E-3603に相当 | Tygon R-3603に相当 | Tygon E-3603に相当 | Tygon E-3603に相当 | Tygon R-3603に相当 | |
食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード |
米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | |
真空性は非常に低い | 真空性は非常に低い | 真空性は非常に低い | 完全な真空性 | 完全な真空性 | 真空性なし |
低圧に対応 | 低圧に対応 | 低圧に対応 | 低圧に対応 | 低圧に対応 | 高圧に対応 |
対応温度 -32℃~71℃ | 対応温度 –32℃~71℃ | 対応温度-32℃~71℃ | 対応温度-32℃~71℃ | 対応温度 –32℃~71℃ | 対応温度 –21℃~82℃ |
高い引き裂き強度 | 高い引き裂き強度 | 高い引き裂き強度 | 高い引き裂き強度 | 高い引き裂き強度 | 非常に高い引き裂き強度 |
非常に高い耐摩耗性 | 非常に高い耐摩耗性 | 非常に高い耐摩耗性 | 非常に高い耐摩耗性 | 非常に高い耐摩耗性 | 高い耐摩耗性 |
非オルトフタル酸系可塑剤 | フタル酸系可塑剤** | 非オルトフタル酸系可塑剤 | 非オルトフタル酸系可塑剤 | フタル酸系可塑剤** | フタル酸系可塑剤** |
Nalgeneプラチナ硬化シリコンチューブ
Nalgeneプラチナ硬化シリコンチューブは柔軟性と耐久性に優れた高純度の半透明チューブで、製薬、ラボ、バイオプロセス製造など、ポンプおよび移送のさまざまなアプリケーション用に対応するよう設計されています。
製薬グレード | 製薬グレード ポンプサイズ | Nalgene 50 | Nalgene 50 ポンプサイズ | Nalgene 65強化 |
製薬、ラボ、およびバイオプロセス製造向けの高純度チューブ。強化された規制準拠 サポート | ぺりスタポンプアプリケーション用に最適化されたサイズ。製薬、ラボ、およびバイオプロセス製造に推奨。強化された規制準拠 サポート | 製薬、ラボ、バイオプロセス製造、食品および飲料など、さまざまなポンプおよび移送アプリケーションに推奨。 | ペリスタアプリ ケーションでポンプの寿命を延長すように設計 | 内部に織り込まれたポリエステルにより強化された、圧力や捩れに対する耐性 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード | 食品グレード |
米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 | 米国薬局方(USP)Class VI準拠 |
細胞無毒性 | 細胞無毒性 | 細胞無毒性 | 細胞無毒性 | 細胞無毒性 |
パイロジェンフリー | パイロジェンフリー | パイロジェンフリー | パイロジェンフリー | パイロジェンフリー |
非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 | 非溶血性 |
真空性なし | 真空性なし | 真空性なし | 真空性なし | 真空性なし |
低圧に対応 | 低圧に対応 | 低圧に対応 | 低圧に対応 | 高圧に対応 |
対応温度 –62℃~232℃ | 対応温度 –62℃~232℃ | 対応温度 –62℃~232℃ | 対応温度 –62℃~232℃ | 対応温度 –62℃~232℃ |
良好な引き裂き強度 | 良好な引き裂き強度 | 良好な引き裂き強度 | 良好な引き裂き強度 | 良好な引き裂き強度 |
良好な耐摩耗性 | 良好な耐摩耗性 | 良好な耐摩耗性 | 良好な耐摩耗性 | 良好な耐摩耗性 |
二重袋 | 二重袋 | 二重袋 | 二重袋 | 二重袋 |
オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 | オートクレーブ可 |
プラスチック材料とラボでの役割の理解
科学アプリケーションの使用に適切なプラスチック材料を選択することは、科学的成功を達成するために重要です。プラスチック材料、それらの特性、およびラボアプリケーションに最適なプラスチック製品を選択する方法についての詳細をご確認ください。
リソース
関連情報
適合証明書
購入されたThermo Scientific NalgeneおよびNunc製品の適合証明書と照射証明書(該当製品のみ)を受け取ることが出来ます
サポート
テクニカルサポートが必要ですか?ラボ製品の技術およびアプリケーションのサポートは、当社のtechnicalsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。