オートクレーブサイクル中、特に通気および冷却段階中は、容器のフタなどで密閉せず、容器本体に空気循環が阻害されないように注意してください。容器の通気が正しく行われないと、容器の崩壊または内破(融解と間違われる場合もあります)が生じる可能性があります。ボトルおよびカーボーイをオートクレーブする場合には、キャップを完全に緩めるか、容器の開口部にキャップを締めずにやや斜めに設置し、キャップが締まることがないようにします。容器が完全に冷却されたら、キャップを正しく設置して無菌的に締めることができます。
ポリメチルペンテンはポリオレフィンに分類される高分子量炭化水素です。ポリメチルペンテンはポリプロピレンと類似していますが、重合体の鎖を構成する各単量体にメチル基ではなくイソブチル基が結合しています。化学薬品耐性は PP とほぼ同等です。不飽和炭化水素、芳香性炭化水素および塩素系溶剤により、PP より容易に軟化します。
PMP は PP より酸化剤による攻撃をやや受けやすい傾向にあります。他のすべてのポリオレフィンと同様に、ポリメチルペンテンは無毒性、非汚染性であり、水よりも軽い比重を有します。PMP は、その優れた透明性、硬質性および化学薬品ならびに高温への耐性から、ラボウェアのための優れた材質となっています。
PMP は繰返しオートクレーブすることができます。PMP は最高 175 °C までの高温への断続的な曝露に耐えることができます。ポリメチルペンテン製の製品は室温では脆性であり、ベンチトップの高さから落とすと亀裂を生じたり破損したりする可能性があります。
クイックリンク
ポリメチルペンテンは、耐破砕性、オートクレーブの必要性、化学的適合性に加えて視覚的透明性が重要視されるさまざまな Nalgene ラボウェアの製造に使用されています。
ポリメチルペンテン(PMP または TPX)製の人気製品
物性
温度 | 物性 | 透過性 | 滅菌[4] | 規制 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HDT[1]:82 ℃ ~ 90 ℃ 最高使用温度[2]:153 ℃ ~ 174 ℃ 脆弱性[12]:0 ℃ ~ 20 ℃ | 紫外線:耐性有 硬質 透明 マイクロ波[13]:可 比重:0.835 | cc.-mil/ 100in2-24hr.-atm cc.-mm/ m2-24 hr.-Bar | オートクレーブ:可 EtO: 可 乾式加熱:可 照射:ほぼ可 消毒剤:可 | 細胞無毒性[6]:可 食品および飲料使用適合性[7] :可[14] 21 CFR:177.1520 |
化学的適合性
下表には、20 °C における一般的な使用曝露評定が記載されています。化学的侵襲および損傷に対するプラスチック素材の耐性は、温度、化学物質への曝露時間および遠心分離などのさまざまなストレスにも影響されます。Nalgene 製品のさらに詳しい化学耐性評定に関しては、本ページの最後に記載されているリソースを参照してください。
クラス | 一般評定 |
酸(希酸または弱酸) | E |
酸*(強酸、濃酸) | E |
アルコール(脂肪族) | E |
アルデヒド | G |
塩基/アルカリ | E |
エステル | E |
炭化水素(脂肪族) | G |
炭化水素(芳香族) | N |
炭化水素(ハロゲン化物) | N |
ケトン(芳香族) | F |
酸化剤(強) | G |
*酸化性酸以外;酸化性酸に関しては 「酸化剤、強酸化剤」を参照してください。
E | 30 日間の継続的な曝露において損傷を認められません。プラスチックは長年にわたる使用に耐性を示す場合もあります。 |
G | 試薬への 30 日間の継続的な曝露においてほとんどまたは、まったく損傷を認められません。 |
F | 試薬への 7 日間の継続的な曝露後にある程度の影響が生じます。プラスチックにより、ひび割れ、亀裂、強度低下または変色を生じる可能性があります。 |
N | 継続的な使用は推奨されません。深いひび割れ、亀裂、強度低下、変色、変形、溶解または透過性損失を含む瞬間的に損傷が生じる可能性があります。 |
ポリメチルペンテン(PMP または TPX)製の Nalgene 製品
Nalgene PMP 製品アプリケーションのヒント
ポリメチルペンテン製のラボウェアおよび容器はオートクレーブ可能です。空の容器の推奨オートクレーブサイクルは、121 °C において 15 psi で 20 分間です。注意:PMP 製のメスシリンダーおよび容量フラスコはオートクレーブ可能ですが、オートクレーブが測定精度に影響を与える可能性があります。
オートクレーブサイクル中、特に通気および冷却段階中は、容器のフタなどで密閉せず、容器本体に空気循環が阻害されないように注意してください。容器の通気が正しく行われないと、容器の崩壊または内破(融解と間違われる場合もあります)が生じる可能性があります。ボトルおよびカーボーイをオートクレーブする場合には、キャップを完全に緩めるか、容器の開口部にキャップを締めずにやや斜めに設置し、キャップが締まることがないようにします。容器が完全に冷却されたら、キャップを正しく設置して無菌的に締めることができます。
PMP ラボウェア製品に添付されているオートクレーブ指示に必ず従ってください。特定の製品に関するオートクレーブ指示の詳細は、 Nalgene technical support までお問い合わせください。
プラスチックの経時劣化
PMP ラボウェアは時間経過と共に劣化します。ラボウェアが顕著に変色(黄色、茶色など)したり、亀裂またはクモの巣状の「ひび割れ」 が出現し始めたら、ラボウェアを交換するべき時期が来ています。オートクレーブを繰り返すと経時劣化過程が加速されるため、より頻繁に容器を交換してください。使用している PMP ラボウェアの経時劣化を遅延させ寿命を延長させるために、紫外線(天井の室内灯を含む)に直接曝露されないキャビネット内に製品を保管し、適合性のある化学薬品のみを使用し、Nalgene L900 などの中性 pH の洗剤で洗浄してください。
脚注:
[1].加熱たわみ温度は 66 psig(ASTM D648)の圧力下に置いた時に射出成形バーが 0.1” たわむ温度です。ノンストレスアプリケーションでは材質を加熱たわみ温度以上で使用することも可能です;使用最高温度を参照してください。
[2].最高使用温度°C:この温度は、継続的使用最高温度、延化/脆化温度およびガラス転移温度に関係し、強度の損失がほとんどまたは、まったく発生しない状態で数分間から 2 時間、ポリマーを曝露することが可能な最高温度を表します。
[3].プラスチックがかなりの量の熱を吸収および保持するため、表面が予想外に熱くなる場合があります。
[4].滅菌:オートクレーブ(121 °C、15 psig で 20 分間)—オートクレーブ前に製品を洗浄して蒸留水ですすぎます。(オートクレーブ前には常にキャップを十分緩めてください。)室温ではプラスチックに対して特に影響のない化学薬品であっても、オートクレーブ時の温度では劣化の原因となる場合があるため、事前に蒸留水によってこのような化学薬品の付着がないよう洗浄してください。
気体 EtO —エチレンオキシド:100% EtO、EtO:窒素混合物、EtO:HCFC 混合物
乾熱—ポリマー部分にストレスまたは負荷がかからない状態で 160 °C に 120 分間曝露
消毒剤—塩化ベンザルコニウム、ホルマリン/ホルムアルデヒド、過酸化水素、エタノール、など
照射—ガンマ線またはベータ線による 25 kGy(2.5 MRad)での非安定化プラスチックの照射 。
[6].「可」は、WI38 ヒト二倍体肺細胞株に対し MEM 溶出法を使用する、USP および ASTM 生体適合性標準試験に基づいて、細胞無毒性であると同定された樹脂を示します。
[7].樹脂は FDA、連邦食品・医薬品法の食品添加物改正法のセクション CFR21 の要件を満たしています。使用者は特定のアプリケーションにおいて使用される特定の容器に関して適合性検証を行う責任を負います。
[12].脆化温度とは、その樹脂製の製品が落下した際に壊れる、または亀裂が生じる温度です。十分に注意して使用/取り扱いするかぎり、脆化温度は最低使用可能温度ではありません。
[13].空のラボウェアを 600 ワットで 5 分間照射する条件における評定。注意:使用最高温度を超える温度では使用しないでください。また、加熱によりプラスチックを損傷させるまたはプラスチックに急激に吸収される化学薬品にラボウェアを曝露させないでください。
[14].円筒ボトル、ビーカーおよびメスシリンダーのみ。
テクニカルサポート
お客様のアプリケーションに最適な製品の選択に関しては、Nalgene テクニカルサポートチーム(+1-585-586-8800 または米国トールフリー番号 1-800-625-4327)までお電話いただくか、または電子メール で echnicalsupport@thermofisher.com までお問い合わせください。
オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、スイスおよび英国からは、テクニカルサポート(+800-1234-9696(トールフリー)または +49-6184-90-6321)までお電話いただくか、または電子メールで techsupport.labproducts.eu@thermofisher.com までお問い合わせください。
規制サポート:製品の規制文書または材質表示に関しては、Nalgene 規制サポート 宛に RocRegSupport@thermofisher.com までご連絡ください。
リソース
化合物、温度および曝露時間による化学的適合性評定に関しては、Nalgene General Labware Chemical Compatibility Guide を参照ください。
遠心分離容器の化学適合性評定に関しては、Centrifuge Ware Chemical Resistance 表 のみを使用してください。
- Break the Glass Habit パンフレット
- ボトルおよびカーボーイの選択ガイド
- プラスチック特性の参照マグネット
- プラスチック製ラボウェアの化学薬品耐性表ポスター