滅菌およびPCR対応の指定
消耗品および資材は、最も高感度なPCRを使用する科学実験の厳格さのレベルに適合します
もっとも感度の高いPCRを使用する研究用の消耗品を購入する際は、Thermo Scientific滅菌かつPCR 対応製品の指定をご確認ください。この指定の製品は、不純物を検出するために最も包括的に試験された、最高品質の製品です。Thermo Scientific滅菌かつPCR対応の指定には、無菌性試験とエンドトキシン除去(滅菌指定を参照)の組み合わせ試験、およびRNase、DNase、ヒトDNA、およびPCR阻害物質の除去試験が含まれます(PCR対応指定を参照)。この二つの指定に適合する製品は、サンプル材料が限られているか、特に貴重で、汚染が結果のリスクを増大させるアプリケーションにおいて、PCRを使用する科学実験の厳しい要求をサポートすることを目的としています。 |
滅菌かつPCR対応の指定を受けるには、製品が以下の基準を満たしている必要があります。
✓ ISO 11137による最小の滅菌保証レベル(SAL)
✓ エンドトキシン(パイロジェン)フリー
✓ ヒトDNAフリー
✓ RNaseフリー
✓ DNaseフリー
✓ PCR阻害物質フリー
その他の満たしている基準:
✓ 高品質の樹脂と原材料で作られています
✓ ISO 9001および13485規格に準拠して製造されています
✓ 正確な液体測定を実現するための液切れの良さ
✓ 耐薬品性が高いため、ほとんどのルーチンラボ作業で耐久性を発揮します
✓ 安全性が高く、幅広い温度下で安定します
✓ 遠心分離での高い安定性*
✓ 遠心分離したサンプルを視覚的にモニタリングできる高い透明性 *
✓ 優れた機能と確実な測定を実現するために、正確に成形されている
*該当する製品のみ
滅菌かつPCR 対応製品を購入する
Thermo Scientific滅菌かつPCR対応製品は、以下のアプリケーション分野および技術での使用を推奨します。
アプリケーション分野
→ 環境モニタリング
→ 食品および飲料の品質管理
→ 法医学的ヒト識別
→ 医療研究
→ 微生物学
→ 分子生物学
→ 幹細胞研究
→ 遺伝子組換え植物/動物研究
→ 水質管理
手法
→ 細菌および酵母培養
→ 細胞および組織培養
→ DNA分析(PCR、制限分析、ハイブリダイゼーション、シーケンシング、NGS)
→ RNAの分離と保存
→ DNAの分離と保存
→ ミトコンドリアDNA分析
→ RNA解析
Thermo Scientific滅菌かつPCR対応の認証を受けた一般的な製品をご覧ください。
- ART Barrierリロードシステム ›
- ART Barrierエクステンドピペットチップ ›
- ヒンジラックのART Barrierピペットチップ ›
- ART Barrier特殊ピペットチップ ›
- ART Barrierローリテンションピペットチップ ›
- ART Barrierリロードインサートピペットチップ ›
- オープンラックのART Barrierピペットチップ ›
- ART広口径フィルター付きピペットチップ ›
- ARTゲルローディング用チップ ›
- ART Barrierリロードインサート、エクステンドピペットチップ ›
- ART Barrierエクステンドリロードシステム ›
- ART 1000リーチラックのバリア滅菌ピペットチップ ›
- エクステンド200 μL ART Barrierフィルター特殊フィルターピペットチップ ›
- ART Barrier特殊ピペットチップ、200 XLG ›
**Fit for Purposeの滅菌かつPCR対応の検出限界は、ロット番号22258XX以降に製造されたFinntipシステムチップに適用されます。&