滅菌済みの指定
滅菌済みの消耗品と資材は、ラボサイエンスの厳しい条件に適しています
お客様のラボ作業で、科学に悪影響を及ぼす可能性のある生物微生物や残留エンドトキシン(パイロジェン)がないことを保証する必要がある場合は、Thermo Scientific滅菌指定をご確認ください。 滅菌済みと指定された製品は、ISO 11137に準拠して、電子線(Eビーム)、ガンマ線照射、またはエチレンオキシドガス処理を使用して滅菌されています。さらに、当社の滅菌指定製品は、現行のFDA規制およびUSP 85に準拠したライムスアメスサイトライセート(LAL)ゲル凝固アッセイを使用して、エンドトキシン汚染がないことを試験しています。 |
滅菌指定を受けるには、製品が以下の基準を満たしている必要があります。
✓ ISO 11137による最小の滅菌保証レベル(SAL)
✓ エンドトキシン(パイロジェン)フリー
その他の満たしている基準:
✓ 高品質の樹脂と原材料で作られています
✓ ISO 9001および13485規格に準拠して製造されています
✓ 正確な液体測定を実現するための液切れの良さ
✓ 耐薬品性が高いため、ほとんどのルーチンラボ作業で耐久性を発揮します
✓ 安全性が高く、幅広い温度下で安定します
✓ 遠心分離でも高い安定性 *
✓ 遠心分離したサンプルを視覚的にモニタリングできる高い透明性 *
✓ 優れた機能と確実な測定を実現するために、正確に成形されている
*該当する製品のみ
滅菌製品を購入する
Thermo Scientific滅菌製品は、以下のアプリケーション分野および技術での使用を推奨します。
アプリケーション分野
→ 農業および水産養殖研究
→ 環境モニタリング
→ 食品および飲料の品質管理
→ 微生物学
→ 医療研究
→ 幹細胞研究
→ 遺伝子組換え植物/動物研究
→ 水質管理
手法
→細菌および酵母培養
→ 細胞および組織培養
当社のThermo Scientific滅菌指定された一般的な製品をご覧ください。
- Nalgeneクロージャー付き角型PETG製培地ボトル:滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- Nalgeneセプタムクロージャー付き角型PETG培地ボトル::滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- Nalgene角型PETG製培地ボトル、クロージャーなし:滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- Nalgeneクロージャー付き角型PET製培地ボトル:滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- Nalgene角型PET製培地ボトル、クロージャーなし:滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- Nalgeneクロージャー付き細口 HDPEパッケージングボトル滅菌、シュリンク包装トレイ ›
- ナチュラル色HDPE不正開封防止クロージャー:滅菌、バルクパック ›
- Nalgene HDPEクロージャー:滅菌、バルクパック ›
- Nalgeneセプタムクロージャー:滅菌、バルクパック、 38~430 mm ›