品質を重視した製造
高品質の溶液を使用してセンサーのキャリブレーションとメンテナンスをすることは、データの正確性と再現性の両方を確保するための最善の方法です。pH 測定用の緩衝液および溶液を選択する際は、使用されている水と化学薬品の品質に注目してください。可能な限り USP グレードの水を使用してください。
Thermo Scientific Orion の緩衝液および溶液は、USP グレードの精製水で製造されており、NIST 認定規格に対してトレーサブルです。これらは、ボトル詰めの前後の汚染を防止するために、プロセス全体を通じて徹底的な品質検査を受けています。
低品質、再溶解、または期限切れの緩衝液は使用しないでください。そのような緩衝液は測定エラーの原因となる可能性があり、トラブルシューティングに長時間を要したり、そのエラーが見過ごされる可能性があります。当社の緩衝液ボトルには、出荷時の漏出や不正開封の防止策として、安全シールが付いています。
パンフレットや当社の包括的ポートフォリオをご覧ください。または、製品の選択は当社専門家にお任せください。
クイックリンク:
質の高い pH 測定
測定結果の質は標準液、緩衝液、および試薬の品質により左右されます。当社は、品質が保証されたサポートソリューションを包括的に提供しており、ほぼすべての電気化学分析に対応します。当社の pH 緩衝液は、ラボグレードおよび DIN 標準などのエンドユーザーの要件を満たすようデザインされています。緩衝液温度表がメーター用ソフトウェアにプログラムされており、自動緩衝液認識機能で使用されます。
品質への意識が正確で再現性のある測定を確保:
- USP グレードの精製水
- NIST トレーサビリティ
- 精度と品質保持性能に対する厳格な試験
- ISO 9001 規格および厳格な環境保護管理のもとに米国内で製造
電気化学の専門性が溶液のパフォーマンスと長寿命を可能に:
- 電気化学専用に調製された溶液
- 超高純度の水と化学薬品を使用して製造
- 製造工程の厳格な管理
- 必要に応じては特別な取り扱いと梱包
アプリケーションに関する豊富な知識により、お客様のニーズに最適な溶液を適時に提供:
- 必要なすべての溶液を高品質な一つのソースから取得
- 技術およびアプリケーションに関する電話サポート
- 迅速でタイムリーな出荷が確実な測定準備を実現
pH 緩衝液およびテストキット
当社は、さまざまなアプリケーションに対応する pH 緩衝液およびテストキットを提供しています。すべての Orion pH 緩衝液および標準液は NIST 標準物質に対してトレーサブルで、15 mL のシングルユースパウチから大容量の 19 L の四角容器までさまざまなサイズで提供されています。
関連する pH 緩衝液およびテストキット
Orion pH 緩衝液
使いきりパウチ
- カラーコーディング:pH 4.01 緩衝液はピンク、pH 7.00 緩衝液は黄色、pH 10.01 緩衝液は青色
- 正確なキャリブレーションと NIST トレーサビリティのために、緩衝液/温度表が同梱
- ISO 9001 品質規格に基づいて製造
- パウチのサイズは 15 mL で、10 パックまたは 25 パックで提供
Redox/ORP 電極用 Orion ORP 標準液
- 有害化学物質は不使用で、安定した保存期間
- ASTM の新 ORP 法に適合
- サンプルのオフセットをキャリブレーションするために、相対 mV 標準液として使用
- 塩化銀内部液(製品番号 900011)で飽和された 4M 塩化カリウムを使用した銀/塩化銀に対する +220 mV 、標準水素電極(EH)に対する +420 mV
Orion pH 緩衝液ボトル
すべての Orion pH 緩衝液はラベルには pH/温度表が印刷されているため、正確なキャリブレーションと NIST トレーサビリティを実現します。ISO 9000 品質規格に基づいて製造されています。
緩衝液カラーコード:
- pH 4.01 緩衝液はピンク
- pH 5.00 緩衝液はオレンジ
- pH 7.00 緩衝液は黄色
- pH 10.01 緩衝液は青色
容器サイズ:pH 緩衝液および ORP 標準液
すべての Orion pH 緩衝液のラベルには pH/温度温度表が印刷されてているため、正確なキャリブレーションと NIST トレーサビリティを実現し、ISO 9000 品質規格に基づいて製造されています。緩衝液は 1 パイント (475 mL) ボトル、持ち運び可能な 2 オンスボトル5 本(5 x 60 mL)パック、便利なオールインワン緩衝液キット、5 ガロン(19 L)の四角容器、およびシングルユースパウチで提供されています。お客様のアプリケーションに必要な緩衝液および標準液のサイズは、以下の表をご参照ください。
ラボ | フィールド | 製薬 | シングルユース | 食品および 飲料 | |
15 mL(0.5 オンス)使いきりパウチ > 1 箱 10 パックまたは 25 パック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
60 mL(2 オンス)ボトル > 1 箱 5 パック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
475 mL(1 パイント)ボトル | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1 L(0.25 ガロン)ボトル | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 L(1 ガロン)ボトル | ✓ | ✓ | ✓ | ||
19 L(5 ガロン)四角容器 | ✓ | ✓ | ✓ |
ソリューション | 概要 | 対応する電極 |
---|---|---|
810007 | ROSS 電極内部液、3 M 塩化カリウム、5 x 60 mL | ROSS Ultra、ROSS、および Micro ROSS 電極 800300、800500U、8102BN、8102BNUWP、8103BN、8103BNUWP、8104BN、8104BNUWP、8115BN、8115BNUWP、8135BN、8135BNUWP、815600、8156BNUWP、8157BNU、8157BNUMD、8157UWMMD、8163BNWP、8165BNWP、8172BNWP、8175BNWP、8220BNWP、8302BNUMD |
900011 | 塩化銀 pH 電極内部液、銀/塩化銀飽和 4 M 塩化カリウム、5 x 60 mL | 標準、特殊、シングルジャンクション再充填可能グリーン、Micro および ORP 電極 9102BNWP、9103BNWP、9104BNWP、9156BNWP、9157BN、9157BNMD、9162BNWP、9165BNWP、9172BNWP、9180BNMD、9678BNWP、9778BNWP、9780SC、9810BN、9826BN、9863BN、GS9156BNWP |
900004 | 塩化銀 pH 電極(低レベル)内部液、銀-塩化銀含有 2 M 塩化カリウム、 5 x 60 mL | 標準、特殊、シングルジャンクション再充填可能グリーン、Micro および ORP 電極(低イオン強度サンプル) 9102BNWP、9103BNWP、9104BNWP、9156BNWP、9157BN、9157BNMD、9162BNWP、9165BNWP、9172BNWP、9180BN、9180BNMD、9678BNWP、9778BNWP、9780SC、9810BN、9826BN、9863BN、GS9156BNWP |
910008-WA | ダブルジャンクション pH 電極内部液、3 M 塩化カリウム、5 x 60 mL | ダブルジャンクション、ダブルジャンクション再充填可能グリーンおよび KNIpHE 電極 9102DJWP、9110DJWP、9120APWP、GD9156BNWP |
510011 | キャリブレーション不要 pH 電極内部液、5 x 60 mL | キャリブレーション不要電極 5107BNMD、5107NC |
610001 | pHuture pH 電極内部液、5 x 60 mL | pHuture 電極 |
900001 | シングルジャンクション参照電極内部液、銀/塩化銀飽和等移転溶液、5 x 60 mL | シングルジャンクション参照電極 900100 |
900002 | ダブルジャンクション参照電極内側充填液、銀/塩化銀飽和等移転溶液、5 x 60 mL | ダブルジャンクション参照電極 900200 |
900003 | ダブルジャンクション参照電極外側充填液、10% KNO3、5 x 60 mL | ダブルジャンクション参照電極 900200 |
連携を想定した完全な設計
Orion の溶液は、Orion 電気化学測定用製品ポートフォリオの不可欠な要素です。ラボ内であれフィールドであれ、Orion デスクトップおよびハンディメーター、電極、アクセサリー、および溶液は、お客様が必要とする、精度と再現性のある測定を常に提供するということに確信を持つことができます。
デスクトップ pH メーター
水、プロセス、研究、QA/QC サンプルの専用 pH 検査に理想的な選択肢です。Thermo Scientific pH メーターポートフォリオは、シンプルで経済的価格のモデルからパワフルで洗練された pH メーターまで幅広い製品を提供し、自信を持ってサンプルを分析できるようサポートします。
温度に対する Orion pH 緩衝液の値
このガイドは、pH 緩衝液の値が温度によってどのように異なるのかについて説明しています。
Using high-quality solutions to calibrate and maintain your sensors is the best way to ensure your data is both accurate and reproducible. Learn more about why high-quality solutions deliver correct measurements every time.
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.