野外で pH および ORP 測定
当社の Thermo Scientific Orion ハンディメーターは堅牢かつ防水構造で、いつでもどこでも信頼できるパフォーマンスを実現します。片手操作と便利な携帯性の利点を活用して、測定の精度と信頼性を犠牲にすることなく、あらゆる遠隔アプリケーションを実現できます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、および予算に基づいて最適な製品をお選びください。
お客様に最適なハンディ pH および ORP メーターは?
プレミアム | アドバンスト | ベーシック | |
---|---|---|---|
Orion Star A321 pH ハンディメーター (Star A3210 シリーズ) | Orion Star A221 pH ハンディメーター (Star A2210 シリーズ) | Orion Star A121 pH ハンディメーター (Star A1210 シリーズ) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
丈夫で使いやすいプレミアムハンディフィールドメーター | 使いやすくて信頼できるアドバンストハンディフィールドメーター | お求めやすい価格のシンプルなベーシックハンディフィールドメーター | |
最適なアプリケーション: | pH、mV、ORP、および温度検査とフィールドアプリケーション | 屋外環境やフィールドアプリケーション用の高度 pH 分析 | 屋外環境で堅牢な保護を実現する IP67 規格準拠のハウジング |
pH 範囲 | –2.000 ~ 20.000 pH | –2.000 ~ 20.000 pH | 2.00 ~ 16.00 pH |
pH 分解能 | 0.1、0.01、0.001 pH | 0.1、0.01、0.001 pH | 0.1、0.01 pH |
pH 相対精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH キャリブレーションポイント | 最高 5 ポイント | 最高 5 ポイント | 最高 3 ポイント |
pH キャリブレーション編集 | 可 | 不可 | 不可 |
範囲(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV | ±1600.0 mV |
分解能(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
相対精度 | ±0.2 mV または測定値の ±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mV または測定値の ±0.05%、いずれか大きい方 | ±0.2 mV または測定値の ±0.05%、いずれか大きい方 |
ORP モード | あり | あり | なし |
範囲(温度) | -5.0°~105.0℃、 22.0°~221.0°F | -5.0°~105.0℃、 22.0°~221.0°F | -5.0°~105.0℃、 22.0°~221.0°F |
分解能(温度) | 0.1℃、0.1°F | 0.1℃、0.1°F | 0.1℃、0.1°F |
精度(温度) | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ | ± 0.1℃ |
温度補正 | 自動または手動 | 自動または手動 | 自動または手動 |
オフセットキャリブレーション | 1 ポイント | 1 ポイント | あり |
データポイント | 5,000、日付とタイムスタンプ付 | 1,000、日付とタイムスタンプ付 | 50 |
ログ機能 | 手動、自動(AUTO-READ または時間指定) | 手動、自動(AUTO-READ) | 手動、自動(AUTO-READ) |
pH 電極の入力 | BNC、参照ピン | BNC、参照ピン | BNC |
ATC プローブの入力 | 8 ピン mini DIN | 8 ピン mini DIN | 8 ピン mini DIN |
出力 | RS232、USB | RS232、USB | --- |
電源 | 単 3 電池 4 本:電池寿命 800 時間(付属)、またはオプションの汎用 100 ~ 240 VAC 電源(別売) | 単 3 電池 4 本:電池寿命 800 時間(付属)、またはオプションの汎用 100 ~ 240 VAC 電源(別売) | 単 3 電池 4 本:電池寿命 2,000 時間(付属)、またはオプションの汎用 100 ~ 240 VAC 電源(別売) |
デスクトップおよびハンディメーター用アクセサリーで生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
当社の包括的ラボ用製品で屋内測定
デスクトップ
pH メーター
信頼できるパフォーマンス、精度、および再現性を提供し、お客様のアプリケーションや分析ニーズを満たす、当社の pH および ORP(酸化還元電位)デスクトップメーターをお客様のラボでご活用ください。
pH 電極
およびプローブ
当社の幅広い高品質 pH 電極、センサー、およびプローブは、さまざまな本体素材と形状、およびサンプルへの適応性によってさまざまなアプリケーションに対応できるようになっています。
Orion solutions, standards and buffers portfolio
Using high-quality solutions to calibrate and maintain your sensors is the best way to ensure your data is both accurate and reproducible. Learn more about why high-quality solutions deliver correct measurements every time.
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.