溶存酸素の測定
水生生物に必要な溶存酸素は、自然現象や人間の活動による変化を記録するために不可欠な測定値です。光学溶存酸素プローブは、現場ですぐに使用できるアプリケーション用に提供されています。ポーラログラフラボグレードの溶存酸素プローブは、より高感度で重要な測定に適しています。
関連するプローブ: | すべてを表示 |
頑丈でメンテナンスの少ないフィールドプローブ | BODアプリケーション用のAuto-STIRプローブ | ラボまたは野外用の頑丈で正確な溶存酸素プローブ | 任意のpHメーターをDOメーターに変換 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RDO溶存酸素フィールドプローブ | 自動撹拌付きBOD用ポーラグラフィックDOプローブ | フィールドまたはラボでは、ポーラグラフィックの問題を解決します | ラボ用途に適したポーラグラフィック | |
|
|
|
| |
製品番号 | 087010MD 087020MD | 086030MDA,C | 083005MDA | 970899WP1* |
DO動作範囲 | 0~20 mg/L 0~200% | -- | -- | -- |
精度 | +/- 0.1 mg/L (0~8 mg/L) +/- 0.2 mg/L (8~20 mg/L) | +/- 0.05 ppmまたは2% | -- | -- |
反応時間 | T90 = 30秒 T95 = 60秒 | T90 = 10秒 T95 = 15秒 | T90 = 10秒 T95 = 15秒 | T95 = 30秒 |
温度範囲 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~45℃ |
酸素消費量 | -- | 0.008 mg/h/mg/L @ 20oC | 0.008mg/h/mg/L @ 20oC | 0.1mg/h |
コネクタータイプ | MiniDIN | ミニDIN、3.5mm Phono 13 Pin DIN | MinDin | BNC防水 |
アクセサリ | 087001交換用RDOセンサーキャップ
087002ステンレススチール製保護ガード、RDOプローブ用
087003 RDOプローブ用キャリブレーションスリーブ
| 080515 交換用メンブレンキャップ
| 080515 交換用メンブレンキャップ
080514ポーラログラフ式電解質溶液
| 970801充填済みメンブレンキャップ1個
|
1 BNC防水コネクター A MiniDINコネクター C 8ピン防水DINコネクター(Aシリーズ) G 3.5 mm Phonoチップスターラージャックコネクター * 精度 – ±0.05 ppmまたは測定値の±2%のいずれか大きい方 バッテリー持続時間–4時間/日の動作に基づいて1年間 | ||||
^ トップへ
Thermo Scientific OrionポーラログラフDOと光学DOの違い
ポーラログラフプローブ | 光学プローブ | |
メンテナンス | 電解液を交換し、陰極を研磨してから2か月ごとに交換してください。必要に応じて、プローブをクリーニングします | 必要に応じて、プローブ、キャップ、光学ウィンドウをクリーニングします |
保管 | 湿ったキャリブレーションスリーブで、メンブレンキャップを取り外し、乾燥状態で保存してください | 湿ったキャリブレーションスリーブ内 |
メンブレン | 必要に応じて交換、約2ヵ月 | モデルによっては、1年または2年ごとに交換する必要があります。有機溶媒を含む溶液には使用しないでください |
電解質 | 必要に応じて交換、約2ヵ月 | 必要なし |
ウォームアップ時間 | メーターに接続しただけの場合に必要(30~60分) | 必要なし |
撹拌 | 必要 | 不要 |
干渉 | オゾン、硫化物、二酸化硫黄、亜酸化窒素、一酸化炭素 | 5%以上のアルコール、3%以上の過酸化水素、3%以上の次亜塩素酸ナトリウム、3%以上のガス状二酸化硫黄およびガス状塩素 |
^ トップへ
ポーラログラフDO溶液およびアクセサリ
カタログ番号 | 概要 |
080513 | メンテナンスキット-電解液、研磨ディスク、および次のプローブ用メンブレンキャップ(2個):083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005Dが含まれます |
080113 | メンテナンスキット-には、電解液、研磨ディスク、および以下のプローブ用メンブレンキャップ(2個):083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005Dが含まれます |
080515 | 083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005D用メンブレンキャップ1個 |
081003 | 080510MD、081010MD用メンブレンキャップ3個 |
970801 | 製造終了となったプローブ970899WP、970800に対応する充填済みメンブレン1枚 |
080514 | 083005MD、083010MD、083025MD、083060MD、086030MD、083005A、083010A、083005D、086020A、081010F、080510MD、081010MD、081010用ポーラグラフ電解質溶液 |
080017 | AUTO-STIRプローブとRDOプローブを除くすべてのDOプローブ用キャリブレーションスリーブ |
086021A | 校正チャンバ/スタンドは、製造終了となったプローブ086020Aおよび086030MDに対応しています |
080360 | 083005MD、083010MD、083025MD、083005A、083010A、083005D用BODアダプター |
080160 | 081010MD用BODアダプター |
970803 | 970899WP用バッテリー2個 |
080045 | 080510MD、083005MD、083010MD、083025MD、083005A、083005D、083010A用ステンレススチールおよびプラスチック製保護プローブガード |
^ トップへ
すべての電気化学メーターアクセサリを見る›
溶存酸素測定を迅速に完了
当社は、お客様の性能と価格の基準を満たすように設計された、さまざまな溶存酸素(DO)測定装置およびアクセサリを提供しています。弊社のDOメーター、DOプローブ、および標準液は、DO測定値において優れたの再現性と精度を提供するよう設計されています
溶存酸素測定の精度と信頼性は、使用する機器に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、およびご予算に基づいて適切な製品を選定してください。
|
このスマートノートでは、海抜4,500メートルの高度で正確かつ再現性のある溶存酸素測定を行う方法について説明します。
Resources
Support
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.