">
ベンチトップシェーカー、ミキサー、ローテーター、アジテーターを取り揃えた当社の広範なポートフォリオは、各自の要件に適した正確な機能を提供できます。アプリケーションニーズに最適なシェーカーをお選びください。
各自のニーズに最適なシェーカーをお選びください
マグナティック
シェーカー
ローテーターおよび
リボルバー
ミキサー
ロッカー
ローラー
駆動タイプ
  • 磨耗のない磁気および磁気ビーズシェイキング
  • 回転
  • 軌道回転
  • ウェービング
  • ボルテックス混合
  • 連続またはタッチモード
  • サーマルミキシング
  • ロッキング
  • シリンダーローリング
適合容器
  • マイクロプレート
  • チューブ
  • フラスコ
  • バイアル
  • プレート
  • チューブ
  • フラスコ
  • バイアル
  • マイクロチューブ
  • プレート
  • サーマルブロック
  • チューブ
  • プレート
  • バイアル
  • フラスコ
  • ディッシュ
  • ボトル
  • バッグ
  • チューブ
  • ボトル
利用可能な機能
  • デジタル速度制御
  • リモートコント ロール
  • 可変速度および角度制御
  • 連続またはタッチ操作
  • タイミング制御
  • 速度制御
  • 角度調整可能
  • 階層型プラット フォーム
  • 速度制御
  • リモートコント ロール
  • プラットフォームサイズ
代表的なアプリケーション
  • イムノアッセイ検査
  • 磁気ビーズハイスループット薬物スクリーニング - ゲノミクス/プロテオミクス研究
  • 毒物学/法医学スクリーニング
  • セルベースアッセイ開発 - 代謝研究
  • ELISA
  • タンパク質合成
  • ゲルの染色および脱染色
  • 抗体染色
  • 細菌および真菌培養 - ハイブリダイゼーションアッセイ
  • 組織およびウイルス増殖
  • ホルモン産生
  • 細胞毒性分析
  • 分子生物学
  • 臨床生化学
  • 酵素およびRIAアッセイ
  • 一般的な試験管混合
  • 生化学アッセイ
  • ウイルス希釈調製
  • 沈殿アッセイ
  • 細胞懸濁液
  • ボルテックス
  • 組織サンプルの混合
  • 遺伝子解析
  • DNAおよびRNAの抽出
  • 生化学的酵素検査
  • 代謝物抽出
  • ペプチドマッピング
  • ELISA
  • タンパク質合成
  • ゲルの染色および脱染色
  • 抗体染色
  • ハイブリダイゼーション
  • ゲルのブロッティングおよび染色または脱染色
  • 細胞培養
  • ハイブリダイゼーションアッセイ
  • 液体混合
  • バイオプロダク ション
モデル
マイクロプレート
シェーカー
Teleshakeマグネティックシステム
Teleshake 1536-8マグネティックマイクロタイタープレートシェーカー
チューブリボルバーローテーター
デジタルミニローテーター
デジタルウェービングローテーター
Cel-Groティッシュカルチャーローテーター
ベーシックボルテックスミキサー
デジタルボルテックスミキサー
サーマルミキサー(ブロック付)
デジタルロッカー
デジタルプラットフォームロッカー
デジタルチューブ
ロッカー
ボトル/チューブローラー
別の種類のシェーカーをお探しですか?