">
ストレスのない撹拌
当社のシェーカーは高精度のパフォーマンスと堅牢な構造を備えており、シェイキング、ロッキング、ウェービングローテーション、ボルテックスミキシングなど、さまざまな制御された撹拌タイプを提供することができます。どれほど特殊なアプリケーションニーズであっても、課せられた要件に確実に合致したパフォーマンスを発揮するベンチトップシェーカーを提供することができ、ニーズの変化に対応する汎用性と耐久性も確保されています。
各種の動作
最適な結果を得るには、アプリケーションごとに固有の撹拌の種類、速度、持続時間が必要です。当社のベンチトップシェーカー、ロッカー、ローテーター、ミキサーのポートフォリオは、細かく調整された機能により、予測可能なワークフローを提供します。幅広い機能を利用することができ、通常はアプリケーションに適した動作タイプ、速度、サンプル容量の適合性によりタイプを決定します。
攪拌タイプ
リニアシェイキング
サーキュラーシェイキング
ボルテックスミキシング
サーマルボルテックスミキシング
ローテーション
ウェービングローテーション
ロッキング
ローリング
概要
平面上で「前後」に攪拌
平面上の円周に沿ってサンプル容器を撹拌
旋回動作を用いて溶液を完全に混合または融合
温度上昇制御機能を備えたボルテックス混合
平面での360°軌道回転による穏やかな混合
360°軌道回転と平面ロッキングを併用穏やかな左右の平面ロッキング動作
円筒容器を緩やかに前後に回転
速度範囲
150~1,200 rpm100~8,500 rpm200~3,000 rpm
250~1,400 rpm
5~500 rpm5~120 rpm1~70 rpm1~80 rpm
適合容器
  • マイクロプレート
  • チューブ
  • マイクロプレート
  • チューブ
  • マイクロプレート
  • チューブ
  • フラスコ
  • マイクロプレート
  • マイクロチューブラック
  • プレート
  • ディッシュ
  • 培養ボトル
  • バッグ
  • プレート
  • ディッシュ
  • 培養ボトル
  • バッグ
  • プレート
  • ディッシュ
  • チューブ
  • 培養ボトル
  • バッグ
  •  
  • チューブ
  • 丸型ボトル
代表的なアプリケーション
  • PCR
  • ハイブリダイゼーション
  • 結合
  • イムノアッセイ
  • ビーズアッセイ
  • バッファー
  • 培地
  • 循環
  • 臨床
  • 血液化学
  • DNA抽出
  • 分子生物学
  • 食品および飲料
  • アカデミア
  • 酵素研究
  • タンパク質消化
  • 遺伝子解析
  • 代謝物研究
  • 分子生物学
  • 臨床生化学
  • 遺伝学
  • ゲノミクス
  • ゲル染色
  • ELISA
  • 抗体染色
  • 細胞培養用培地
  • バイオプロダクション
高耐久性構造
Thermo Scientificベンチトップシェーカーは高い耐久性を発揮するよう設計されています。製造には品質を重視し、高強度アルミニウム、ステンレス鋼ハードウェア、プラスチック成形用の高品質樹脂など、最高品質の原材料のみが使用されています。当社のベンチトップシェーカーは、cCSAusとCEの両方の認証を受けています。
シンプルかつ堅牢な設計は、耐久性と耐衝撃性に優れたシェーカーハウジングを始め、安定性を高める厚いゴム脚、耐久性に優れ低メンテナンス/メンテナンス不要の駆動機構、ブラシレスモーターにも及んでおり、長年にわたって安心して使用することができます。
1年保証
当社のすべてのベンチトップシェーカーには、納品後の1年間保証が付属しています。
信頼性の高い性能
当社は、再現性ある結果の確保には厳格なパフォーマンスパラメーターが必要であることを理解しています。当社のシェーカーおよびミキサーは、カスタマー固有のサンプル処理のニーズを満たしながら、信頼性の高いパフォーマンスと耐久性を発揮するよう設計されています。速度や時間だけでなく角度の調整も正確に行える優れた適応力を有しているため、さまざまなアッセイに利用でき、貴重なベンチスペースも最適化されます。
デジタルディスプレイとシンプルなコントロール
サーマルミキサーなどの新しいモデルには、一目で振動データを確認できるアップグレードされたデジタルLCDディスプレイが装備されています。すべてのモデルはシンプルなタッチパッドコントロールを介して、速度、タイミング、温度を指定できるよう設計されています(熱制御モデルの場合)。
正確な速度制御
振動速度はタッチパッド操作で簡単に設定でき、シェーカーは速度設定に応じて1~2 RPM以内で確実に動作します。プリセットオプションにより、より高い精度で希望のモーションを素早く実現できます。
角度調整可能
角度を変更できるモデル(ローテーターやロッカーなど)には、平面角度調整機能が装備されています。これらの角度調整機能は操作性に優れ、95°~180°の調整が可能です。範囲が広角であるため、血液混合などの生物学的サンプルの懸濁状態の維持に有用です。
使いやすさ
当社のベンチトップシェーカーは、どのタイプも正確かつ直感的に使用できるように設計されています。タッチパッドコントロールにより、時間、速度、温度に関係したオペレーションをすばやく設定できます。プリセットオプションを使用すると、即時実行や繰り返し使用を、セットアップ不要で実施できます。耐流出性と密封性を備えた外装部など、シンプルで耐久性のある構造が採用されており、掃除やメンテナンスを簡単に行えます。
即時実行や繰り返し使用に適したタッチモードとプリセットオプション
デジタルボルテックスミキサーなど、ルーチンで行う混合オペレーション用に設計されたモデルには、タッチモードとプリセットオプションが用意されており、ユーザーはサンプルをプラットフォームに保持するだけで速やかに混合を実施できます。
自動化対応
Thermo Scientific磁気マイクロプレートシェーカーでは、あらゆるサイズの自動化処理とSBSマイクロプレートが開発されています。さまざまな用途をサポートする当社の磁気マイクロプレートシェーカーは、高速統合アプリケーションをサポートした円形および直線状の撹拌を高い一貫性で行えるよう設計されています。これらのシェーカーは、マスターシステムソフトウェアを介して最大14個のシェーカーを同時にコントロールでき、使用するマイクロプレートをロボットワークステーションで上下させることができます。