Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirusのマップ
スクリーニングおよび高効率な編集のためのCas9レンチウイルス
Invitrogen LentiArray Cas9 Lentivirusは、トランスフェクション困難な細胞を含むさまざまな種類の細胞において、安定したCas9ヌクレアーゼ発現を促す効率的な方法をご提供します。LentiArray Cas9レンチウイルスのコンストラクトには、ヒトのコドンで最適化されたCas9、および核に効率的な移行を容易にする2つの核局在化シグナルを含んでいます。LentiArray Cas9レンチウイルスにより、Cas9発現細胞の安定したプールの作成、およびCas9安定発現クローンの単離が可能です。
LentiArray Cas9レンチウイルスは、LentiPoolおよびLentiArray CRISPRライブラリを使用したスクリーニングアプリケーション、 LentiArray CRISPR gRNAsまたはTrueGuide Synthetic gRNAsを用いたターゲット遺伝子実験に使用できます。
すぐに形質導入可能なCRISPRウイルス導入システム
このCRISPRウイルス導入システムでは、レンチウイルスコンストラクト上のEFSプロモーターがCas9タンパク質の発現を促進し、ブラストサイジン耐性遺伝子が形質導入細胞の容易な選択を可能にします。核局在シグナルに加えて、エンコードされたCas9ヌクレアーゼには、Cas9タンパク質を簡単に検出するためのV5エピトープタグも含んでいます。
Cas9レンチウイルス製品 注文情報
LentiArray Cas9 Lentivirusは、高力価ですぐに使用できるレンチウイルスとして提供され、1 x 107 TU/mLの製品が、2つのサイズで用意されています。Cas9発現プールの作製やCas9安定発現クローンの単離には、100 µLサイズを選択ください。単一の遺伝子ターゲティングまたはスクリーニングアプリケーションでの同時感染を行う場合は、より大きな1 mLサイズを選択してください。
さらに、実験における形質導入および抗生物質の選択条件を最適化するためには、LentiArray CRISPR PositiveおよびNegative Control Lentivirusesをご利用ください。