当社が提供するサービス
当社は、安定プールまたは安定細胞株フォーマットでほぼすべてのタイプの細胞株の構築できる、包括的な編集ツールセットを提供します。GeneArt TAL エフェクターおよび CRISPR は、哺乳類細胞の正確なゲノム編集を可能にする効率的なツールです。経験豊富な細胞工学チームがお客様のプロジェクトに基づいて、最適なテクノロジーの決定をお手伝いします。以下の表は利用可能なサービスのリストです。
お客様の研究に適した細胞株の設計に関する無料相談は、当社のサービスチームにお問い合わせ下さい。
修飾オプション | 概要 | 細胞株 |
---|
ノックイン | 目的とする遺伝子へのタグ付け(ルシフェラーゼ、GFP など)、点突然変異の導入/修正、セーフハーバーノックイン、SNP 編集 | ほぼすべての哺乳類細胞株(初代細胞なし/iPSC なし) |
ノックアウト | 内在性遺伝子のノックアウトまたは欠失の導入 | ほぼすべての哺乳類細胞株(初代細胞なし/iPSC なし) |
遺伝子活性化 | 内在性遺伝子発現の活性化/発現増強 | ほぼすべての哺乳類細胞株(初代細胞なし/iPSC なし) |
遺伝子抑制 | 内在性遺伝子発現の抑制/発現減少 | ほぼすべての哺乳類細胞株(初代細胞なし/iPSC なし) |
外来性遺伝子発現 | ランダムインテグレーションによる外来性遺伝子の導入 | 哺乳類細胞発現ベクター |
外来性遺伝子発現 | ランダムインテグレーションによる外来性遺伝子の導入 | pLENTI6.3V5-DEST(BSD) pLENTI7.3V5-DEST(emGFP) |
外来性遺伝子発現 | Flp-In による外来性遺伝子の導入 | 誘導型: Flp-In T-REx 293 細胞株 構成型: - Flp-In-293 細胞株
- Flp-In-Jurkat 細胞株
- Flp-In-BHK 細胞株
- Flp-In-CHO 細胞株
- Flp-In-CV-1 細胞株
- Flp-In-3T3 細胞株
|
外来性遺伝子発現 | Jump-In による外来性遺伝子の導入 | 誘導型: - Jump-In T-REx CHO
- Jump-In T-REx HEK293
- Jump-In T-REx U2OS
構成型: - Jump-In U2OS
- Jump-In Tango UAS-Bla U2OS
- Jump-In CHO-K1
- Jump-In GripTite HEK 293
- Jump-In K562
|
注記:お客様のご希望の細胞株でプラットフォームの作成も可能です。上述のすべてのパッケージで、以下のサービスが受けられます。
- プロトコル転移とトランスフェクション最適化サービス
- カスタム TALEN または CRISPR の作成
- カスタム TALEN または CRISPR の有効性の検証
- 安定細胞株の品質管理分析
ご要望に応じてカスタム設計パッケージを提供いたします。