プラスミドミニプレップとは?
プラスミドミニプレップは、細菌細胞から少量のプラスミドDNAを抽出および精製するために使用される分子生物学技術です。プラスミドは細菌内に見られる環状DNA分子で、ミニプレッププロセスは、プラスミドDNAをさらに解析したり遺伝子工学実験で使用するためにプラスミドDNAを分離することを目的としています。この手順では細菌細胞を溶解し、不純物を除去して、必要な純度レベルに応じてさまざまな手法を使用してプラスミドDNAを精製します。その結果得られる精製プラスミドDNAは、実験の具体的な要件に応じて、定量、特性評価、および将来の使用のための保存を行うことができます。
プラスミドDNAミニキットを使用すべき事例
1~5 mLの容量の一晩培養した細菌培養からプラスミドを精製する場合は、ミニプレップスケールキットを使用する必要があります。プラスミドミニプレップキットを選択する際は、得られるプラスミドDNAの品質を優先する必要があります。プラスミドDNAの品質はダウンストリームアプリケーションの成功と精度に直接影響するため、非常に重要です。高品質のプラスミドDNAは、純度が高く、ゲノムDNA、RNA、またはタンパク質などその後の実験の妨げになるような汚染物質を含まないものである必要があります。さらに、プラスミドDNAはインタクトで、分解や断片化があってはいけません。これは、処理される遺伝物質の完全性を確保するのに役立つためです。
Thermo Fisher GeneJET Plasmid Miniprep Kitは、シリカベースのメンブレン技術を利用したスピンカラムベースのキットです。高品質のプラスミドDNAを生成し、1回の分離手順あたり最大20 μgを回収します。このキットは迅速かつ便利な手順を備えているため、追加の抽出ステップや沈降ステップが不要で、ダウンストリームアプリケーションですぐに使用できる精製DNAを提供します。
PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kitを使用すると、 大腸菌から高収量の純粋なプラスミドDNAを2時間以内に分離できます。このキットは、有機溶媒や塩化セシウムを必要としない迅速かつ効率的な手順が特長です。さらに、このキットはエンドトキシン濃度が低くなるようにし、得られる精製プラスミドDNAの品質をさらに向上させます。
以下の表を使用して、お客様のプラスミドDNAミニプレップに適したソリューションを選択してください。
お客様の研究をサポートするプラスミドDNAミニプレップは?
今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | |
高速で高い費用対効果 | トランスフェクションでもっとも広く認められているプロトコル | 統合されたライセート清浄フィルターによる迅速な精製 | 迅速でハイスループットのトランスフェクショングレードの精製 | |
---|---|---|---|---|
GeneJET Plasmid Miniprep Kit | PureLink HiPure Plasmid Miniprep Kit | PureLink Pro Quick96 Plasmid Kit | PureLink 96 HQ Mini Plasmid DNA Purification Kit | |
純度グレード | 分子 | トランスフェクション | 分子 | トランスフェクション |
総プロトコル時間 | <14分 | <120分 | 45分 | 40分 |
収量 | 最大20 µg | 最大30 µg | 最大15 µg | 最大60 µg |
ハイスループット | 不可 | 不可 | 不可 | 可 |
技術 | シリカメンブレン | 陰イオン交換重力フローカラム | シリカベースのスピン真空プレート | シリカベースのスピン真空プレート |
調製サイズ | 50、250調製 | 25、100調製 | 4 x 96、24 x 96調製 | 4 x 96調製 |
製品を見る:Plasmid DNA Midiprep
製品を見る:Plasmid DNA Maxiprep
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.
- Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
- DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
- Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
- Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products