プラスミドミディプレップとは?
プラスミドミディプレップは、細菌培養から中程度の量のプラスミドDNAを分離および精製するために使用されるラボ技術です。これは、小規模のミニプレップと大規模なマキシプレップメソッドとの中間のステップです。ミディプレップ手順には通常、細菌細胞溶解、細胞破片の除去、およびプラスミドDNAの精製などの、ミニプレップと同様のステップが含まれます。しかしミディプレップでは、一晩培養の細菌培養量は25~100 mLの範囲で、通常は100~500 μgの範囲のより大量のプラスミドDNAを生成します。そのため、トランスフェクション、クローニング、タンパク質発現研究などの、大量の純粋なプラスミドDNAを必要とするアプリケーションに適しています。
25~100 mLの細菌培養から高品質のプラスミドDNAを提供します
プラスミドミディプレップキットを選択する際には、純粋でインタクトで汚染物質のない高品質プラスミドDNAを優先する必要があります。これは、ダウンストリームアプリケーションでの信頼性の高い結果と再現性を確保するのに役立ち、実験結果の信頼性を高めます。
GeneJET Plasmid Midiprep Kitを使用すると、組換え大腸菌培養から高品質プラスミドDNAを大規模に分離できます。このキットはスピンカラムフォーマットとシリカベースのメンブレン技術を採用しているため、利便性と効率性を提供し、1回の調製で最大200 μgのプラスミドDNAを回収します。さまざまな分子生物学手順に適しており、1回の調製あたりわずか60分で高収量で迅速な結果を得られます。
PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kitは大腸菌からトランスフェクショングレードのプラスミドDNAを分離し、100~350 μgの高純度DNAを生成します。このキットでは汚染物質を除去するための追加手順が不要なため、時間と労力を節約するのに役立ちます。汎用性に優れ、BAC、バクミド、およびssM13 DNAなどのさまざまなタイプとサイズのプラスミドDNAの精製に適しています。
以下の表を使用して、お客様に適したプラスミドDNAミディプレップを選択してください。
お客様に最適なプラスミドDNAミディプレップキットは?
今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | |
高速で高い費用対効果 | カオトロピック塩の使用を排除 | 統合されたライセート清浄フィルターによる迅速な精製 | |
---|---|---|---|
GeneJET Plasmid Midiprep Kit | PureLink HiPure Plasmid Midiprep | PureLink HiPure Filter Plasmid Midiprep | |
純度グレード | 分子 | トランスフェクション | トランスフェクション |
総プロトコル時間 | 60分 | 120分 | 90分 |
収量 | 最大200 µg | 最大200 µg | 最大200 µg |
技術 | シリカメンブレン | 陰イオン交換重力フローカラム | 陰イオン交換重力フローカラム |
清浄フィルター | なし | なし | あり、30分の節約 |
調製サイズ | 25、100調製 | 25、50調製 | 25、50調製 |
製品を見る:Plasmid DNA Maxiprep
製品を見る:Plasmid DNA Miniprep
Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center
Find tips, troubleshooting help, and resources for your nucleic acid purification & analysis applications.
- Protocol Videos—Videos to help you isolate nucleic acids using a variety of techniques.
- DNA & RNA Selection Guide—Find the right purification products.
- Videos—View our library of DNA & RNA purification and analysis videos.
- Application Notes—Explore our application notes from scientists sharing data for isolation products