Zeocin™は、哺乳動物および昆虫細胞株を含む様々な生物、また酵母、細菌および植物に非常に効果的です。ブレオマイシン系の1つとして、Zeocin™はDNAをインターカレーション、切断して、細胞死を引き起こします。
Zeocin™への耐性はSh ble遺伝子産物によってもたらされ、抗生物質に結合し、DNAに結合するのを防ぎます。この選択試薬は複数の細胞タイプに有効なので、真核生物発現ベクターは、この薬剤選択マーカーを一つ保有するだけですみます。これによりベクターの全体サイズが減少し、サブクローニングとトランスフェクションをより簡単かつ効率的にします。
式: C55H83N19O21S2Cu
FW: 1137.41 g/mole
表 1 - 選択試薬と耐性ベクター
細胞型 | 濃度(μg/ml)* | 耐性マーカーを保有するInvitrogen Vectors |
---|---|---|
HeLa | ~150 | pcDNA4 ベクター (恒常的な哺乳類発現) |
NIH3T3 | ~400 | T-REx™ System, pcDNA4/TO ベクター (誘導性の哺乳類発現) |
CHO | ~250 | pSecTag2 ベクター (分泌型の哺乳類発現) |
COS-1 | ~400 | ZeoCassette™ ベクター (Zeocin™耐性ベクターを構築) |
293 HEK | 200-400 | InsectSelect™ System、pIZ/V5-His ベクター (昆虫細胞における安定発現) |
Jurkat T-Cell | ~200 | pPICZ および pPICZ alpha ベクター (Pichia pastorisにおける誘導発現) |
Sf9 昆虫 | ~250 | pGAPZ および pGAPZ alpha ベクター(Pichia pastorisにおける誘導発現) |
S2 Drosophila | ~75 | |
Pichia pastoris | ~100 | |
S. cerevisiae | 200-300 |
*お客様の細胞株セレクションの最適な濃度は、死滅曲線を用いて決めます。
ZeocinはInvivogenの登録商標です。